Merck
CLS430597
Corning® non-treated culture dishes
D × H 150 mm × 25 mm
Anmeldento View Organizational & Contract Pricing
Synonym(e):
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
NACRES:
NB.13
Materialien
polystyrene
round
Sterilität
sterile
Verpackung
sleeve of 5
manufacturer/tradename
Corning 430597
T × H
150 mm × 25 mm
Oberflächenbereich
148 cm2
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
CLS430591CLS430589CLS430167
Corning® non-treated culture dishes D × H 150 mm × 25 mm
CLS430597
Corning® non-treated culture dishes
Corning® non-treated culture dishes D × H 100 mm × 20 mm
CLS430591
Corning® non-treated culture dishes
Corning® non-treated culture dishes D × H 60 mm × 15 mm
CLS430589
Corning® non-treated culture dishes
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
sleeve of 5
packaging
sleeve of 20
packaging
sleeve of 20
packaging
sleeve of 20
manufacturer/tradename
Corning 430597
manufacturer/tradename
Corning 430591
manufacturer/tradename
Corning 430589
manufacturer/tradename
Corning 430167
D × H
150 mm × 25 mm
D × H
100 mm × 20 mm
D × H
60 mm × 15 mm
D × H
100 mm × 20 mm
surface area
148 cm2
surface area
55 cm2
surface area
21 cm2
surface area
55 cm2
Allgemeine Beschreibung
The 150 and 245 mm culture dishes make excellent carriers and incubator trays for 35 and 60 mm dishes. This avoids spills and lowers the risk of contamination.
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Not treated for cell attachment, for applications where cell attachment is not desired
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Supplied with vents to provide consistent gas exchange
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Analysenzertifikate (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Corning® square bioassay dishes without handles, TC treated, square
CLS431110
Corning® Quadratische Bioassay-Schalen
Corning® square bioassay dishes without handles, not TC treated, square
CLS431272
Corning® Quadratische Bioassay-Schalen