Merck
EHU903041
MISSION® esiRNA
targeting human PHF21B
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
20 μG
CHF 204.00
50 μG
CHF 367.00
CHF 204.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Form
lyophilized
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ATTCTCACGACTCCGGGAGAAACTGTGCTGTATGATACAGATCTATTTTAATACACTTACCACTGGGTGAACAAGATTTTTATATTCTTTTATTGATGAACAAAGTGAACCGTGTGAGGCACACGTCTTCTATATTGGCTACTCTGTGCCAAGTATGCATTACCGCGTGGCTTGCGATGTCCATGTCTTCAGCTTCCTTTTCTGTTGGTTTGGTTTTCTTCGCGGATGGATTGAGTTACATGTTTTAACAGTGTAATGGGAGGATCTGAAAGGTTGGACCCGGGAGGGGTAGCTGCCGATGTGTCTTGAGATTGTTA
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PHF21B(112885)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHU233191EMNC011401EHU095881
Gene Information
human ... PHF21B(112885)
Gene Information
human ... PHF2(5253)
Gene Information
mouse ... PHF14(75725)
Gene Information
human ... PHF21A(51317), PHF21A(51317)
esiRNA cDNA target sequence
ATTCTCACGACTCCGGGAGAAACTGTGCTGTATGATACAGATCTATTTTAATACACTTACCACTGGGTGAACAAGATTTTTATATTCTTTTATTGATGAACAAAGTGAACCGTGTGAGGCACACGTCTTCTATATTGGCTACTCTGTGCCAAGTATGCATTACCGCGTGGCTTGCGATGTCCATGTCTTCAGCTTCCTTTTCTGTTGGTTTGGTTTTCTTCGCGGATGGATTGAGTTACATGTTTTAACAGTGTAATGGGAGGATCTGAAAGGTTGGACCCGGGAGGGGTAGCTGCCGATGTGTCTTGAGATTGTTA
esiRNA cDNA target sequence
ATTATTATTTTTTTCTTTTAAGAACTAAGGTATTGCCTGAAAAACAAGTGATGTCTGTGCAGCCTTACACTCTGTCTTTACAGAAGCAAATAGTACACAAAAGATCTATTTCAGACACATTTTGAAGATGAATCTTCAACTTTAATACCAGCTCTTTGTTTTCCTTGTATGATGAGGGGATTGGGGGATACAGTTATTTTACTAGCACCTTGTGAAGTGTTTCCGTGTTTTGTGATGCTGTAATTTATTAATGTTTGTAGCTTTTTATATTTGTACATTTCTTATGAGCTTTGTTTATATACCCATTACCTGGATGT
esiRNA cDNA target sequence
GCGAACAAAGACGGGATTTACAAGTGGATCTTCTTAGAAAGAAAAATGTAGACTTCTTTACTGTAGTGATCACCTCAAGGTGCTCTGTAAGCCTGTCAGTAAGATTGACTGCTCTTCAGGTACTTAGGATGTAATGAAATTGAATGTTCATGCTGAGCTTGGTAAATAAAATGAGATTGACCTCCTAGCCATTATCTCCTTTATCTGATTTACATTGTAAAATCAGGATCTACACTATTGATTGGAGTATAATTAGTTAATTATGAACAGGAAAATGCAAAGTTAGGTGGAGCTTGAACACAGCAGGTTGTAGTGCTAAAATCTTTCCCAGGGC
esiRNA cDNA target sequence
ACAAACAGCACAGCAGCAACCACTACAGCAACTACAACAACAGCAGCAGTACCACCACCACCACGCCCAGCAGTCAGCTGCAGCCTCTCCCAACCTGACTGCTTCACAGAAGACTGTAACTACAGCTTCTATGATTACCACAAAGACACTACCTCTCGTCTTGAAAGCAGCAACTGCGACCATGCCTGCCTCTGTGGTGGGCCAGAGACCTACCATTGCTATGGTGACCGCCATCAACAGTCAGAAGGCTGTGCTCAGCACTGATGTGCAGAACACACCAGTCAACCTCCAGACGTCTAGTAAGGTCACTGGGCCTGGGGCAGAGGCTGTCCAAATTGTGG
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized, lyophilized powder
form
lyophilized, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)