Merck
EP5820734000
Eppendorf® Adapter, for Eppendorf Conical Tubes with screw cap
tube capacity 25 mL, case of 6 ea, for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
Synonym(e):
Eppendorf 5820734000, accessory, adaptor, appendage, attachment, connecter, converting device, coupler, coupling, fitting
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
6 EA
CHF 38.80
CHF 38.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41103911
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
case of 6 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820734000
tube capacity
25 mL
compatibility
for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EP5820733004EP5920760009EP5920761005
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820734000
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820733004
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5920760009
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5920761005
packaging
case of 6 ea
packaging
case of 6 ea
packaging
case of 2 ea
packaging
case of 2 ea
tube capacity
25 mL
tube capacity
25 mL
tube capacity
-
tube capacity
-
compatibility
for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
compatibility
for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
compatibility
-
compatibility
-
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)