Merck
P7866
Sigma-Aldrich
Nunclon® cell culture dishes
diam. × H 60 mm × 15 mm, round vented with lid
Anmeldento View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Synonym(e):
cell culture dish, cell culture plates, petri dishes
Materialien
polystyrene dishes with lids
round
Sterilität
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
case of 400 ea (Internal packs of 10)
manufacturer/tradename
Nunc 150288
Durchm. × H
60 mm × 15 mm
Schalenkapazität
~40 mL
Schalendurchm.
60 mm
Bindungsart
non-treated surface
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
D8054Z755923D7804
Nunclon® cell culture dishes diam. × H 60 mm × 15 mm, round vented with lid
Sigma-Aldrich
P7866
Nunclon® cell culture dishes
Nunclon® cell culture dishes diam. × H 60 mm × 15 mm
Sigma-Aldrich
D8054
Nunclon® cell culture dishes
Nunclon® cell culture dishes diam. × H 100 mm × 15 mm, sterile; γ-irradiated
Z755923
Nunclon® cell culture dishes
Nunclon® cell culture dishes diam. × H 35 mm × 10 mm
Sigma-Aldrich
D7804
Nunclon® cell culture dishes
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
lid
feature
lid
feature
lid: no
feature
lid
packaging
case of 400 ea (Internal packs of 10)
packaging
case of 400 ea
packaging
case of 150 ea (Internal packs of 10)
packaging
case of 500 ea
manufacturer/tradename
Nunc 150288
manufacturer/tradename
Nunc 150288
manufacturer/tradename
Thermo Scientific 150350
manufacturer/tradename
Nunc 153066
binding type
non-treated surface
binding type
Nunclon Delta surface
binding type
Nunclon Delta surface
binding type
Nunclon Delta surface
Allgemeine Beschreibung
vented
  • Large range available, treated for cell culture but with many other uses
  • Optically clear and very flat for use in microscope
  • Non-toxic
  • Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
Rechtliche Hinweise
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
Corning® square bioassay dishes without handles, TC treated, square
CLS431110
Corning® Quadratische Bioassay-Schalen
TPP® tissue culture dishes dish capacity ~10 mL
Z707651
TPP® Gewebekulturschalen
TPP® tissue culture dishes dish capacity ~140 mL
Z707686
TPP® Gewebekulturschalen
BRAND® disposable petri dish with lid L × W 55 mm × 16 mm, vented
BR452010
BRAND® disposable petri dish with lid
Nunclon® Δ Multidishes 24 wells, flat bottom
Sigma-Aldrich
D7039
Nunclon® Δ Multidishes