Merck
Z331619
BRAND® Erlenmeyer-Kolben, Weithals, Schraubkappe, PP
capacity 50 mL
Synonym(e):
conical flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
6 EA
CHF 35.50
CHF 35.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121804
NACRES:
NB.43
eCl@ss:
32040501
Capacity:
50 mL
Material:
flat bottom, polypropylene , wide-neck
Sterility:
non-sterile
Feature:
closure type Screw cap, with cap
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom, polypropylene , wide-neck
joint
joint ST/NS34/35, joint neckGL 40
sterility
non-sterile
feature
closure type Screw cap, with cap
packaging
case of 6
manufacturer/tradename
BRAND 93170
O.D. × H
52 mm × 90 mm
capacity
50 mL
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
Z331643Z331627Z331651
capacity
50 mL
capacity
500 mL
capacity
100 mL
capacity
1,000 mL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
BRAND 93170
manufacturer/tradename
BRAND 93180
manufacturer/tradename
BRAND 93172
manufacturer/tradename
BRAND 93185
material
flat bottom, wide-neck , polypropylene
material
flat bottom, polypropylene , wide-neck
material
flat bottom, polypropylene , wide-neck
material
flat bottom, polypropylene , wide-neck
feature
closure type Screw cap, with cap
feature
closure type Screw cap, with cap
feature
closure type Screw cap, with cap
feature
closure type Screw cap, with cap
joint
joint ST/NS34/35, joint neckGL 40
joint
joint ST/NS45/40, joint neck GL52
joint
joint ST/NS34/35, joint neckGL 40
joint
joint ST/NS45/40, joint neck GL52
General description
Mit Graduierung. Hals mit Schliff. Mit Schraubkappe, aus klarem PP
Other Notes
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)