Merck
Z379298
Sigma-Aldrich
Deepwell 96 well plate
Cover only
Synonym(e):
plate lid, plate cover
NACRES:
NB.22
Materialien
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37860-0004
Größe
96 wells
Well-Volumen
2 mL
Farbe
none
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
BAF378600001EP0030501306MSPNNVX00
vibrant-m
Z379298
Deepwell 96 well plate
vibrant-m
BAF378600001
Deepwell 96 well plate
vibrant-m
MSPNNVX00
MultiScreen® 96-Well-Platte
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile; autoclaved
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Bel-Art F37860-0004
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030501306
manufacturer/tradename
-
size
96 wells
size
-
size
96 wells
size
-
well volume
2 mL
well volume
-
well volume
-
well volume
-
color
none
color
-
color
-
color
-
Allgemeine Beschreibung
These high-form polypropylene 96 well plates expand the flexibility of multichannel or automated pipetting systems. Use for non-binding protein assays, enzyme or receptor assays, or with cell harvesters. The 2 mL per well capacity makes it possible to do serial dilution procedures that are impossible with normal multiwell plates.
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie Dokumente zu den Produkten, die Sie in der Vergangenheit erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen