Merck
Z380067
Sigma-Aldrich
Brayer for Breathe-Easy® sealing membrane
4" soft rubber roller
Anmeldento View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Synonym(e):
breathable sealing membrane, cell culture, microplates, microwell plates, multi-well plates, multi-well sealing film, plate sealers, plate sealing film, sealing film, tissue culture
NACRES:
NB.22
Materialien
rubber (soft)
Sterilität
non-sterile
manufacturer/tradename
Diversified Biotech
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
Z380059Z743323Z727059
Roll-Seal™ sealing films AeraSeal™ film, suitable for (for cell and tissue culture)
Z727059
Roll-Seal sealing films
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Diversified Biotech
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BEM-1
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BMTM-1000
manufacturer/tradename
Excel Scientific RB-81x100
Allgemeine Beschreibung
Soft rubber roller (4") assures adhesion of Breathe-Easy membrane and facilitates removal of top protective sheet.
Rechtliche Hinweise
Breathe-Easy is a registered trademark of Diversified Biotech
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
AeraSeal™ film non-sterile
Z707430
AeraSeal-Folie
vibrant-m
Z721573
AeraSeal