Merck
Z654310
Deckel für Duran® Laborflaschen
GL 45 neck thread, colorless premium cap TPCh260 (with PTFE coated seal)
Synonym(e):
caps bottles, glass bottles caps
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
5 EA
CHF 82.90
CHF 82.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Material:
colorless premium cap TPCh260 (with PTFE coated seal)
Fitting:
GL 45 neck thread
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless premium cap TPCh260 (with PTFE coated seal)
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
parameter
-196-260 °C temp. stability
fitting
GL 45 neck thread
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
Z153958Z153923Z232343
material
colorless premium cap TPCh260 (with PTFE coated seal)
material
red PBT (with PTFE seal)
material
blue polypropylene (with lip seal)
material
red PBT (with PTFE seal)
fitting
GL 45 neck thread
fitting
GL 45 neck thread
fitting
GL 45 neck thread
fitting
GL 25 neck thread
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
DURAN® 292401305, Schott
parameter
-196-260 °C temp. stability
parameter
-45-180 °C temp. stability
parameter
-40-140 °C temp. stability
parameter
-45-180 °C temp. stability
General description
The classic laboratory bottle GL threaded screw cap features the tried and tested cap plug sealing system ensuring a liquid tight seal. Available in four colours; blue, green, yellow and grey with matching pouring rings. Distinguishing media types is simplified and interchanging of screw caps and the risk of cross contamination is greatly reduced.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)