Merck
Z717274
Nunc® 96 DeepWell plate, non-treated
96 DeepWell plate, 2 mL/well, sterile, natural, 60/cs
Synonym(e):
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
NACRES:
NB.22
Materialien
natural polypropylene
polypropylene
round bottom natural polypropylene wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
case of 60 ea
Hersteller/Markenname
Nunc 278743
Maximales Volumen
2 mL
Platte L × B
128 mm × 86 mm
Größe
96 wells
Maximales Well-Volumen
2 μm
Arbeitsvolumen
1.9 mL
Farbe
natural
Eignung
suitable for (sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications)
Bindungsart
non-treated surface
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P8241Z717266P8116
vibrant-m
Z717274
Nunc® 96 DeepWell plate, non-treated
vibrant-m
P8241
Nunc® 96 DeepWell plate, non-treated
vibrant-m
Z717266
Nunc® 96 DeepWell plate, non-treated
vibrant-m
P8116
Nunc® 96 DeepWell plate, non-treated
manufacturer/tradename
Nunc 278743
manufacturer/tradename
Nunc 260252
manufacturer/tradename
Nunc 278752
manufacturer/tradename
Nunc 260251
material
natural polypropylene , round bottom natural polypropylene wells
material
U-bottom natural polypropylene wells
material
natural polypropylene , round bottom natural polypropylene wells
material
natural polypropylene , round bottom natural polypropylene wells (deep wells)
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
-
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
well maximum volume
2 μm
well maximum volume
1.3 μm
well maximum volume
2 μm
well maximum volume
-
Allgemeine Beschreibung
Nunc® 96 DeepWell round bottom plates
  • Unique low design with shared well technology for increased well volume
  • 1.3 and 2.0 mL volume capacity
  • Optimum storage capacity and improved mixing
  • Round well shape reduces liquid retention
  • Well cap available for safe storage – minimal protrusion into each well
  • Ideal for sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications
  • Resistant to most chemicals, solvents and alcohols used in combinatorial chemistry
  • Widely used for bacterial and yeast growth
  • Easy-to-use with automatic sample handling instruments
  • Alpha-numeric grid for quick sample identification
  • Ideal for sample collection, storage, and combinatorial chemistry library applications
  • Sealable with well caps and sealing tape
  • Ideal as collection plates for Nunc Filter Plates
Rechtliche Hinweise
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie Dokumente zu den Produkten, die Sie in der Vergangenheit erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Deep well plate size 96 wells, size 2.0 mL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
AXYPDW20CS
Deep well plate
BRAND® mat cover for deep well plate volume 2.2 mL
BR701362
BRAND® mat cover for deep well plate
Deep well plate size 96 wells, size 2.0 mL, pkg of 10x5plates/cs
AXYPDW20C
Deep well plate