Merck
Z742622
Centrifuge Tube Adapter For Tube-O-DIALYZER
Größe auswählen
2 EA
CHF 139.00
CHF 139.00
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 139.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41123100
NACRES:
NB.78
CHF 139.00
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
G-BioSciences 786-145
Allgemeine Beschreibung
The Centrifuge Tube Adaptor for Tube-O-Dialyzer is designed to assist centrifugation of Tube-O-Dialyzer using a bench top centrifuge. The adaptor can be used for both Micro and Medi size Tube-O-Dialyzer. The Tube-O-Dialyzer can be positioned into the adaptor either upright position or inverted position for centrifugation.
Rechtliche Hinweise
Tube-O-DIALYZER is a trademark of Geno Technology, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)