Fortfahren mit
11982
Tenax® poröses Polymeradsorbens
matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10g
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23201100
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tenax® poröses Polymeradsorbens, matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10 g
agency
suitable for EPA 601
Quality Segment
form
solid
packaging
bottle of 10 g
parameter
350 °C temp. limit
surface area
~35 m2/g
matrix
Tenax TA
particle size
60-80 mesh
density
~0.25 g/mL (free fall density)
General description
Tenax poröse Polymere (2,6-diphenyl-p-phenylenoxid) werden weithin als Adsorbens bei der Luftprobenahme und bei Purge-and-Trap-Anwendungen verwendet. Ihre einzigartige Struktur bietet im Vergleich zu anderen porösen Polymeren alternative und wünschenswerte Adsorptions-/Desorptionseigenschaften auf.
Weitere Informationen über unsere Adsorbentien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
Application
Tenax® poröses Polymeradsorbens kann für folgende Probenahmen mittels Adsorptionsröhrchen verwendet werden:
  • Für flüchtige organische Verbindungen (VOC) in unterschiedlichen Mikroumgebungen vor deren Bestimmung durch Kurzweg-Thermodesorption (SPTD) und Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) (GC-MS). Für
  • C7-C26 Kohlenwasserstoffe in Raumluftproben und zur Bestimmung von VOC in Luftproben aus Werkshallen vor deren Analyse durch TD und anschließender GC-Untersuchung.
Legal Information
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11049-U12168-U20331
surface area
~35 m2/g
surface area
~25 m2/g
surface area
~35 m2/g
surface area
~550 m2/g
particle size
60-80 mesh
particle size
20-35 mesh
particle size
60-80 mesh
particle size
80-100 mesh
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
matrix
Tenax TA
matrix
Tenax GR
matrix
Tenax TA (refined)
matrix
Porapak Q
packaging
bottle of 10 g
packaging
bottle of 500 g
packaging
bottle of 100 g
packaging
bottle of 75 cc
density
~0.25 g/mL (free fall density)
density
~0.40 g/mL (free fall density)
density
-
density
~0.34 g/mL (free fall density)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tenax® poröses Polymeradsorbens
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Hello, I have a question regarding the use of Tenax as sampling medium. Acc. to DIN ISO 16000-6, VOCs in air can be determined using Tenax TA. Can you tell me whether Tenax TA can also be used to determine VOCs from CO2 or NOX gases?
    1 answer
    1. The Tenax® Porous Polymer Adsorbent can be used for sampling volatile organic compounds from air and gas samples; therefore, it is applicable for determining VOCs from CO2 or nitrogen dioxide gases.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can tenax be restored in laboratory oven at 40 *C temperature?
    1 answer
    1. The Tenax® Porous Polymer Adsorbent can be regenerated by hot-methanol extraction.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What solvents can be used for chemical desorption for Product No. 11982, Tenax TA 60-80 mesh?
    1 answer
    1. Common solvents like alcohols, ethers, hydrocarbons, and aqueous hydrochloric acid/sodium hydroxide can be used.  Don't use chlorinated hydrocarbons like dichloromethane, aromatics like xylene and carbon disulfide. All other solvents not mentioned can be used after checking solubility.