Merck
StartseiteProdukteKlinik und DiagnostikMembranen mit seitlichem Durchfluss
Membranen mit seitlichem Durchfluss
Hi-Flow™ Plus-Membranen sind die Membranen der Wahl für diagnostische Tests und Kits und bieten hervorragende Konsistenz und Leistung. Die Hi-Flow™ Plus Membranen wurden speziell für Lateral-Flow-Assays optimiert. Sie werden nach den strengsten Spezifikationen im Vergleich zu anderen Lateral-Flow-Membranen auf dem Markt hergestellt und bieten eine unübertroffene Oberflächenqualität. Hi-Flow™ Plus Membranen sind speziell für konsistente Ergebnisse, zuverlässige Chargenleistung, feste Testlaufzeiten und scharfe Capture-/Testlinien mit minimalem unspezifischem Hintergrundsignal ausgelegt. Hi-Flow™ Plus-Membranen eignen sich für alle Lateral-Flow-Tests und sind in verschiedenen Geschwindigkeiten und Formaten erhältlich.
Weggeschnittene schematische Zeichnung eines Teststreifens für den Lateral-Flow-Schnelltest
Auswahl der richtigen Rohstoffe für Ihren Lateral Flow Test
Die Membran ist das wichtigste Material, das in einem Lateral Flow Teststreifen verwendet wird. Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Membran beeinflussen ihre Kapillarflusseigenschaften. Die Kapillarflusseigenschaften wirken sich wiederum auf die Reagenzienablagerung, die Assay-Empfindlichkeit, die Assay-Spezifität und die Konsistenz der Testlinie aus. Andere physikalische Eigenschaften der Membran beeinflussen die Integration in die fertigen Teststreifen. Erfahren Sie mehr in unserem Leitfaden "Rapid Lateral Flow Teststreifen - Überlegungen zur Produktentwicklung", der einen tiefen Einblick in die wichtigsten Aspekte des Designs von Lateral Flow Teststreifen gibt, insbesondere in die verwendeten Materialien und deren Integration mit Reagenzien und Herstellungsprozessen. Das Verständnis dieser Grundsätze wird dazu beitragen, einen Rahmen für die schnelle Entwicklung von Lateral-Flow-Tests zu schaffen.
Hi-Flow™ Plus Membrane Speeds
Die Geschwindigkeit, mit der sich ein Probenmaterial entlang eines Membranstreifens bewegt, hängt mit der Kapillarflussrate der Membran zusammen. Außerdem besteht eine direkte Korrelation zwischen der Geschwindigkeit und der Empfindlichkeit der Membran. Wenn Sie diese Anforderungen verstehen, können Sie die geeignete Membran für Ihre Anwendung auswählen. So können Sie beispielsweise schnell fließende Hi-Flow™ Plus 75-Membranen für Tests verwenden, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt, reichlich Proben vorhanden sind und die Empfindlichkeit keine Rolle spielt. Langsam fließende Hi-Flow™ Plus 180-Membranen können für Tests verwendet werden, bei denen die Geschwindigkeit weniger wichtig ist, die Probenmenge begrenzt ist oder eine hohe Empfindlichkeit erforderlich ist.
Hi-Flow™ Plus Membrane Geschwindigkeiten
MembranKapillarflusszeit-Spezifikation** (sec/4 cm)FlussrateEmpfindlichkeit
HF180180 ± 45am langsamstenam empfindlichsten
HF135135 ± 34
HF120120 ± 30
HF09090 ± 23
HF07575 ± 19am schnellstenam wenigsten empfindlich
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 74
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 74
Vergleichen
Produktnummer
Produktname
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 74 Suchergebnissen angezeigt.
Hi-Flow™ Plus Membrane Formats
Hi-Flow™ Plus Membranformate für Lateral Flow Assays Produkte auf gelbem Hintergrund.
Hi-Flow™ Plus-Membranen sind in verschiedenen Formaten erhältlich, von Probenblättern und geschnittenen Rollen für Evaluierungszwecke bis hin zu großen Masterrollen, die für Produktionszwecke auf die gewünschte Breite geschnitten werden. Diese Membranen werden auch mit verschiedenen Trägermaterialien angeboten, je nach den individuellen Anforderungen des Assays. Es werden auch vorkonfektionierte Membrankarten angeboten, die für die Hersteller eine effiziente und bequeme Wahl darstellen, da die Karten für die Entwicklung oder Produktion von Schnelldiagnosekits und -tests nicht mehr manuell zusammengesetzt werden müssen.
Hi-Flow™ Plus Variety Sample Sheet Packs
Komfortable Sample Packs bieten eine Vielzahl von Blättern aus dem Hi-Flow™ Plus Membranportfolio. Sie sind ideal für die Auswahl und Bewertung von Membranen in der frühen Phase eines Entwicklungsprojekts für Lateral-Flow-Tests.
Variety PackBackingAbmessungenMengeProduktnummer
Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 1802 mil25 cm x 30.5 cm10 Bögen/Packung (2 Bögen von jeder Geschwindigkeit)HFSAMPLE02
Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 1804 mil25 cm x 30.5 cm10 Bögen/Packung (2 Bögen von jeder Geschwindigkeit)HFSAMPLE04
Hi-Flow™ Plus-Musterblattpackungen auf gelbem Hintergrund.
Hi-Flow™ Plus Sample Sheet Packs
Probenpackungen mit fünf Bögen der Hi-Flow™ Plus Membran. Ideal für die frühe Phase der Entwicklung von Lateral-Flow-Tests.
ProduktnameBackingAbmessungenMenge/PackungProduktnummer
Hi-Flow™ Plus 75 Membrane2 mil25 cm x 30.5 cm Blätter5HF07502XSS
Hi-Flow™ Plus 75 Membrane4 mil25 cm x 30.5 cm Blätter5HF07504XSS
Hi-Flow™ Plus 90 Membrane2 mil25 cm x 30.5 cm Blätter5HF09002XSS
Hi-Flow™ Plus 90 Membrane4 mil25 cm x 30.5 cm Blätter5HF09004XSS
Hi-Flow™ Plus 120 Membrane2 mil25 cm x 30.5 cm Blätter5HF12002XSS
Hi-Flow™ Plus 120 Membrane4 mil25 cm x 30.5 cm Blätter5HF12004XSS
Hi-Flow™ Plus 135 Membrane2 mil25 cm x 30.5 cm Blätter5HF13502XSS
Hi-Flow™ Plus 135 Membrane4 mil25 cm x 30.5 cm Blätter5HF13504XSS
Hi-Flow™ Plus 180 MembraneUB25 cm x 30.5 cm Blätter5HF180UBXSS
Hi-Flow™ Plus 180 Membrane2 mil25 cm x 30.5 cm Blätter5HF18002XSS
Hi-Flow™ Plus 180 Membrane4 mil25 cm x 30.5 cm Blätter5HF18004XSS
Hi-Flow™ Plus Probenschlitzrollen für Lateral Flow Assays auf gelbem Hintergrund.
Hi-Flow™ Plus Sample Slit Rolls
Einzelne Sample Slit Rolls der Hi-Flow™ Plus Membran. Diese Rollen sind in den letzten Phasen der Entwicklung von Lateral Flow Tests nützlich, sobald das Testdesign festgelegt wurde und Scale-up-Versuche und Prozessoptimierung begonnen werden sollen.
ProduktnameBeschichtungAbmessungenMenge/RolleProduktnummer
Hi-Flow™ Plus 75 Membrane2 mil25 mm breite Rolle100 mSHF0750225
Hi-Flow™ Plus 75 Membrane4 mil25 mm breite Rolle100 mSHF0750425
Hi-Flow™ Plus 90 Membrane2 mil25 mm breite Rolle100 mSHF0900225
Hi-Flow™ Plus 90 Membrane4 mil25 mm breite Rolle100 mSHF0900425
Hi-Flow™ Plus 120 Membrane2 mil25 mm breite Rolle100 mSHF1200225
Hi-Flow™ Plus 120 Membrane4 mil25 mm breite Rolle100 mSHF1200425
Hi-Flow™ Plus 135 Membrane2 mil25 mm breite Rolle100 mSHF1350225
Hi-Flow™ Plus 135 Membrane4 mil25 mm breite Rolle100 mSHF1350425
Hi-Flow™ Plus 180 Membrane2 mil25 mm breite Rolle100 mSHF1800225
Hi-Flow™ Plus 180 Membrane4 mil25 mm breite Rolle100 mSHF1800425
Hi-Flow™ Plus 180 MembraneUB25 mm breite Rolle100 mSHF180UB25
Hi-Flow™ Plus Membrane Master Rolls für die Herstellung von Lateral Flow Assays auf gelbem Hintergrund.
Hi-Flow™ Plus Membranen für die Herstellung
Hi-Flow™ Plus Membranen für die Herstellung im Maßstab sind jetzt online in praktischen Packungsformaten erhältlich.
20mm breite Hi-Flow™ Plus Schlitzrollen in verschiedenen Kapillarflussgeschwindigkeiten und 2 Trägermaterialoptionen werden in 14er-Packungen angeboten.
25mm breite Hi-Flow™ Plus Schlitzrollen in verschiedenen Kapillarflussgeschwindigkeiten und 2 Trägermaterialoptionen werden in 11er-Packungen angeboten.
Sofort lieferbar, erhalten Sie die gleiche hervorragende Konsistenz und Hochleistungsmembran, schnell und ohne Wartezeit.
ProduktnameBeschichtungAbmessungenMenge/RolleProduktnummer
Hi-Flow™ Plus Membrane 752 milBreite 20 mmPackung mit 14 RollenBPCKHF07502S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 752 milSchlitzbreite 25 mmPackung mit 11 RollenBPCKHF07502S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 754 milSchlitzbreite 20 mmPackung mit 14 RollenBPCKHF07504S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 754 milSchlitzbreite 25 mmPackung mit 11 RollenBPCKHF07504S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 902 milSchnittbreite 20 mmPackung mit 14 RollenBPCKHF09002S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 902 milSchlitzbreite 25 mmPackung mit 11 RollenBPCKHF09002S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 904 milSchnittbreite 20 mmPackung mit 14 RollenBPCKHF09004S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 904 milSchlitzbreite 25 mmPackung mit 11 RollenBPCKHF09004S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1202 milSchlitzbreite 20 mmPackung mit 14 RollenBPCKHF12002S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1202 milSchlitzbreite 25 mmPackung mit 11 RollenBPCKHF12002S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1204 milSchlitzbreite 20 mm Packung mit 14 RollenBPCKHF12004S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1204 milSchlitzbreite 25 mm Packung mit 11 RollenBPCKHF12004S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1352 milSchlitzbreite 20 mm Packung mit 14 RolleBPCKHF13502S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1352 milSchnittbreite 25 mm Packung mit 11 RollenBPCKHF13502S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1354 milSchnittbreite 20 mm Packung mit 14 RollenBPCKHF13504S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1354 milSchnittbreite 25 mm Packung mit 11 RollenBPCKHF13504S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1802 milSchlitzbreite 20 mm Packung mit 14 RollenBPCKHF18002S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1802 milSchnittbreite 25 mm Packung mit 11 RolleBPCKHF18002S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1804 milSchnittbreite 20 mm Packung mit 14 RollenBPCKHF18004S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1804 milSchnittbreite 25 mm Packung mit 11 RollenBPCKHF18004S25
Standard- (20mm & 25mm) und kundenspezifische Schlitzbreiten von Hi-Flow™ Plus-Membranen sind auch offline als Masterrollen erhältlich. Jede Masterrolle hat eine Breite von 30,5 cm und eine Länge von 100 m. Um die Handhabung zu erleichtern, werden die Masterrollen vor der Lieferung in mehrere gebrauchsfertige Rollen mit der gewünschten Breite geschnitten. Die Anzahl der Schnittrollen, die man pro Masterrolle erhält, ist an die gewünschte Breite der Schnittrolle gebunden. Ein Beispiel: Eine Bestellung von 1 Mutterrolle mit einer gewünschten Schnittbreite von 18 mm ergibt 16 Schnittrollen.
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Kundenbetreuer oder an unseren Kundenservice, um eine Katalognummer für die von Ihnen gewünschte Membran und Schnittbreite zu erhalten.
Hi-Flow™ Plus Membranen für die Fertigung - Schnittrollenbreiten
Slit-Breite (cm)Slit-Rollen/Master-RolleLineare Meter/100m MasterrolleLineare Füße/100m Masterrolle
1.61818005904
1.71717005576
1.81616005248
21414004592
2.21313004264
2.251313004264
2.51111003608
2.54 (1 in)1111003608
2.81010003280
399002952
3.17599002952
3.299002952
3.588002625
3.81 (1.5 in)77002297
477002297
4.566001969
4.866001969
555001640
83300984
13.22200656
30.51100238
Hi-Flow™ Plus Membrankarten für Lateral Flow Assays auf gelbem Hintergrund.
Hi-Flow™ Plus Membrankarten
Hi-Flow™ Plus Membrankarten bieten eine einfach zu handhabende Unterbaugruppe, so dass Sie keine Zeit und Ressourcen für den Zusammenbau der Karten aufwenden müssen, was Ihren Entwicklungsprozess und Ihre Produktion reduziert und vereinfacht. Unter Verwendung unserer hochwertigen Hi-Flow™ Plus-Membranen werden diese Karten hochpräzise zusammengesetzt, um eine gleichbleibende Leistung in Ihrem Test zu gewährleisten.
Abmessungen der Hi-Flow™ Plus Membrankarte
Standard Hi-Flow™ Plus Membrankartenabmessungen
Hinweis: Individuelle Abmessungen der Membrankarten sind ebenfalls möglich.
ProduktnameKartenabmessungenMenge Karten/PackungProduktnummer
Millipore Laminierte Karten mit Release Liner; No Membrane6 cm x 30 cm100HF000MC100
HI-Flow™ Plus HF075 Membrankarten6 cm x 30 cm100HF075MC100
HI-Flow™ Plus HF090 Membrankarten6 cm x 30 cm100HF090MC100
HI-Flow™ Plus HF120 Membrankarten6 cm x 30 cm100HF120MC100
HI-Flow™ Plus HF135 Membrankarten6 cm x 30 cm100HF135MC100
HI-Flow™ Plus HF180 Membrankarten6 cm x 30 cm100HF180MC100
HI-Flow™ Plus HF075 Membrankarten6 cm x 30 cm5HF075MC5PK
HI-Flow™ Plus HF090 Membrankarten6 cm x 30 cm5HF090MC5PK
HI-Flow™ Plus HF120 Membrankarten6 cm x 30 cm5HF120MC5PK
HI-Flow™ Plus HF135 Membrankarten6 cm x 30 cm5HF135MC5PK
HI-Flow™ Plus HF180 Membrankarten6 cm x 30 cm5HF180MC5PK
SureWick® Pad-Materialien für Lateral Flow Assays
SureWick® Pad-Materialien werden in Lateral Flow Assays als Proben-, Absorptions- und Konjugat-Pads verwendet. Die Proben- und Absorptionspads aus 100 % reiner Zellulosefaser enthalten keine Bindemittel oder Klebstoffe, die die Testleistung beeinträchtigen. Konjugat-Pads aus Glasfasern haben einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen und weisen eine hervorragende Konsistenz auf.
Diese Produkte sind in verschiedenen Größen und Formaten (Blätter, Streifen und Rollen) erhältlich, damit sie für Ihre spezielle Anwendung geeignet sind. Wir führen gängige Größen auf Lager und können diese Produkte an die Maßanforderungen Ihres Geräts und Ihres Herstellungsprozesses anpassen.
BeschreibungFormatAbmessungenStückzahl/PackungProduktnummer
GFDX Glasfaser-Diagnose-PadsStreifen10 mm x 300 mm100GFDX103000
8 mm x 300 mm100GFDX083000
Bögen20 cm x 30 cm5GFDX20305PK
20 cm x 30 cm100GFDX203000
20.32 cm x 25.4 cm100GFDX202500
Walzen8 mm x 50 m1GFDX000850
8 mm x 100 m1GFDX000800
10 mm x 50 m1GFDX001050
10 mm x 100 m1GFDX001000
C083 Zellulose-Absorber-PadsStreifen17 mm x 300 mm100CFSP173000
20 mm x 300 mm100CFSP203000
Bögen20 cm x 30 cm5CFSP22305PK
20 cm x 30 cm100CFSP223000
Walzen17 mm x 100 m1CFSP001700
20 mm x 100 m1CFSP002000
Hi-Flow™ Plus Membranen und SureWick® Konjugat-, Proben- und Absorberpads bieten eine Komplettlösung für Ihre Lateral Flow Assays.
Lateral Flow Assay Development Services
Sie erhalten schnelle, fachkundige Unterstützung bei der Entwicklung Ihrer IVD-Tests, wenn Sie sie benötigen. Entdecken Sie unsere Assay Development Services für den schnellen Zugriff auf fachkundige Beratung und globale Laborunterstützung für Ihre LFA-Entwicklung oder Optimierung in jeder Phase.
Unsere neuen Assay Development Services umfassen:
  • voll ausgestattete Labore auf dem neuesten Stand der Technik
  • Global verteilte Labore und Mitarbeiter für eine schnelle regionale Reaktion
  • Speziell geschultes Personal für die Unterstützung in allen Bereichen der LFA-Entwicklung
  • breites, umfassendes Wissen über die Optimierung von Tests
  • eine lange Geschichte in der Entwicklung von & Herstellung vieler Rohstoffe und Schlüsselkomponenten, die heute in IVDs verwendet werden
Verwandte Ressourcen
Seite 1 von 2
Externe Ressourcen
Die versteckten Hersteller von COVID-19-Tests Podcast
In dieser Folge erörtert Shawn Gaskell die Kapillarflussmembranen, die in Covid...
RSV-Fälle nehmen bei Kindern schnell zu. Früherkennung kann helfen.
RSV-Krankenhausaufenthalte für das Jahr 2022 haben stark zugenommen, vor allem bei kleinen Kindern.