Merck
Filterpapier
Whatman®-Filterpapiere für qualitative und quantitative Analysen
Filterpapiere werden häufig in der quantitativen und qualitativen Analyse verwendet und müssen je nach den physikalischen Eigenschaften des Filterpapiers genau auf die jeweilige Anwendung abgestimmt sein. Es gibt viele Größen, Materialien, Typen und Qualitäten von Filterpapier für eine Vielzahl von Anwendungen. Für Whatman®-Filterpapiere werden nur die hochwertigsten Rohstoffe verwendet, um eine hohe Reproduzierbarkeit und Einheitlichkeit zu gewährleisten. Whatman® Zellulose-Filterpapiere werden aus hochwertigen Baumwolltüchern hergestellt, die so behandelt werden, dass sie einen α-Zellulosegehalt von >98% erreichen. Eine große Auswahl an Whatman®-Filterpapieren ist für zahlreiche Laboranwendungen erhältlich. Vorgefaltetes (gefaltetes) Filterpapier ist ebenfalls erhältlich.
Produkte
185.0 (51)
150.0 (50)
125.0 (46)
240.0 (43)
110.0 (35)
90.0 (31)
cellulose (434)
cotton (103)
paper (3)
cellulose fiber (2)
fibrous (1)
glass (1)
filter discs (565)
instruments (1)
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 575
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 575
Whatman<SUP>®</SUP> qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
WHA1001090
Whatman® qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
circles, diam. 90 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
WHA1001150
Whatman® qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
WHA1001125
Whatman® qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
WHA1001110
Whatman® qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
WHA1001070
Whatman® qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
circles, diam. 70 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> qualitative filter paper for technical use, Grade Shark Skin<SUP>®</SUP>, creped
WHA10347522
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade Shark Skin®, creped
circles, diam. 340 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
WHA1001055
Whatman® qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
circles, diam. 55 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> Filterpapier, für die qualitative Analyse, Güte 4
WHA1004125
Whatman® Filterpapier, für die qualitative Analyse, Güte 4
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> Chromatographie-Papiere aus Cellulose
WHA3030917
Whatman® Chromatographie-Papiere aus Cellulose
3MM Chr sheets, 46 x 57 cm, 100/pk
Whatman<SUP>®</SUP> Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 42
WHA1442125
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 42
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 41
WHA1441125
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 41
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 40
WHA1440150
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 40
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> qualitatives Filterpapier, Güteklasse 2
WHA1002125
Whatman® qualitatives Filterpapier, Güteklasse 2
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 40
WHA1440125
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 40
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 42
WHA1442150
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 42
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> qualitatives Filterpapier, Güteklasse 2
WHA1002150
Whatman® qualitatives Filterpapier, Güteklasse 2
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
WHA1001325
Whatman® qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
circles, diam. 25 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 42
WHA1442042
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 42
circles, diam. 42.5 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 42
WHA1442110
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 42
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Whatman<SUP>®</SUP> qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
WHA1001085
Whatman® qualitatives Filterpapier, Güteklasse 1
circles, diam. 85 mm, pack of 100
Whatman® Qualitatives Filterpapier
Qualitative Filterpapiere sind das, was die meisten Anwender als Allzweck-Filterpapiere bezeichnen würden. Sie sind für den Einsatz in analytischen Trennungen und qualitativen Analyseverfahren zur Bestimmung und Identifizierung von Partikeln, Verunreinigungen oder Materialkomponenten konzipiert. Qualitative Papiere werden auf der Grundlage verschiedener Eigenschaften wie Dicke, Gewicht und Partikelrückhaltevermögen in Papiersorten eingeteilt. Die gebräuchlichsten qualitativen Papiersorten sind 1-6, 595, 597, 598 und 602, die in zahlreichen Branchen Anwendung finden.
Whatman® Quantitatives Filterpapier
Quantitative Filterpapiere sind für die Probenvorbereitung und die gravimetrische Analyse bestimmt und werden in der Regel auf der Grundlage der für das Filtrationsverfahren erforderlichen Oberflächenhärte und des Aschegehalts ausgewählt. Quantitative Papiere werden mit Säure behandelt, um den Aschegehalt zu reduzieren, oft auf weniger als 0,01 %. Dieser niedrige Aschegehalt ist für quantitative Analysen nützlich. Nach der Filtration oder Probenentnahme kann das Filterpapier angezündet und verbrannt werden, so dass nur sehr geringe Rückstände zurückbleiben, die bei nachgeschalteten Messungen stören könnten.
  • Aschefreies Filterpapier: 0,007% Asche nominal für die Sorten 40 bis 44 und typischerweise 0,01% für die 589er Sorten; sehr reine Filter, die für eine breite Palette kritischer analytischer Filtrationsverfahren geeignet sind.
  • Hartes aschearmes Filterpapier: 0,015% Asche nominal; mit einer starken Säure behandelt, um Spurenmetalle zu entfernen und eine hohe Nassfestigkeit und chemische Beständigkeit zu erreichen; besonders geeignet für die Buchner-Filtration, bei der die harte, glatte Oberfläche des Filters die Rückgewinnung von Ausscheidungen erleichtert.
  • Gehärtetes aschefreies Filterpapier: 0,005% Asche nominal; säuregehärtet, um eine hohe Nassfestigkeit und chemische Beständigkeit bei extrem niedrigem Aschegehalt zu erreichen; durch die zähe Oberfläche eignen sich diese Filter für eine breite Palette kritischer Filtrationsverfahren.
Cytiva™ Blotting- und Chromatographie-Papier
Whatman® 3MM Chr Papier ist das weltweit am meisten verwendete Blotting-Papier. Das Papier mit mittlerer Dicke (0,34 mm) wird häufig in der Elektrophorese zum Anheben von Sequenziergelen verwendet und wird von Forschern für Southern-, Northern- und Western-Transfers eingesetzt. 3MM Chr-Papier ist jetzt in den am häufigsten verwendeten Größen erhältlich. GB005 ist ein dickes (1,5 mm), sehr saugfähiges Papier, das für Anwendungen empfohlen wird, bei denen mit weniger Lagen Blotting-Papier dennoch eine hohe Kapazität gewährleistet werden muss, einschließlich Semi-Dry-Blotting von Proteinen. GB003 ist ein Allzweck-Blotting-Papier (0,8 mm) aus reinen Rohstoffen mit hoher Saugfähigkeit, das als Membran-Gel-Träger verwendet wird. Dieses dicke Papier wird für die Lyse/Denaturierung von Kolonie- oder Plaque-Lifts und Western Blots empfohlen.
  • Reine Zellulose, die ausschließlich aus Baumwoll-Linters höchster Qualität und ohne jegliche Zusatzstoffe hergestellt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass während der Transferschritte keine Kontamination auftritt.
  • Speziell für Chromatographie- und Blotting-Techniken hergestellt und getestet. Dies gewährleistet die Dochtwirkung und die Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung, die für saubere und gleichmäßige Transfers beim Blotting wichtig sind.
  • Whatman® 3MM Chr gilt als Industriestandard für Blotting-Verfahren.
  • Praktische Größen sind in Blättern erhältlich, die präzise auf die gängigsten Gel- und Transfermembrangrößen zugeschnitten sind. Ermöglicht eine sofortige Verwendung und eliminiert Abweichungen von Blatt zu Blatt.