Mikrobiologische Filtration
Was ist Membranfiltration und wofür wird sie eingesetzt? Bei der Membranfiltration sind präzise Ergebnisse ausschlaggebend für die mikrobiologische Produktsicherheit. Wir bieten ein vollständiges Produktportfolio an, das Ihre Arbeitsschritte bei der Durchführung mikrobiologischer Grenzwerttests optimiert – von der Filtration bis hin zu Kultivierung und Nachweis.
Produkte
Beliebte Filter
Membranfiltrationssysteme
Wir bieten vollständige Systeme für die Membranfiltration einschließlich Dienstleistungen. Unsere neueste Innovation, das Milliflex-Oasis®-System, ist ein All-in-One-System speziell für pharmazeutische und kosmetische Anwendungen. Der bewährte berührungslose Membrantransfer und eine Vielzahl neuer Funktionen erhöhen die Produktivität, Ergebnissicherheit und regulatorische Konformität. Unsere EZ-Produktfamilie umfasst eine Reihe von Membranfiltrationsprodukten, einschließlich Manifold, Vakuumpumpe und Verbrauchsmaterialien. In Kombination verwendet optimiert das System Ihre Arbeitsabläufe bei der Wasser- und Getränkeprüfung.
Mikrobiologische Filtertrichter
Mithilfe unserer sterilisierten Einweg-Filtertrichter für die mikrobiologische Prüfung können Sie Ihren Arbeitsablauf optimieren, Zeit sparen und höchst zuverlässige Ergebnisse bei der Keimzahlbestimmung erzielen. Unsere Filtrationseinheiten eliminieren nicht nur zeitaufwändige Schritte wie das Autoklavieren, sondern gewährleisten auch die Einhaltung internationaler Regularien.
Membranfilter für die Mikrobiologie
Unsere sterilen Membranfilter für mikrobiologische Prüfungen sind gebrauchsfertig und ermöglichen eine gute Wiederfindung der Keime. Unsere S-Pak®-Filter sind einzeln verpackt und selbst mit Handschuhen einfach zu handhaben. Für großvolumige Anwendungen sind unsere EZ-Pak®-Membranen am Band mit 150 Filtern erhältlich, die einfach in unseren EZ-Pak®-Curve-Membranspender einzulegen sind. In Kombination mit unserem berührungslosen Membranspender ermöglichen sie einen hohen Durchsatz bei der Membranfiltration.
MIKROBIOLOGISCHE SCHNELLNACHWEISSYSTEME
Um mit den heutigen Produktionsanforderungen Schritt zu halten, ist eine Verkürzung der Testdauer bei der mikrobiologischen Kontrolle unerlässlich. Mikrobiologische Schnellnachweismethoden mit fluoreszenzbasierter Technologie ermöglichen es Ihnen, mikrobiologische Testergebnisse schneller zu erhalten und daher Ihren Herstellungsprozess besser zu kontrollieren und zu verstehen. Das Milliflex®-Quantum-System und das EZ-Fluo™-System sind zerstörungsfreie Methoden, die eine zuverlässige Identifizierung mit jeder ID-Technologie ermöglichen. Für beide Systeme gibt es ein Serviceangebot für Schulung, Wartung und Validierung.
Online-Filtrationssystem
Zur Bestätigung der mikrobiologischen Kontaminationsgrenzwerte von aufgereinigtem und aufbereitetem Wasser in Tanks und Ringleitungen ermöglicht das MicropreSure®-System eine schnelle und einfache Inprozess-Wasserkontrolle. Es ist ein geschlossenes, gebrauchsfertiges System, das Proben direkt an der Entnahmestelle in einem Schritt sammelt und verarbeitet. Es kann sowohl mit festen als auch flüssigen Nährmedien eingesetzt werden.
Weitere Informationsquellen
- Poster: Milliflex Oasis® Funnel Decision
Choose the Milliflex Oasis® filtration unit that best suits your needs.
- Datasheet: Milliflex Oasis® System
Comprehensive solution for microbial testing of water and bioburden in pharmaceutical environments.
- Datasheet: Milliflex® Quantum Rapid Detection
Rapid fluorescent-based technology for fast and accurate quantification of microorganisms in a wide range of filterable samples.
- Datasheet: EZ-Fluo® Rapid Detection System
A fast and easy fluorescent staining-based method for microbial detection.
- Datasheet: Microfil® Filtration System
Simple and reliable way to regularly test raw materials, beverages, and water for microbes.
- Brochure: EZ Product Family
Combine our EZ Filtration system with ReadyPlate™ 55 media to ensure compliance with water and beverage testing.
- Datasheet: EZ-Fit® Filtration Units
Designed for improved microbial testing, meeting international standards (EP/USP/ISO standards), and complying with water testing regulations.
- Datasheet: Our Services portfolio supporting the Milliflex Oasis® system
Discover our full range of professional and best-in-class Services related to our Milliflex Oasis® system.