Nalgene® Produkte
Nalgene® Laborgeräte, die als führender Name für hochwertige Kunststoff-Laborgeräte anerkannt sind, werden in der Regel aus Kunststoffen in Laborqualität hergestellt. Dazu gehören Artikel wie Flaschen, Becher, Container, Funnels und andere in der wissenschaftlichen Forschung und bei Experimenten verwendete Gegenstände. Die Produkte von Nalgene® Labware werden in Forschungs-, Universitäts-, Industrie- und Gesundheitslabors für verschiedene Anwendungen eingesetzt.
Produkte
Gefrierbehälter, Nalgene® Mr. Frosty
H × diam. 86 mm × 117 mm
Nalgene® Flaschen, Typ 2120
capacity 4,000 mL
Nalgene® bottle-top sterile filter units
filter capacity 500 mL, pore size 0.2 μm, fits 45 mm bottle neck
Nalgene® Flaschen, Stil 2104
capacity 1,000 mL
Nalgene® cryogenic vials
capacity 2.0 mL, sterile, External threads
Nalgene® cryogenic vials, System 100
capacity 1.5 mL
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 500 mL, pore size 0.2 μm
Nalgene® centrifuge bottles, style 3120
nominal capacity 250 mL
Nalgene® Flaschen, Stil 2104
capacity 500 mL
Nalgene® centrifuge bottles, wide-mouth with sealing caps Style 3141
nominal capacity 250 mL
Nalgene® Flaschen, Stil 2104
capacity 250 mL
Nalgene® Flaschen, Stil 2104
capacity 30 mL
Biohazard waste container
capacity 19 L (5 gal)
Nalgene® Flaschen, Typ 2120
capacity 2,000 mL
Nalgene® Cryoware marker set
black
Nalgene® Flaschen, Stil 2104
capacity 125 mL
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 1000 mL, pore size 0.2 μm
Nalgene® centrifuge bottles, style 3120
nominal capacity 500 mL
Jars Nalgene® style 2118
capacity 500 mL
Nalgene® centrifuge bottles, wide-mouth with sealing caps Style 3141
nominal capacity 500 mL
Nalgene® Probenvorbereitung und -lagerung
Nalgene® Flaschen
Nalgene®-Flaschen werden in der Regel aus Polypropylen, Polycarbonat oder anderen chemisch resistenten Materialien hergestellt und sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, um unterschiedlichen experimentellen Anforderungen gerecht zu werden. Unser Sortiment umfasst Nalgene® Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat, die sich ideal zum mühelosen Mischen und Schwenken von Flüssigkeiten eignen, Nalgene® Filterkolben und Nalgene® Schüttelkolben, die eine hervorragende Alternative zu Glasflaschen darstellen.
Nalgene®-Flaschen
Nalgene® Flaschen werden aus steifen und robusten Materialien hergestellt, darunter Polyethylenterephthalat-Copolyester, glykolmodifiziert (PETG), Polyethylenterephthalat (PET), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen-Copolymer (PP-Copolymer), fluoriertes Ethylenpropylen (FEP) und Polycarbonat (PC). Diese Flaschen sind für die Lagerung von Puffern, Kulturen und Kulturmedien für die verschiedensten Laboranforderungen. Unser Angebot umfasst Nalgene® Medienflaschen, Nalgene® Zentrifugenflaschen, Nalgene® Waschflaschen, Nalgene® Tropfflaschen und Nalgene® Diagnoseflaschen.
Nalgene® Becher
Wir bieten Nalgene® Griffin Becher, Nalgene® Becher mit Griffen und Nalgene® PFA Becher. Die Nalgene® Griffin-Bechergläser sind aus durchsichtigem Polypropylen oder Polymethylpenten hergestellt und bieten die Transparenz von Glas, ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Hitzetoleranz. Alle Größen dieser Becher sind mit leicht ablesbaren, siebgedruckten Graduierungen versehen.
Nalgene® Carboy
Nalgene® Carboys aus hochdichtem Polyethylen sind autoklavierbar und für die Handhabung großer Mengen von Kulturmedien, die Herstellung von Impfstoffprodukten, Bulk-Medien und die Lagerung von Chemikalien konzipiert. Sie sind aus natürlichem Polypropylen hergestellt und haben eine große Öffnung für einfaches Befüllen und Dosieren. Sie sind in runder, quadratischer und flacher Form erhältlich und nutzen jeden verfügbaren Platz auf dem Schreibtisch.
Nalgene® Gläser
Diese Gläser bestehen aus Polymethylpenten oder Polypropylen und sind durchscheinend und chemisch sehr beständig. Sie werden für die Lagerung von Pasten, Proben, Feststoffen und Laborbedarf verwendet. Mit einem breiten Spektrum an Fassungsvermögen von 30 mL bis 1000 mL bieten sie maximale Flexibilität.
Nalgene® Kryo-Fläschchen
Diese Kryo-Fläschchen sind sterile, farblose Polypropylen-Fläschchen, die für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen verwendet werden. Sie sind sowohl mit Innen- als auch mit Außengewinde ausgestattet, haben einen konischen Boden oder sind selbststehend und in den Ausführungen natur und bernsteinfarben erhältlich.
Nalgene® Dewars
Nalgene® Dewars bietet eine wirtschaftliche Lösung für die kurzfristige Lagerung von Eiswasser, Trockeneis/Lösungsmittelbädern und flüssigem Stickstoff.
Nalgene® Messzylinder
Diese Zylinder bestehen aus Polypropylen oder Polymethylpenten und werden zum Abmessen der Lösungen verwendet.
Nalgene® Vakuumfiltrationssystem
Das Nalgene® Vakuumfiltrationssystem ist steril und verwendet eine Polyethersulfonmembran. Die Membran weist eine geringe Proteinbindung auf, wodurch das Risiko eines Proteinverlustes aus dem Medium minimiert wird. Dieses Filtrationssystem wird für die Filtration von Serum, Zellkulturmedium, Puffern und Zusatzstoffen verwendet.
Nalgene® Membrane Forceps
Die Pinzette ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und verfügt über ein Kreuzwirkungsdesign, das die Membran hält, ohne Druck auszuüben, der zu Beschädigungen führen kann.