RNAi-Bibliotheken
shRNA-Bibliotheken für unvergleichliche Genomabdeckung
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics ist exklusiver Anbieter der TRC1.5- und TRC2-Kollektionen des RNAi-Konsortiums (TRC). Diese Lentivirus-basierten shRNA-Bibliotheken bieten eine unvergleichliche Abdeckung und sind in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter das Ganzgenom, einzelne RNAi-Klone/Vektoren und Genfamilien-Sets. Erhältlich im Standard-Glycerin-Format oder in hochwertigeren DNA- und Lentivirusformaten.
Mit mehr als 350 Jahren Führung im technischen Bereich verfügt Sigma-Aldrich® Advanced Genomics bei Produkten über eine Expertise, die über den Labormaßstab hinausgeht – von der Entdeckung bis zur therapeutischen Wirkung.
Leistungsstarke Genmodulation zur Erforschung genetischer Signalwege
Funktionelles Genom-Screening ist ein wesentlicher Bestandteil der Frühforschung und ermöglicht die Entschlüsselung der Mechanismen, die biologischen Systemen, Synthesewegen und Krankheiten zugrunde liegen. Eine effektive Untersuchung dieser komplexen molekularen Interaktionsnetzwerke erfordert shRNA-Bibliotheken, die einen zuverlässigen, effizienten und langfristigen Knockdown ermöglichen.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics bietet das zuverlässigste und umfassendste shRNA-Screening-Portfolio für die anspruchsvollsten funktionellen Genomik-Screenings. Für ein gezielteres Screening sind die MISSION® shRNA-Genfamilien-Sets Sammlungen von Genen, die mit bestimmten zellulären/molekularen Pfaden in Verbindung stehen, die in der Literatur häufig zitiert werden. Unser Bioinformatik-Team hat alle TRC shRNA-Klone methodisch den einzelnen Sets zugeordnet. Genfamilien-Sets sind vollständig anpassbar, sodass Klone oder Geninhalte völlig flexibel hinzugefügt oder gelöscht werden können. Darüber hinaus kann jedes Panel entweder in 96- oder 384-Well-Plattenformaten angeordnet werden. Alle Genfamilien-Sets können am Labortisch für die gezielte Entdeckung von Targets und Signalweganalysen verwendet werden.
Die größte und am besten validierte shRNA-Sammlung des RNAi Konsortiums (TRC)
In unseren einzigartigen Screening-Formaten wird das Entdeckungspotenzial der vertrauten und bewährten TRC shRNA-Sammlung genutzt. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, erhalten Sie Zugang zu unserer erstklassigen Expertise in der Lentivirenproduktion und zu den Formaten, die Sie für ein systematisches oder gepooltes RNAi-Screening in jedem Maßstab benötigen. Von der LentiPlex® gepoolten lentiviralen shRNA-Bibliothek für das Ganzgenom bis hin zu Ihren eigenen kundenspezifischen Designs oder individuellen Klonen bieten wir das komplette Spektrum an shRNA-Tools, damit Sie noch heute mit dem Screening beginnen können.
TRC pLKO Lentivirale Vektoren und Kontrollen
Egal, ob Sie Farbkontrollen, alternative Promoter oder höhere Titer benötigen, in unserer Sammlung sind alle diese Bereiche abgedeckt. Unsere primären Backbones sind die von TRC entworfenen pLKO.1-puro und TRC2-pLKO.5-puro Vektoren. Diese Vektoren können für jedes Experiment an Ihre Anforderungen angepasst werden.
Kundenspezifisches Klonen von shRNA, Herstellung von Lentiviren und DNA-Aufreinigungs-Service
Wir bieten eine Vielzahl kundenspezifischer RNAi-Produkte an, darunter:
- Erstellung kundenspezifischer Gensätze
- DNA-Aufreinigung im Hochdurchsatzverfahren
- Dekonvolution von komplexen shRNA-Pools
- Es steht eine Vielzahl kundenspezifischer Optionen zur Verfügung
- Herstellung von Lentiviren mit hohem Durchsatz
- Herstellung von Viren im großen Maßstab von 1 ml bis zu Litern sowie kundenspezifische Virusverpackungen
- Konzentrierte Viruspräparate bis zu 109 VP/ml
- Funktionelle Titer-Assays verfügbar - FACS oder CFU
Haben Sie ein individuelles Projekt, für das Sie einen Ansprechpartner benötigen? Setzen Sie sich mit einem Sigma-Aldrich® Advanced Genomics-Experten in Verbindung.
Dienstleistungen zur gepoolten Screening-Dekonvolution
Wir können Sie dabei unterstützen, Ihre Hits aus Ihren gepoolten shRNA-Screens mit Hilfe von Next Generation Sequencing zu identifizieren. Unsere Erfahrung mit TRC1-, TRC1.5- und TRC2-Bibliotheken bedeutet für Sie, dass Sie sich keine Gedanken über die Dekonvolution von shRNA-Pools machen müssen. Mithilfe einer simultanen Sequenzierungsmethode stellen wir Ihre Daten in einem leicht zu analysierenden Format bereit, damit Sie sich auf die Ergebnisse konzentrieren können.
MISSION® shRNA-Knockdown-Garantie
Bei Sigma-Aldrich® shRNA ist sichergestellt, dass beim Kauf der auf der shRNA-Produktseite für Ihr gewünschtes Gen definierten Menge an lentiviralen Klonen (diese Menge variiert, beträgt aber üblicherweise 5 Klone) mindestens einer dieser lentiviralen Klone für ein Gen einen Knockdown von mehr als 70 % erzielt.
Wir sind da, um Sie zu unterstützen
Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der Planung Ihres RNAi-Experiments oder Unterstützung bei der Fehlerbehebung benötigen oder einfach nur besser verstehen wollen, wie lentivirales Screening Ihre Forschung unterstützen kann, Sigma-Aldrich® Advanced Genomics steht Ihnen zur Seite. Setzen Sie sich mit einem Sigma-Aldrich® Advanced Genomics-Experten in Verbindung.
Zugehörige Produktressourcen
- Brochure: Mission® RNAi Tools
Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio from screening to validation.
- Article: TRC Vector Maps
A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
- Article: TRC Vector Maps
We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC, Mission® and more.
- Article: shRNA FAQs
We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
- Article: Mission® Application Data
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
- Article: FACS Tritation of Lentivirus
We answer your frequently asked questions about using shRNA with difficult cell types.
- Article: Difficult Cell Types FAQ
Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
- Article: Preparation of Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix