Folat; Vitamin B9
FOLAT DER NÄCHSTEN STUFE MIT INNOVATIVEM MONONATRIUMSALZ ALS GEGENION
Folat, auch bezeichnet als Vitamin B9, spielt eine wichtige Rolle bei vielen physiologischen Funktionen, einschließlich Zellteilung, DNA-Gesundheit und Genexpression. Das Folat kommt in bestimmten Lebensmitteln in begrenzten Mengen natürlich vor, wird anderen zugesetzt und ist als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich. Da Folat nicht vom menschlichen Körper gebildet wird, muss es über die Nahrung zugeführt werden.
Als Branchenführer im Bereich der kommerziellen Produktion von reduzierten Folaten versorgen wir sowohl die nutrazeutische als auch die pharmazeutische Industrie mit unseren Folaten. Unsere qualitativ hochwertigen Folate werden nach der cGMP-Richtlinie ICH Q7 hergestellt und durch speziellen weltweiten regulatorischen Support unterstützt.
Abschnitte
Produkte
Response not successful: Received status code 500
Zugehörige Produktinformationen
- Flyer: Arcofolin® L-Methylfolate
Learn more about the benefits that Arcofolin® L-Methyfolate provides and what makes it superior to folic acid.
- Brochure: Folate Compounds
This brochure provides a comprehensive list of folate substances, natural folates, biochemical pathways of folates and cellular folate transport systems as well as an overview on the history of folates.
- Article: Arcofolin® Methylfolate: Breaking the Paradigm of Compromised Long-term Stability in Liquid Formulation
Find out why sufficient folate intake is essential for healthy body functions and who are the most vulnerable target groups that Arcofolin® can address by bringing the critical advantages of a methylfolate to more consumers.
Ein Vergleich von Folat und Folsäure
Folsäure ist ein synthetischer Stoff, der in der Natur nicht vorkommt, und wird zur Anreicherung von Lebensmitteln sowie zur Nahrungsergänzung verwendet. Um vom Körper verwertet werden zu können, muss Folsäure über eine Reihe von Schritten in 5-Methyltetrahydrofolat (5-MTHF) umgewandelt werden, die bioverfügbare Form von Folat im Blut. Nach dem Verzehr von Folsäure verbleibt ein Teil nicht metabolisierte Folsäure (UMFA) im Blutkreislauf. 5-MTHF bewirkt keinen Anstieg der nicht metabolisierten Folsäure (UMFA) im Plasma, was mit dem Risiko von Krebserkrankungen1, 2 und Autismus-Spektrum-Störungen3 assoziiert wird.
Methylfolat ist eine wichtige Alternative zu Folsäure
5-Methylfolat (5-MTHF) ist die biologisch aktive Form von Folat (Vitamin B9). 5-Methylfolat ist direkt bioverfügbar und daher für den Körper leicht zu verwerten. Folsäure ist ein synthetischer Stoff, der in der Natur nicht vorkommt, jedoch zur Anreicherung von Lebensmitteln sowie zur Nahrungsergänzung verwendet wird. Dies bringt jedoch mehrere Einschränkungen mit sich.
Um vom Körper verwertet werden zu können, muss synthetische Folsäure über eine Reihe von Schritten in 5-MTHF umgewandelt werden, die bioverfügbare Form, die für die Umwandlung der Aminosäure Homocystein in essentielles Methionin benötigt wird. Der Körper verwendet Methionin zur Bildung von Proteinen und anderen wichtigen Stoffen4.
Methylfolat ist die vom Körper bevorzugte Folatform und der einfachste Weg, um eine ausgewogene Folatzufuhr zu erreichen. Letztendlich weisen möglicherweise bis zu 25 %5 der Bevölkerung einen MTHF-Polymorphismus auf, der eine Umwandlung von über Nahrungsergänzungsmittel aufgenommener Folsäure in die bioverfügbare Form verhindert. MTHFR-Polymorphismen werden auch mit einem erhöhten Risiko mehrerer Erkrankungen assoziiert, einschließlich Krebs6. Bei Menschen mit diesem Polymorphismus ist die Ergänzung ihrer Ernährung mit Folsäure ineffektiv und führt schließlich zu kritischen Konzentrationen an nicht metabolisierter Folsäure im Körper. Für diese und andere Menschen ist Methylfolat die erste Wahl und der einfachste Weg, um eine ausgewogene Zufuhr von biologisch aktivem Folat zu erreichen.
Expertise in der Herstellung von Folaten
Mit mehr als 70 Jahren Expertise in der Herstellung von hochreinen Folaten bieten wir ein komplettes Portfolio reduzierter Folate zur Verwendung in Arznei- und Nahrungsergänzungsmitteln an. Erkunden Sie im Folgenden unser Angebot im Bereich Folate und nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um das passende Folat für Ihre Arbeit zu finden.
NUTZEN VON FOLAT
Ein ausreichender Folatspiegel ist während des gesamten Lebens, bereits vor der Empfängnis bis ins Erwachsenenalter, von entscheidender Bedeutung, um das Risiko von Wachstums- und Geburtsanomalien während der Schwangerschaft zu senken und die Gesundheit des Nervensystems, des Herz-Kreislauf-Systems, des Magen-Darm-Trakts oder der Knochen zu fördern.
Ein Folatmangel steht in kausalem Zusammenhang mit mehreren Erkrankungen, von denen die Anämie die bekannteste ist. Ein niedriger Folatspiegel steht auch in Zusammenhang mit Schwangerschaftskomplikationen und Fehlbildungen wie Neuralrohrdefekten. Ein Folatmangel kann das Wachstum und die Entwicklung von Säuglingen und Kindern beeinträchtigen, bei Männern und Frauen zu Unfruchtbarkeit führen und wird mit dem Risiko von Schlaganfall, Demenz, Depression und Knochenbrüchen bei älteren Menschen sowie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fettleber assoziiert.
| Alternative Ernährung | Anämie | Autismus | Krebs | ||||
| Herz-Kreislauf-System | Kognitive Fähigkeiten/Depression | Knochengesundheit bei älteren Menschen | Säuglingsnahrung | ||||
| (Par)enterale Ernährung | Schwangerschaft/Laktation | Reproduktionsgesundheit | Sportlerernährung |
FOLAT-PORTFOLIO
Arcofolin®
Arcofolin® ist der neueste Innovationsstandard für die Folatsupplementierung. Als das Mononatriumsalz der L-5-Methyltetrahydrofolsäure (L-5-MTHF) ist Arcofolin® die reine und kristalline Form der natürlich vorkommenden vorherrschenden Form von Folat.
Es kann schwierig sein, eine ausreichende Zufuhr von Folat zu erreichen. Da bei der Verarbeitung und beim Kochen große Mengen des natürlichen Folats verloren gehen, ist eine Folatsupplementierung vorteilhaft. Die Supplementierung mit Arcofolin® ist wichtig für das Erreichen einer ausgewogenen Folatzufuhr und für den Schutz vor Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit einem niedrigen Folatspiegel. Wenn es um Folat geht: Arcofolin® – besser geht es nicht!
Die Vorteile von Arcofolin® L-5-Methyltetrahydrofolat umfassen:
| Merkmal | Vorteil(e) | |
|---|---|---|
| Einzigartig |
|
|
| Verbesserte Aktivität |
|
|
| Rein |
|
|
Metafolin®
Metafolin® ist Teil unseres Portfolios an Methylfolaten und eine biologisch besser verfügbare Alternative zu Folsäure in Form des früher von uns hergestellten Calciumsalzes der L-5-Methyltetrahydrofolsäure. Metafolin® wird unter cGMP-Bedingungen mit hohen Qualitätsstandards produziert, weist umfangreiche regulatorische Daten auf und findet seit seiner Einführung 2001 breite Anwendung in der Branche. Es erfüllt die Spezifikationen des US-amerikanischen Arzneibuchs (USP).
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um mehr darüber zu erfahren, wie bioverfügbare Methylfolate Ihrer Arbeit im Bereich der Nahrungsergänzung zugute kommen.
API-Folate
Calciumfolinat/Leucovorin Calcium
Unsere Calciumfolinat-Formen werden unter cGMP-Bedingungen und sorgfältiger behördlicher Aufsicht hergestellt. Wir bieten zwei Formen von Calciumfolinat an:
- Calciumfolinat kristallin (Leucovorin Calcium kristallin), (6R,S)-5-Formyltetrahydrofolsäure, Calciumsalz, das für feste Formulierungen wie Tabletten geeignet ist
- Calciumfolinat amorph (Leucovorin Calcium amorph), (6R,S)-5-Formyltetrahydrofolsäure, Calciumsalz, das sich schnell auflöst und vorteilhaft bei der Produktion von Lösungen oder Lyophilisaten ist
Calciumfolinat dient drei wesentlichen klinischen Anwendungen:
- Erstlinientherapie bei Darmkrebs: In Kombination mit dem Antikrebsmittel 5-Fluoruracil (5-FU), Irinotecan, Cisplatin oder Oxaliplatin und seinen Derivaten. Calciumfolinat ist ein Modulator von 5-FU und steigert seine Wirksamkeit bei der Krebschemotherapie.
- Bei der Behandlung bestimmter neoplastischer Erkrankungen, schwerer Psoriasis und adulter rheumatoider Arthritis als Rescue-Therapie zum Reduzieren der toxischen Nebenwirkungen von mittleren oder hohen Dosen Methotrexat.
- Bei der Behandlung von Anämie aufgrund von Folatmangel.
Unser Calciumfolinat wird unter cGMP-Bedingungen mit hohen Qualitätsstandards produziert und erfüllt Spezifikationen, die strenger sind als die Anforderungen des Europäischen und des US-amerikanischen Arzneibuchs. Darüber hinaus führen wir ein Drug Master File (DMF) in den USA, ein Eignungszertifikat (CEP) und ein Common Technical Document (CTD) in Japan. Weitere Dokumente wie unter anderem ein Koscher-, Nicht-GMO- oder TSE-Zertifikat sind ebenfalls erhältlich.
Calciumlevofolinat-Pentahydrat
Als erstes Unternehmen weltweit, das Calciumlevofolinat-Pentahydrat (Levoleucovorin Calcium Pentahydrat), (6S)-5-Formyltetrahydrofolsäure, Calciumsalz in kommerziellen Mengen produziert, verpflichten wir uns zur Lieferung von Produkten in höchster Qualität. Es wird unter cGMP-Bedingungen mit hohen Qualitätsstandards produziert. Darüber hinaus führen wir ein Drug Master File (DMF) in den USA, ein Eignungszertifikat (CEP) und ein Common Technical Document (CTD) in Japan. Weitere Dokumente wie ein Koscher-, Nicht-GMO- oder TSE-Zertifikat sind ebenfalls erhältlich.
Folatforschungspartnerschaften
Als Branchenführer im Bereich der kommerziellen Produktion von reduzierten Folaten arbeiten wir weiterhin an Entwicklung und Innovation. Wir arbeiten mit führenden Forschungsinstituten und Universitäten zusammen und unterstützen die Forschung an hochwertigen Folaten. Kontaktieren Sie uns, um Möglichkeiten für Forschungspartnerschaften mit uns zu erörtern.
Literatur