Puffer zur Zelllyse und Reagenzien zur Proteinextraktion
Die Isolierung und Aufreinigung von Proteinen erfordert eine Zelllyse durch Aufbrechen von Zellen oder Gewebeproben sowie die Proteinextraktion der entsprechenden Proteinfraktion. Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung, da die Verarbeitungsmethoden die Integrität und Aktivität des Zielproteins beeinträchtigen oder es anderweitig abbauenden Bedingungen aussetzen können. Entdecken Sie Zelllysepuffer, Proteinextraktionskits und -reagenzien sowie Hilfsmittel wie Extraktionsenzyme für Ihre spezifischen Zelltypen und Anwendungsanforderungen.
RIPA-Puffer zur Zelllyse
Der Radioimmunopräzipitations-Assay (RIPA)-Puffer wird zur schnellen Zelllyse und Solubilisierung von Proteinen aus sowohl adhärenten als auch in Suspension kultivierten Säugetierzellen verwendet. Der RIPA-Zelllysepuffer ermöglicht eine effiziente Zelllyse und Proteinsolubilisierung, wobei ein Proteinabbau sowie Störungen der Immunreaktivität und der biologischen Aktivität vermieden werden. Der RIPA-Puffer minimiert zudem unspezifische Proteinbindungsinteraktionen, um einen niedrigen Hintergrund bei Immunpräzipitations- und molekularen Pull-down-Assays zu gewährleisten.
BugBuster®-Proteinextraktionsreagenzien
BugBuster®-Proteinextraktionsreagenzien sind für die Proteinextraktion aus E. coli unter nicht-denaturierenden Bedingungen optimiert.
Der BugBuster® Master Mix kombiniert das BugBuster®-Reagenz zur bakteriellen Proteinextraktion mit der Benzonase®-Nuklease und der rLysozyme™-Lösung für eine bequeme All-in-One-Proteinextraktion und Nukleinsäureverdauung.
- YeastBuster™-Proteinextraktionsreagenzien sind für die Proteinextraktion aus Hefekulturen erhältlich.
- Das CytoBuster™-Proteinextraktionsreagenz ist für die Lyse und Proteinextraktion aus Insekten- und Säugetierzellen erhältlich.
- Das NucBuster™-Reagenz ermöglicht die Extraktion von Kernproteinen in weniger als 30 Minuten mit einem einfachen 2-Schritt-Protokoll.
- Das PhosphoSafe™-Extraktionsreagenz enthält Phosphatase-Inhibitoren, um den Phosphorylierungszustand der Probenproteine zu erhalten.
CelLytic™-Lysereagenzien
CelLytic™-Lysereagenzien wurden speziell entwickelt, um Zellproteine unter nicht-denaturierenden Bedingungen je nach Zell- oder Gewebetyp und Lokalisierung des Zielproteins zu lysieren und zu extrahieren.
PopCulture®-Reagenzien
PopCulture®-Reagenzien ermöglichen die Proteinextraktion aus Zellen direkt im Kulturmedium, ohne dass eine Zentrifugation erforderlich ist. Das Insect PopCulture®-Reagenz lysiert Insektenzellen direkt in serumfreiem Medium und eignet sich ideal für das Expressions-Screening vieler kleiner Proben.
Verstärker: Extraktionsenzyme und andere Reagenzien
- rLysozyme™-Lösung: Spaltet enzymatisch Bindungen in der Peptidoglykanschicht von Bakterien, um die Zellwand für die Lyse oder die Sphäroplast-Aufbereitung zu durchbrechen; besonders wirksam gegen grampositive Arten.
- Achromopeptidase: bakteriolytische Serinprotease zur Lyse von Lysozym-resistenten grampositiven Bakterien.
- Lyticase: Spaltet enzymatisch die β-Glucan-Schichten der Hefezellwand auf und ermöglicht so den Zugang zum Zellinhalt. Der Abbau der äußeren Schicht hilft bei der Aufbereitung von Sphäroplasten für die Lyse oder Transformation.
- Chitinase: Der Abbau der Zellwand erfolgt sicher durch den Abbau von Chitin in Pilzen und anderen Organismen.
- Multilytische Mischung: MetaPolyzyme, eine Mischung aus 6 Enzymen für schwer zu lysierende Proben.
- DNA-freie lytische Enzyme: für Proben mit geringer Biomasse, die empfindlich gegenüber mikrobieller DNA-Kontamination sind.
- Benzonase®-Nuklease: baut alle Arten von Nukleinsäuren ab und ermöglicht so eine effizientere Proteinextraktion, eine Verringerung der Viskosität sowie die Vermeidung von Assay-Störungen, was eine präzise Probenhandhabung und eine schnellere Chromatographie ermöglicht. Erfahren Sie mehr auf unserer Q&A-Seite.
- Lysonase™-Bioverarbeitungsreagenz: Eine praktische Mischung aus rLysozyme™-Lösung und Benzonase®-Nuklease, die die Anzahl der Pipettierschritte minimiert.
- ExoPolyzyme: Für die enzymatische Lyse der extrazellulären Biofilm-Matrix; ist eine Mischung aus 7 Enzymen, die verschiedene in der extrazellulären Matrix (ECM) vorkommende Komponenten wie EPS und Lipide abbauen.
Ähnliche Produkte
Response not successful: Received status code 500
Weiterführende Ressourcen
- Broschüre: Optimierte Proteinaufbereitung – Hilfsmittel für eine bessere Proteinanalyse
Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Technologien zur Aufbereitung von Proteinproben arbeiten wir kontinuierlich an der Entwicklung neuer Werkzeuge, um Ihnen schnelle und effiziente Lösungen anzubieten, die sich nahtlos in Ihren Arbeitsablauf integrieren lassen.
- Artikel: Fragen und Antworten zur Benzonase®-Nuklease
Auf dieser Seite finden Sie neun häufig gestellte Fragen und Antworten zu Benzonase® Nuclease.
- Artikel: Lysierungsenzyme
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
- Artikel: Die Reagenzien BugBuster® und Benzonase® sind die ideale Lösung für eine einfache und effiziente Extraktion von E. coli-Proteinen
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
- Artikel: Einsatz der Reagenzien BugBuster® und Lysonase™ zur effizienten Proteinextraktion aus grampositiven Bakterien
Die Kombination der Reagenzien BugBuster® und Lysonase™ verbessert die Freisetzung löslicher Proteine aus grampositiven Bakterien erheblich.
- Artikel: BugBuster® Plus Lysonase™-Kit: Zelllyse und Nukleinsäureentfernung bei gramnegativen und grampositiven Bakterien
Zelllyse und Nukleinsäureentfernung bei gramnegativen und grampositiven Bakterien unter Verwendung des BugBuster Plus Lysonase™-Kits.
- Yeast Cell Lysis Reagents
CelLytic Y offers phosphate-free yeast cell lysis, while CelLytic Y Enzymatic Kit ensures efficient protein extraction from various yeast strains.
- Organelle Isolation
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
- Western Blotting Sample Preparation
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
- Zelllyse und Proteinextraktion für Western Blotting
Protokoll für die Probenvorbereitung zur Zelllyse und effizienten Proteinextraktion aus kultivierten Geweben und Zellen für das anschließende Western Blotting.
- Simple, efficient extraction of protein from hepatocytes with CytoBuster™ Reagent
CytoBuster Protein Extraction Reagent is a formulation of detergents prepared for the efficient extraction of soluble proteins from mammalian cells
- Protease Inhibitor Cocktails
Protease Inhibitor Cocktails maintain and preserve cellular protein composition following cell lysis. When used with CelLytics, they also preserve target protein activity. These cocktails have been optimized for a wide variety of specific applications, ensuring excellent inhibition and ease of use.