Emprove®-Filter und -Einwegkomponenten
Informationen sind für Arzneimittelhersteller bei der Auswahl von Filtrations- und Einwegtechnologien von entscheidender Bedeutung. Als Antwort auf die branchenweite Nachfrage nach immer mehr Transparenz deckt unser Emprove®-Portfolio an Filter- und Einwegkomponenten nun alle wichtigen Schritte des biopharmazeutischen Prozesses ab. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Produktentwicklung souverän voranzubringen.
Wenn Sie an Extractables-Daten oder anderen Premium-Inhalten interessiert sind, können Sie Demo-Dossiers mit Daten für kundenspezifische Baugruppen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien herunterladen.
Neues Advanced Qualification Dossier
Ihr Flüssigkeitsmanagement im geschlossenen Einwegsystem
Die Dokumentation im Emprove®-Dossier berücksichtigt aktuelle und erwartete regulatorische Anforderungen, um interne Qualifizierungsverfahren und die Vorbereitung des Zulassungsprozesses zu beschleunigen. Während Emprove®-Dossiers sich auf Komponentenfamilien beziehen, bestehen Einwegsysteme aus mehreren Komponenten, die eine umfassende Qualifizierung erfordern. Das Emprove® Advanced Qualification Dossier fasst alle Komponenteninformationen in einem umfassenden Dossier zusammen, um die Zulassungsvorbereitung weiter zu beschleunigen und die Compliance zu erweitern.
Inhalt:
- Allgemeine Informationen: Nummer der Baugruppe, Beschreibung, Zertifizierungsstufe und Revision
- Konstruktionsmaterialien: In Baugruppenzeichnung, Teilenummern und Beschreibungen der Komponenten enthalten
- Spezifikationen: Spezifische Anforderungen der Zertifizierungsstufe
- Testübersichten und -ergebnisse: Allgemeine Erläuterung der Validierung und Prüfung, für alle Baugruppen gültig
- Zulassungserklärungen: Kundenspezifische Zulassungserklärung für die gesamte Baugruppe basierend auf den Baugruppenkomponenten
- Extrahierbare Daten für Produktkontaktkomponenten (wenn verfügbar): Oberflächen, USP <665> extrahierbare Daten, einschließlich Daten zu organischen extrahierbaren Substanzen und Elementverunreinigungen
Emprove® Dossiers für Filter und Einweg-Komponenten
Alle Produkte unseres hochwertigen Portfolios kommen mit Emprove® Dossiers, die Ihnen die optimierten Informationen liefern, die Sie benötigen, um Ihren Wirkstoff zügig auf den Markt zu bringen. Dazu gehören:
Material Qualification Dossier
Unterstützt die Produktqualifizierung und beschleunigt die Vorbereitung von Zulassungsanträgen. Umfasst Inhalte zum Herstellungsprozess, zu Produktspezifikationen und verschiedenen Qualifikationskriterien (Produktvalidierungsdaten), Erläuterungen zu gesetzlichen Vorschriften und mehr. |
| Kostenlos* |
| ** Extractables testing of polymeric single-use components used in biopharmaceutical manufacturing, BioPhorum, veröffentlicht im April 2020 & USP <665> Entwurf, Plastic Components and Systems Used to Manufacture Pharmaceutical Drug Products and Biopharmaceutical Drug Substances and Products, veröffentlicht im Sept. 2020. | ||
Quality Management Dossier
Für die Beantwortung von Fragen im Verlauf der Qualitätsrisikobewertung. Liefert wertvolle Informationen darüber, wie Qualitätsvariabilitätsmerkmale kontrolliert werden. |
| Kostenlos |
Operational Excellence Dossier
Unterstützung der Prozessoptimierung und Sicherheitsrisikobewertung mit detailliertem Profil extrahierbarer Bestandteile (BPOG Extractables Protocol und USP <665> Kapitel und Informationen zu Elementverunreinigungen (ICH Q3D)). |
| |
| ** Extractables testing of polymeric single-use components used in biopharmaceutical manufacturing, BioPhorum, veröffentlicht im April 2020 & USP <665>, Plastic Components and Systems Used to Manufacture Pharmaceutical Drug Products and Biopharmaceutical Drug Substances and Products, finalisiert im November 2021 und gültig ab Mai 2026. | ||
Spezifische Emprove®-Berichte für den Einmalgebrauch
Advanced Qualification Dossier (für kundenspezifische Mobius-Baugruppen)
Das Advanced Qualification Dossier wird mit spezifischen Informationen für Ihre Baugruppe angepasst. Das Dossier kann einzeln erworben werden, alternativ kann die Emprove® Suite abonniert werden.
| Unterstützt die Produktqualifizierung und beschleunigt die Vorbereitung von Zulassungsanträgen. Enthält Inhalte über den Herstellungsprozess, Produktspezifikationen und verschiedene Qualifikationskriterien. |
|
| Unterstützt die Prozessoptimierung und die Bewertung des Sicherheitsrisikos durch ein detailliertes Profil der extrahierbaren Bestandteile (BPOG-Protokoll für extrahierbare Bestandteile und USP <665>-Kapitel) und Informationen über elementare Verunreinigungen (ICH Q3D).** |
|
** Extractables testing of polymeric single-use components used in biopharmaceutical manufacturing, BioPhorum, veröffentlicht im April 2020 & USP <665>, Plastic Components and Systems Used to Manufacture Pharmaceutical Drug Products and Biopharmaceutical Drug Substances and Products, finalisiert im Nov. 2021, gültig ab Mai 2026.
Partikelbibliothek für den Einmalgebrauch
Unterstützung von Risikobewertungen für Endnutzer, wenn Partikel in/auf Mobius®-Einweg-Baugruppen gefunden werden |
|
Angaben zur Bestrahlung
Unterstützung für Endnutzer bei der Risikobewertung zum Nachweis der Sterilität.
Bericht zu extrahierbaren Bestandteilen
Unterstützung der Prozessoptimierung und Sicherheitsrisikobewertung mit detailliertem Profil extrahierbarer Bestandteile (USP <665> Kapitel und Informationen zu Elementverunreinigungen (ICH Q3D)). |
| |
| ** USP <665>, Plastic Components and Systems Used to Manufacture Pharmaceutical Drug Products and Biopharmaceutical Drug Substances and Products, finalisiert im November 2021 und gültig ab Mai 2026. | ||
Produktgruppen von Emprove®-Filtrations- und -Einwegkomponenten*
Für eine Übersicht über unser Portfolio und die Verfügbarkeit von Dossiers wählen Sie unten eine beliebige Produktfamilie aus.
* Stand: Q1/2023, fortlaufende Aktualisierung.
TFF-Filter
| Filter | Material Qualification Dossier | Quality Management Dossier | Operational Excellence Dossier |
|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pellicon®-Kapseln mit Ultracel®-Membran | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cellicon®-Perfusionsfilter | ✓ | ✓ | ✓ |
Virenfilter
| Filter | Material Qualification Dossier | Quality Management Dossier | Operational Excellence Dossier |
|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Viresolve® Pro Modus und Magnus Shield | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viresolve® Pro Modus und Magnus Shield H | ✓ | ✓ | ✓ |
Filter
Filme für Prozessbehälter
| PureFlex™-Film | Material Qualification Dossier | Quality Management Dossier | * Operational Excellence Dossier |
|---|---|---|---|
| ✓ |
| ✓ | |
| ✓ |
| ✓ | |
| Ultimus® Film für Einwegprozessbehälter | ✓ | ✓ |
Baugruppen
| Baugruppe | Material Qualification Dossier | Quality Management Dossier | * Operational Excellence Dossier | * Advanced Qualification Dossier |
|---|---|---|---|---|
| Einwegbaugruppen mit Mobius®-Technologie | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mobius® Select-Einwegbaugruppen | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kundenspezifische Mobius®-Baugruppen Advanced Qualification Dossier bestellen | ✓ | ✓ | ||
| Mobius®-Bioreaktoren | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mobius®-Mischer und -Hochleistungsmischer | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Flexware®-Baugruppen für Mobius® TFF 80- und Chrom-Systeme | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NovaSeptum® GO-Sterilprobenahme | ✓ | ✓ | ||
| Mobius® ADC-Reaktor-Baugruppen | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mobius® iFlex-Bioreaktoren | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mobius®-Baugruppen mit hoher Zelldichte und Kryokonservierung | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NovaSeptum® SURe-Einwegbaugruppen für die Sterilprobenahme | ✓ | ✓ | ✓ |
Lynx®-Kupplungen
| Lynx®-Kupplung | Material Qualification Dossier | Quality Management Dossier | Operational Excellence Dossier |
|---|---|---|---|
| Lynx® S2S-Anschlüsse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lynx® CDR-Anschlüsse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lynx® ST-Anschlüsse | ✓ | ✓ | ✓ |
PROZESS-/TIEFENFILTER
| Filter | Material Qualification Dossier | Quality Management Dossier | Operational Excellence Dossier |
|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Milligard® PES kleine und T-Linien-Kapseln | ✓ | ✓ | ✓ |
| Millistak+® HC Pro-Pod-Tiefenfilter für den Prozessmaßstab | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clarisolv® Tiefenfilter | ✓ | ✓ |
Schnelles Vorgehen bei der Risikobewertung von extrahierbaren Bestandteilen
Alle polymeren Komponenten, wie z. B. Filter und Einwegsysteme, die in der biopharmazeutischen Produktion verwendet werden, müssen eine Sicherheitsbewertung in Bezug auf extrahierbare und potenziell herauslösbare Bestandteile durchlaufen. Extrahierbare Bestandteile sind Verbindungen, die aus diesen Materialien extrahiert werden können, während herauslösbare Bestandteile Verbindungen sind, die aus den Materialien in den Prozessstrom auslaugen. Das Wissen um extrahierbare Bestandteile ist grundlegend zur Identifizierung der herauslösbaren Bestandteile, die in den Prozessstrom gelangen können.
Mit unserem Emprove®-Programm ist für die Erstellung eines Profils extrahierbarer Bestandteile für Filter und Einwegsysteme keine zeit- und ressourcenintensive Zusammenstellung großer Datenmengen mehr erforderlich. Stattdessen bieten Ihnen unsere Operational Excellence Dossiers aus dem Emprove®-Programm zuverlässige Daten zu extrahierbaren Bestandteilen auf der Basis von Industriestandards und Richtlinien, die durch das standardisierte Prüfprotokoll der BioPhorum Operations Group (BPOG) und der USP <665>-Kapitel festgelegt wurden. Die erzeugten Datensätze erleichtern Ihre Sicherheitsrisikobewertung, indem sie die Identifizierung potenzieller herauslösbarer Bestandteile und die Berechnung der Patientenexposition auf der Grundlage von Prozessbedingungen, der Gesamtoberfläche, die mit dem Produkt in Berührung kommt, der Chargengröße und der maximalen Tagesdosis des Endprodukts beschleunigen.
| BPOG-Anforderungen | USP <665> | Emprove®-Programmansatz |
|---|---|---|---|
Anwendungsbereich | Einwegkomponenten in Kontakt mit Flüssigkeitsstrom (für die biopharmazeutische Herstellung) | Einweg- und Mehrwegkomponenten und -einheiten in Kontakt mit Flüssigkeitsstrom (für die Herstellung von pharmazeutischen und biopharmazeutischen Wirkstoffen und Arzneimitteln) | Einweg- und Mehrwegkomponenten und -einheiten in Kontakt mit Flüssigkeitsstrom, alle relevanten bestehenden und neuen Produkte |
Lösungsmittel | 1. Ethanol 50 % 2. NaOH 0,5 N 3. Phosphorsäure 0,1 mol/l 4. WFI | 1. KCl 0,2 mol/l, pH-Wert 3 (C1) 2. Phosphatpuffer 0,1 mol/l, pH-Wert 10 (C2) 3. Ethanol 50 % (C3) | = BPOG + USP <665> |
Analytische Methoden | HPLC-PDA/MS (APCI, ESI, +/-) ICP/MS, GCMS-DI, GCMS-HS (TOC, pH, NVR) | Beschrieben in USP <1663> Breiteres Spektrum bei der Methodenauswahl | BPOG, zusätzlich Ionenchromatographie |
Zeitpunkte | 1 - 3, abhängig von der Komponente | Beschrieben in USP <1663> Breiteres Spektrum bei der Methodenauswahl | = BPOG + USP <665> |
Vorbehandlung | „... sollte auf die gleiche Weise vorbehandelt werden, bevor ... die Prüfung auf extrahierbare Bestandteile erfolgt ...“ | „... geprüft, wenn sie in einer Weise konditioniert oder verarbeitet wurden, die ihrem Verwendungszweck entspricht und die in den Anwendungshinweisen des Herstellers angegeben ist.“ | Separate Tests und Berichte für Gammabestrahlung oder Autoklav-Vorbehandlung Keine Vorspülung, sofern nicht erforderlich (Worst Case) |
Ein vollständiges Dienstleistungsspektrum zur Risikobewertung von extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteilen
Gemeinsam mit unseren Experten von BioReliance®-Validierungsdienstleistungen bieten wir durch die sorgfältige Auswahl gut charakterisierter Materialien, Erfahrung in der Identifizierung und Analyse potenzieller herauslösbarer (oder prozessspezifischer extrahierbarer) Daten und Expertise bei der Konzeption und Durchführung von bedürfnisbasierten Leachables-Studien ein höheres Maß an Vertrauen in die Bewertung von Sicherheitsrisiken. Da jedes Produkt und jeder Prozess einzigartig sind, passen wir unseren Ansatz so an, dass wir erstklassige Dienstleistungen und solide Ergebnisse liefern, die den globalen Industriestandards entsprechen, auch wenn sich diese Standards ständig weiterentwickeln.
EMPROVE® Advanced Qualification Dossier und Berichte zu extrahierbaren Bestandteilen
Für Mobius-Baugruppen mit mehreren Komponenten enthält das Advanced Qualification Dossier Informationen zu Montage und Komponenten, um die Qualifizierung und Patientensicherheit zu unterstützen. Dazu gehören die extrahierbaren Datensätze, die individuell über die Operational Excellence Dossiers (Filme, Anschlüsse und Filter) und die Berichte zu extrahierbaren Bestandteilen für Komponenten von Drittanbietern verfügbar sind. Zur Bewertung Ihres spezifischen Produkts und Prozesses steht Ihnen weitere Unterstützung durch Beratung und Dienste von Validation Services zur Verfügung. Die Berichte zum Advanced Qualification Dossier oder zu extrahierbaren Bestandteilen einzelner Komponenten erhalten Sie über unten stehende Links.
Baugruppen
| Baugruppe | Testansatz | Konstruktionsmaterialien/Harz | Vorbehandlung | Zugang zu Daten über extrahierbare Bestandteile |
|---|---|---|---|---|
| Mobius®-Einweg-Baugruppen (vollständige Bewertung der Komponenten) | BPOG, USP <665> | Mehrere Komponenten je nach Baugruppe | Gamma | Advanced Qualification Dossier |
BPOG, USP <665> | Komponenten-spezifisch | Gamma | Emprove®-Berichte zu extrahierbaren Bestandteilen |
Operational Excellence Dossiers aus dem Emprove®-Programm nach Produktfamilie
Das Team von Bioreliance® Validation Services kann die fundierte Interpretation der Datensätze zu extrahierbaren Bestandteilen aus unseren Operational Excellence Dossiers für Ihr spezifisches Produkt und Ihren Prozess beratend und als Service unterstützen. Wählen Sie nachstehend eine Produktfamilie aus, um einen Überblick über die verfügbaren Operational Excellence Dossiers zu erhalten.
* P/N steht für die Teilenummer. Die angegebenen Teilenummern sind generisch für die Familie. Bitte ersetzen Sie Ihre spezifischen Teilenummern, soweit zutreffend.
Lynx®-Kupplungen
Kupplung | Testansatz | Konstruktionsmaterialien/Harz | Vorbehandlung | Repräsentative P/N** |
|---|---|---|---|---|
BPOG/USP mittleres Risiko | PS, Silikon, Edelstahl, PS glasgefüllt | Gamma | CDRXXXN05 | |
BPOG/USP mittleres Risiko | PS, Silikon | Gamma | SSCXHBXAXX | |
BPOG/USP mittleres Risiko | PS, Silikon | Gamma | STCXXXXXXX |
PROZESS-/TIEFENFILTER
Filter | Testansatz | Konstruktionsmaterialien/Harz | Vorbehandlung | Repräsentative P/N** |
|---|---|---|---|---|
| Milligard® PES-Kapselfilter | BPOG/USP hohes Risiko | PES, PP | Autoklav | KMXXXXXXXX |
| Milligard® PES-Kartuschenfilter | BPOG/USP hohes Risiko | PES, PP | Gamma | CMXXXXXXXX |
Millistak+® Pod-Tiefenfilter für die HC Pro-Prozesswaage (C0SP und D0SP) | BPOG/USP hohes Risiko | PP, Kieselgel | NA* | MC0SPXXXXX, MD0SPXXXXX |
Pod-Tiefenfilter Millistak+® HC Pro für den Prozessmaßstab (X0SP) | BPOG/USP hohes Risiko | PP, Kieselgel | NA* | MX0SPXXXXX |
Film für Prozessbehälter
Film für Prozessbehälter | Testansatz | Konstruktionsmaterialien/Harz | Vorbehandlung | Repräsentative P/N** |
|---|---|---|---|---|
BPOG/USP mittleres Risiko | ULDPE, EVOH, EVA | Gamma | NA* | |
BPOG/USP mittleres Risiko | ULDPE, EVOH, EVA | Gamma | NA* | |
| Ultimus®-Film für Einwegprozessbehälter | BPOG/USP hohes Risiko | ULDPE, EVOH, EVA | Gamma | NA* |
Sterilfilter
| Sterilfilter | Testansatz | Konstruktionsmaterialien/Harz | Vorbehandlung | Repräsentative P/N** |
|---|---|---|---|---|
| Autoklavierbare Opticap® XL- und XLT-Kapselfilter mit hydrophiler 0,1-µm-Durapore®-Membran | BPOG/USP mittleres Risiko | PVDF, PP, Silikon | Autoklav | KVVLAXXXXX |
| Autoklavierbare Opticap® XL- und XLT-Kapselfilter mit hydrophiler 0,22-µm-Durapore®-Membran | BPOG/USP mittleres Risiko | PVDF, PP, Silikon | Autoklav | KVGLAXXXXX |
| Hydrophile Durapore®-Kartusche 0,1 µm | BPOG/USP mittleres Risiko | PVDF, PP, Silikon | Autoklav | CVVLXXXXX |
| Hydrophile Durapore®-Kartusche 0,22 µm | BPOG/USP mittleres Risiko | PVDF, PP, Silikon | Autoklav | CVGLXXXXX |
| Autoklavierbare Opticap® XL- und XLT-Kapselfilter mit hydrophiler 0,45/0,22-µm-Durapore®-Membran | BPOG/USP mittleres Risiko | PVDF, PP, Silikon | Autoklav | KHGLAXXXXX |
| Millipak® 0,22 µm- und 0,1 µm-Filter für die Endabfüllung | BPOG/USP hohes Risiko | PVDF, PS | Gamma | MFVLXXXXX, MFGLXXXXX |
| Millipak® 0,45-µm-Filter für die Endabfüllung | BPOG/USP hohes Risiko | PVDF, PS | Gamma | MFHLXXXXX |
| Millipak® 5,0-µm-Filter für die Endabfüllung | BPOG/USP hohes Risiko | PVDF, PS | Gamma | MFSLXXXXX |
| Millidisk-Filter 0,1 µm | BPOG/USP mittleres Risiko | PVDF, PS | Autoklav | MCHLXXXXX |
| Millidisk-Filter 0,22 µm | BPOG/USP mittleres Risiko | PVDF, PS | Autoklav | MCGLXXXXX |
| Milligard® PES-Kapselfilter | / USP hohes Risiko | PES, PP | Autoklav | KMXXXXXXXX |
| Milligard® PES-Kartuschenfilter | BPOG/USP hohes Risiko | PES, PP | Gamma | CMXXXXXXXX |
| Gammabeständige und sterile Opticap® XL-Kapselfilter mit Millipore Express® SHC, SHF, SHR und SHR mit Vorfilter-Membranen | BPOG/USP mittleres Risiko | PES, PET, PP, Silikon | Gamma | KHVEGXXXXX, KHVESXXXXX, KVEPGXXXXX, KVEPSXXXXX, KHGEGXXXXX, KHGESXXXXX, KGEPGXXXXX, KGEPSXXXXX |
| Gammabeständige und sterile Opticap® XLT-Kapselfilter mit Millipore Express® SHC- und SHR-Membran – großflächig | BPOG/USP hohes Risiko | PES, PET, PP, Silikon | Gamma | KHVEGXXXXX, HKHGEGXXXXXX, KHGESXXXXXX, |
| Gammabeständige und sterile Opticap®-Kapselfilter in Größe S mit Millipore Express® SHC, SHF, SHR und SHR mit Vorfilter-Membranen | BPOG/USP mittleres Risiko | PES, PE, PP, Silikon | Gamma | KHVEG0XXXXX, KHVES0XXXXX, KVEPG0XXXXX, KVEPS0XXXXX, KHGEG0XXXXX, KHGES0XXXXX, KGEPG0XXXXX, KGEPS0XXXXX |
| Autoklavierbare Opticap® XL- und XLT-Kapselfilter mit Millipore Express® SHC, SHF, SHR und SHR mit Vorfilter-Membranen | PES, PP, Silikon | KHVEAXXXXX, KVEPAXXXXX, KHGEAXXXXX, KGEPAXXXXX | ||
| Millipore Express® SHC, SHF, SHR und SHR mit Vorfilter-Kartuschen | PES, PP, Silikon | CHVEXXXXX, CVEPXXXXX, CHGEXXXXX, CGEPXXXXX |
TFF-Filter
TFF-Filter | Testansatz | Konstruktionsmaterialien/Harz | Vorbehandlung | Repräsentative P/N** |
|---|---|---|---|---|
BPOG/USP hohes Risiko | PES, PP, PE | NA | P3B0XXXXX | |
BPOG/USP hohes Risiko | Kompositmembran aus regenerierter Cellulose, PP, PE | NA | P3C0XXXXX | |
BPOG/USP hohes Risiko | Kompositmembran aus regenerierter Cellulose, PP, PE | Gamma | PCC030CXX, PCC030CXXX |
Virusfilter
Virusfilter | Testansatz | Konstruktionsmaterialien/Harz | Vorbehandlung | Repräsentative P/N** |
|---|---|---|---|---|
BPOG/USP hohes Risiko | PES, PVDF, Silikon | N/A | VPMDXXXXXX, | |
| Geräte Viresolve® Pro Magnus | BPOG/USP hohes Risiko | PES, PVDF, Silikon | N/A | VPMGXXXXXX |
| Viresolve® Pro Modus und Magnus Shield | BPOG/USP hohes Risiko | PES, PVDF, Silikon | N/A | VPPSXXXXXX |
| Viresolve® Pro Modus und Magnus Shield H | BPOG/USP hohes Risiko | PES, PVDF, Silikon | N/A | VPPHXXXXXX |
DIE NEUE EMPROVE® SUITE: KOMPLEXITÄT SCHNELL UND UNBESORGT MEISTERN
Die Einhaltung der geltenden guten Herstellungspraktiken ist ein kontinuierlicher Prozess. Änderungen sind unvermeidlich. Audits und regelmäßige Überprüfungen sind notwendig.
Steigen Sie ein: Die Emprove® Suite ist Ihr Begleiter, um Ihren Prozess der Risikobewertung zu verbessern. Diese digitale Plattform für die Bereitstellung von Informationen ist Ihr Co-Pilot für den bequemen Zugriff auf verlässliche Informationen – überall und jederzeit. Mit einem Abonnement bleiben Sie auf dem neuesten Stand: Sie können Emprove®-Dossiers nicht nur einfach finden, anzeigen und herunterladen, sondern sich auch „anmelden“ und über Änderungen an Dokumenten benachrichtigen lassen. Sie können für die Emprove®-Dossiers auch Download-Metriken und -Berichte erstellen und vieles mehr.
Vor allem aber bietet Ihnen ein Abonnement der Emprove® Suite folgende Vorteile:
- Sie können alles nutzen, was das Emprove®-Programm zu bieten hat
- Weltweite Zusammenarbeit und Austausch von Informationen
- Den komplexen Compliance-Prozess schnell und unbesorgt meistern
Zugehörige Produktinformationen
- White Paper: The Role of BPOG Extractables Data in the Effective Adoption of Single-Use Systems
Discover the advantages and potential risks of single-use systems in biomanufacturing, including the importance of assessing and mitigating extractables and leachables.
- Article: Reducing the Need for Animal Testing for Biological Reactivity in Polymer Characterization
Get an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, bioreactivity testing, and our organization's in vitro test methods.
- Article: Aiding Material Qualification and Risk Assessment for Single-use Biomanufacturing
Learn how single-use technologies offer advantages while requiring preparative work, including managing extractables and leachables.
- Brochure: Enabling a More Robust Risk Assessment
Discover How the Emprove® Programs Simplify Qualification, Risk Assessment, and Process Optimization.
- Article: Successfully Navigate the Regulatory Landscape for Chemicals and Single-Use Consumables
Get an overview of terminology and key considerations related to regulatory expectations for chemical raw materials and qualification of components and single-use assemblies including extractable and leachable testing.
- Article: Extractables and Leachables Risk Assessment for Single-Use Systems
Discover different approaches to assess the risks associated with E&L from single-use systems.
- Article: Best Practices for Qualifying Single-Use Assemblies
Get an overview on key aspects of single-use assembly qualification including quality by design (QbD), quality risk management (QRM) and operator handling and training.
Senden Sie uns einfach das nachstehende Antwortformular ausgefüllt zu, nachdem Sie unsere Emprove®-Geschäftsbedingungen gelesen haben, um noch heute das Abonnement zu aktivieren.