Blockierpuffer mit Rinderserumalbumin (BSA)
Ein Blocking-Puffer mit Rinderserumalbumin (BSA) eignet sich ideal zum Sättigen überschüssiger Proteinbindungsstellen auf Membranen bzw. Mikroplatten für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. In der Regel reichen 1–3 % BSA für die meisten Anwendungen aus. Zur Herstellung von 100 ml eines 1-prozentigen BSA-Blocking-Puffers lösen Sie 1 g BSA in 100 ml TBST auf.
Der Rechner für die Rezeptur des BSA-Blocking-Puffers ermöglicht die genaue Herstellung der BSA-Blocking-Lösung, unabhängig davon, ob Sie eine Menge für ein einzelnes Experiment oder für das gesamte Labor benötigen. Geben Sie die gewünschte Konzentration und das gewünschte Volumen ein, klicken Sie auf die Schaltfläche „BERECHNEN“, und die Tabelle wird mit den benötigten Mengen der einzelnen Komponenten ausgefüllt.
Rechenhilfe für die Berechnung der Zusammensetzung des BSA-Blockierpuffers
WEITERE REZEPTURRECHNER FÜR WESTERN-BLOTTING-Puffer und -Lösungen
Stammlösungen
- 4X SDS-Probenladepuffer
- 10-fache phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS)
- 10X Tris-gepufferte Kochsalzlösung (TBS) Stammlösung
- Stammkomponenten für Western-Blot-Stripping-Lösungen
Wasch- und Blockierpuffer
- 1X Tris-gepufferte Kochsalzlösung (TBS) – Arbeitslösung
- 1X Tris-gepufferte Kochsalzlösung, 0,1 % Tween® 20-Detergens (TBST)
- 1X PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung)
- 1X phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 0,1 % Tween® 20-Detergens (PBST)
- Blockierpuffer aus fettfreier Trockenmilch (NFDM)