[Direkt zum Inhalt](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de) Produkte Warenkorb0 CHDE Produkte ProdukteAnwendungenDienstleistungenRessourcenUnterstützung [Anmelden / Registrieren](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Bestellungssuche](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/order-lookup) [Schnelleinkauf](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/quick-order) Warenkorb0 [Home](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en)[Solid Phase Microextraction (SPME)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)Manual SPME Sampling # Manual SPME Sampling [Learn More About SPME](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction) Beginners should consider using a manual SPME fiber and holder. The manual system allows the analyst to optimize the extraction process by evaluating different fibers and extraction conditions in a consistent manner. Begin the extraction process by placing the sample into the vial puck on the hotplate. The vial puck allows users to easily index the vial to begin sample agitation. Insert the holder into the sampling stand, passing the needle through the septum that seals the sample vial. Depress the plunger down to expose the fiber to the sample liquid or headspace above the sample. Start the timing of exposure of the SPME fiber for reproducible extractions. After a predetermined time, the SPME fiber is retracted into the protective needle and transferred to the GC for analysis. Inject the SPME fiber into the GC injection port, where the collected organics are quickly transferred to the GC column by heating the fiber. After the thermal transfer of analytes is completed, the fiber is removed and inserted in the next sample vial for extraction. __Related Articles__ - [Biodiesel](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/gas-chromatography/biodiesel) - [Automated Solid Phase Microextraction (SPME) Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/automated-spme-sampling) - [Bioanalysis with SPME](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/bioanalysis-with-spme) - [BioSPME for Plasma Protein Binding Assay: Details of Method Development and Optimization](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/biospme-plasma-protein-binding-assay) - [Solid Phase Microextraction: Frequently Asked Questions](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/faq) - [GC/MS/MS Analysis of BPA in Energy Drink](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/gc-ms-ms-analysis-of-bisphenol-a-bpa-in-a-fruit-flavored-energy-drink-cla010218a) - [Rugged SPME Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/nitinol-core-spme-fibers) - [SPME Fiber Performance Tips for Volatiles & Semi-Volatiles](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/performance-tips) - [View More](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) Oben __Melden Sie sich an, um fortzufahren.__ Um weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder erstellen ein Konto. Anmelden__Sie haben kein Konto?__Registrieren Unterstützung[Kundenbetreuung](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Sicherheitsdatenblätter (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/documents-search?tab=sds)[Bescheinigungen (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/documents-search?tab=coa)[Qualität und Regulierung](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/quality-and-regulatory-management)[Taschenrechner & Apps](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/support/calculators-and-apps)[Webinare](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/collections/webinars) Bestellungen[Auftragssuche](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/order-lookup)[Schnelle Bestellung](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/quick-order)[Kundenspezifische Produkte](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/services/custom-products)[eCommerce-Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Unternehmen[Über uns](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/about-us)[Verantwortung](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/ssbi)[Veranstaltungen](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/collections/events)[Mitteilungen an die Presse](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/collections/press)[Programme](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/partnership-programs)[Karriere](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Ämter](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/collections/offices) Soziale Medien [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Forschung. Entwicklung. Produktion.__ Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life Science Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, die biotechnologische Entwicklung und Produktion sowie die pharmazeutische Entwicklung und Produktion von Medikamenten. [![Vibrant M](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string.png)](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de) [Sigma-Aldrich® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/bioreliance)[Millipore® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/millipore)[SAFC® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/safc)[Milli-Q® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/milliq)[Supelco® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Text und Data Mining für KI-Training und ähnliche Technologien. Die Vervielfältigung jeglichen Materials von dieser Website ist ohne Genehmigung strengstens untersagt. [Website-Nutzungsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/legal/site-use-terms)|[Datenschutzbestimmungen](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/legal/privacy-statement)|[Allgemeine Verkaufsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Copyright-Zustimmung](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/life-science/legal/copyright-consent)|[Lageplan](https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/site-map) An unknown error has occured.