Merck
Adjuvants de filtration et médias de filtration
Le sable de mer
Les adjuvants de filtration, é galement connus sous les noms d'auxiliaires de filtration, médias de filtration ou mat&eacuteacute ;riaux filtrants, sont des substances ou des matériaux couramment utilisés pour améliorer l'efficacité ; des procédés de filtration. Ces matériaux finement calibrés sont ajoutés au liquide destiné ; à ; être filtr&eacuteacute ; pour faciliter l'élimination des impuretés susceptibles d'obstruer ou de colmater le média filtrant. Un adjuvant de filtration est un agent compos&eacuteacute ; de particules solides qui améliorent l'efficacité ; de la filtration en créant une structure en réseau poreuse, perméable et rigide appelée "gâteau de filtration" ;. Ce "gâteau de filtration" ; retient les particules solides et contribue à ; réguler le débit. Les adjuvants de filtration interviennent dans différents secteurs tels que les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, le traitement de l'eau et la fabrication.
Les types d'adjuvant de filtration couramment utilisésés sont le charbon actif, le sable, la terre de diatomée et la cellulose. Ces substances améliorent les procédés de filtration de diverses industries en offrant un haut niveau de porosité ;, de capacit&eacuteacute;s d'adsorption et de biodégradabilité ; et en éliminant efficacement les impuretés.
Aperçu du contenu
Afficher 1-20 sur 81
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 81
Comparer
Numéro du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 81
Filtres au charbon actif
Le charbon actif est un agent filtrant couramment utiliséé ; en raison de ses excellentes propriétés d'adsorption. Il s'agit d'une forme de carbone qui a été ; soumise à ; un traitement sp&eacuteacute;cial afin de générer une structure particulièrement poreuse présentant une surface importante. Cette structure poreuse permet au charbon actif de pi&eacuteacute;ger et d'adsorber efficacement les impuretés contenues dans les gaz, les liquides ou les vapeurs. Le charbon actif est utilisé ; dans diverses applications telles que l'adsorption de composés organiques, de colorants, d'odeurs et de certains produits chimiques pr&eacuteacute;sents dans les liquides ou les gaz.
Filtres au sable de mer
Le sable de mer, composé ; principalement d&apos ;oxyde de silicium et de traces d'autres oxydes métalliques, est un produit naturel connu pour sa polyvalence et son efficacité ; dans les applications scientifiques. Il est couramment utilisé dans les laboratoires pour la filtration et la clarification de l'eau et des solutions fortement contaminées. Il sert également d'auxiliaire de broyage et est employé ; dans les bains chauffants (bains de sable). Pour répondre aux critères de qualité ; stricts requis pour un usage en laboratoire, le sable de mer est d'abord bouilli dans de l'acide chlorhydrique, puis enflammé ; pour carboniser et éliminer les contaminants organiques.  ; Ce procédé ; permet d'éliminer efficacement les impuretés solubles en milieu acide et d'utiliser le sable de mer à ; diverses fins scientifiques.  
Filtres à ; base de terre de diatomées
La terre de diatomées est une silice amorphe d'origine naturelle formée à ; partir de squelettes fossilisés de diatomées. L'adjuvant de filtration à ; base de terre de diatomées est beaucoup employé ; en raison de sa forte capacité ; d'absorption de l'eau et de l'huile. Sa porosité ; prononcée lui permet de piéger avec une grande efficacité ; les particules fines. En outre, il peut servir de pr&eacuteacute;curseur de silice pour l'adsorption de divers groupes d'hydrocarbures, notamment le benzène, le toluène, les éthylbenzènes, les p-xylènes et les o-xylènes.
Filtres à ; base de cellulose
La cellulose peut servir d'agent filtrant grâce à ; sa nature poreuse et absorbante. La structure fibreuse de la cellulose forme un réseau interconnecté ; de canaux qui facilite le passage des fluides tout en capturant les particules et les impuretés. Les filtres à ; base de cellulose sont couramment utilisés dans diverses industries, notamment dans le traitement de l'eau, la transformation pharmaceutique, la production d'aliments et de boissons, et les applications de laboratoire. Ces filtres séparent efficacement les solides des liquides et peuvent aider à ; éliminer les contaminants comme les sédiments, les bactéries et autres particules, garantissant ainsi des fluides plus propres et purifiés. On rencontre aussi de la poudre de cellulose et de la cellulose régénérée dans les procédés de chromatographie.
Ressources produits apparentées
Connectez-vous pour continuer
Vous n'avez pas de compte ?
Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.