Merck
AccueilProduitsFiltrationPorte-filtres de laboratoire
Porte-filtres de laboratoire
Filter housings are used in conjunction with cut disc membrane filters providing structural support and creating a seal around the membrane to prevent filtrate contamination. Reusable syringe filter holders are suited for filtering or clearing small amounts of liquid where a replaceable or removable filter is desired. Filter holders for vacuum and pressure filtration are available in a variety of formats and sizes to accommodate a range of filter diameters. Filter holder selection is dependent on the following criteria.
Produits
Afficher 1-20 sur 173
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 173
Comparer
Numéro du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 173
Matériau du support du filtre
Photographie des composants d'un appareil de filtration en verre comprenant une pince à ressort en aluminium, une base en verre borosilicaté, un entonnoir en verre borosilicaté, un support en verre ajusté et un bouchon en verre borosilicaté.
Glass Filter Holders
  • Broad chemical resistance
  • Chemically inert
  • Aqueous and organic solutions
  • Corrosive liquids
  • Préparation de solvants pour la CLHP
  • Recherche et filtration à petite échelle
  • La conception peut inclure l'ajout d'un guide d'alignement, permettant un assemblage rapide et protégeant la verrerie contre les dommages
Photographie d'un porte-filtre en plastique Millicup™-FLEX, comprenant un entonnoir en polypropylène, un collier de support de membrane semi-réutilisable et un adaptateur pour le vide.
Porte-filtres en plastique
  • Durabilité accrue
  • Solutions aqueuses et organiques
  • Ultracleaning, filtration générale et filtration en ligne
Photographie d'un porte-filtre à épifluorescence en acier inoxydable comprenant une pince à ressort en aluminium, une base en acier inoxydable et un bouchon en silicone.
Porte-filtres en acier inoxydable
  • Haute résistance
  • Résistance à la corrosion
  • Résistance aux bactéries
  • Applications industrielles nécessitant une filtration sous pression ou à haute pression
  • Filtrations à petite échelle de solutions organiques ou corrosives
  • Applications sensibles à la contamination bactérienne
Photographie d'un kit de porte-filtre en verre Millipore® comprenant un entonnoir en verre, une pince à ressort en aluminium, un support de fritte en verre et une fiole à rodage.
Systèmes et kits de filtration
  • Les kits comprennent des entonnoirs de filtration, des pinces et d'autres accessoires pour assembler un appareil de filtration complet
  • Disponibles en verre, plastique et acier inoxydable
  • Filtration générale
  • Filtration bouteille à bouteille
  • Microanalyse
  • Analyse de réintégration
Diamètre du filtre
Le diamètre du porte-filtre doit correspondre au diamètre du filtre à membrane. Pour minimiser la perte d'échantillon et réduire le risque d'encrassement de la membrane, le volume de l'échantillon doit être pris en compte lors du choix du diamètre du filtre. Nous proposons des porte-filtres de 13 mm, 25 mm, 47 mm, 90 mm et 142 mm de diamètre.
  • 13 mm : recommandé pour des volumes de 1 mL - 15 mL
  • 25 mm : recommandé pour des volumes de 10 mL - 50 mL
  • 47 mm : recommandé pour les volumes de 100 mL - 500 mL
  • 90 mm : recommandé pour les volumes de 200 mL - 1 000 mL
  • 142 mm : recommandé pour les volumes plus importants
Filtration sous pression ou filtration sous vide
Les porte-filtres peuvent supporter des pressions maximales spécifiques et disposent de raccords appropriés pour être utilisés avec des systèmes sous pression ou des systèmes sous vide. Les porte-filtres en verre sont conçus pour la filtration sous vide. Les porte-filtres en acier inoxydable et en plastique sont conçus pour la filtration sous vide ou sous pression.
Connectez-vous pour continuer
Vous n'avez pas de compte ?
Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.