Filtres membranes
Produits par la précipitation ou l'étirement de matériaux polymères, les filtres membranes sont couramment employés en recherche et dans l'industrie. Les propriétés des filtres membranes varient grandement en fonction de leur composition, de leur traitement de surface et de leurs dimensions de pores. La sélection du filtre idéal nécessite une compréhension des caractéristiques de base. Nous proposons une gamme étendue de membranes Millipore® et Whatman™ pour la filtration.
Aperçu du contenu
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 878
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 878
Comparer
Numéro du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 878
Page 1 de 44
Caractéristiques des filtres membranes
- Compatibilité chimique : Le matériau du filtre doit être compatible avec la nature chimique du liquide et des solutés dissous en cours de filtration pour éviter toute défaillance structurelle.
- Mouillabilité : Les membranes hydrophiles sont facilement mouillées avec de l'eau et sont à privilégier pour filtrer des solutions aqueuses. Les membranes hydrophobes sont recommandées pour la filtration des gaz et des solvants à faible tension superficielle, et pour l'évent ; elles peuvent être mouillées dans des solvants organiques, tels que le méthanol, permettant la filtration à la fois des liquides aqueux et des solvants organiques.
- Dimension de pores : La dimension de pores donne une indication du plus grand diamètre de pores de la membrane et peut être reliée à la capacité de la membrane à éliminer par filtration les particules d'une certaine taille.
- 0,1 µm : élimination des mycoplasmes
- 0,20 µm – 0,22 µm : filtration stérilisante et ultra nettoyage de solutions aqueuses et de solvants organiques (p. ex. HPLC)
- 0,45 µm : clarification de solutions aqueuses et de solvants organiques
- 0,8 µm : élimination de grosses particules et de bactéries
- 100 µm : élimination de sable, de charbon actif et de billes de résines
- Diamètre : Le diamètre, la taille et la forme du filtre sont sélectionnés en fonction de l'appareil utilisé pour la filtration. Les filtres disques, les filtres pour seringue, les extracteurs et les unités de filtration pour flacon ont des diamètres spécifiés pour les filtres membranes.
- Débit : Défini comme le temps nécessaire pour que le flux traverse le filtre, le débit est critique pour déterminer avec quelle rapidité une filtration peut être réalisée. Le matériau de la membrane, son épaisseur, sa porosité et l'architecture de ses pores peuvent tous entraîner des différences de débit.
- Propriétés optiques : Lorsqu'on analyse visuellement un rétentat, les propriétés optiques de la membrane doivent être compatibles avec la méthode d'imagerie afin de constituer un arrière-plan uniforme et réduire le bruit de fond.
- Couleur : Le choix de la couleur du filtre peut permettre d'offrir un contraste approprié pour une identification et une quantification faciles et fiables. Les filtres noirs permettent de distinguer les particules et les micro-organismes de couleur claire. Les filtres blancs permettent de distinguer les particules et les microbes bleus, rouges et plus foncés. Les filtres verts offrent un arrière-plan pour visualiser les particules noires, blanches ou incolores.
- Résines liantes : Couramment utilisées dans les matériaux non tissés à base de fibres, les résines liantes confèrent sa forme et sa résistance au produit fini.
- Les liants organiques offrent une résistance supérieure à l'humidité et un relargage de fibre inférieur pour la filtration sous haute pression.
- Les liants inorganiques confèrent aux filtres une stabilité thermique et chimique élevée, et une résistance à la dégradation microbiologique par rapport aux liants organiques.
- Les membranes en acétate de cellulose sont idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les essais de stérilité et les mesures en scintillation. Elles se caractérisent par une très faible adsorption protéique et sont recommandées pour les applications nécessitant une faible adsorption des protéines. Résistantes aux solvants et à la chaleur jusqu'à 180 °C, ces membranes conviennent à la filtration des milieux de cultures cellulaires aqueux et des milieux contenant de l'alcool.
- Les membranes en nitrate de cellulose sont recommandées pour les applications de filtration en général, notamment pour la filtration de tampons, et présentent un faible taux d'extractibles et une distribution étroite des tailles de pores. Alors que la nitrocellulose est souvent considérée comme fragile et thermiquement instable, ces filtres offrent une résistance et une flexibilité accrues ainsi qu'une stabilité thermique jusqu'à 121 °C, permettant de les autoclaver sans rétrécissement ni perte d'intégrité. Les filtres membranes en nitrate de cellulose présentent une adsorption protéique élevée, ce qui peut entraîner une perte d'échantillon lors de la filtration d'échantillons biologiques.
- Les filtres membranes en esters de cellulose sont composés d'acétate et de nitrate de cellulose et sont biologiquement inertes, à faible adsorption et thermiquement stables avec une capacité de charge élevée, ce qui en fait un choix idéal pour diverses applications de filtration, notamment pour la clarification de solutions aqueuses, le comptage de particules, la filtration d'échantillons pour HPLC et l'analyse microbiologique. Pour les applications nécessitant un comptage manuel des particules ou des colonies, une surface quadrillée et un contraste de couleur facilitent la détection des particules et minimisent la fatigue oculaire.
- Les membranes en polyéthersulfone (PES) sont connues pour leur stabilité thermique, leur durabilité et leur résistance aux solutions acides et alcalines. Les membranes Millipore Express® PLUS en polyéthersulfone (PES) hydrophile sont couramment utilisées comme alternative aux membranes en cellulose et offrent des débits élevés, une grande capacité de filtration et une faible adsorption protéique, tout en retenant les bactéries.
- Les membranes en polytétrafluoroéthylène (PTFE) possèdent une résistance élevée et une large compatibilité chimique ; elles sont couramment utilisées pour clarifier les solutions aqueuses, les solvants organiques, les substances corrosives et les fluides agressifs. Les membranes en PTFE hydrophile sont typiquement utilisées pour filtrer les solutions aqueuses, alors que les membranes en PTFE hydrophobe sont généralement employées pour la filtration des solvants organiques et des gaz, ainsi que pour le contrôle de particules.
- Les membranes en polyamide et nylon offrent une compatibilité, une résistance, une flexibilité et une hydrophilie élevées avec un faible taux d'extractibles, et sont utilisées en routine pour la filtration de solutions aqueuses et organiques en vue d'une utilisation en HPLC et autres méthodes analytiques. Elles présentent une forte adsorption des protéines et des petites molécules et ne sont pas recommandées pour les échantillons biologiques.
- Les membranes en PVDF sont utilisées dans diverses applications de recherche biomédicale. Disponibles en versions hydrophile et hydrophobe, les filtres membranes Durapore® offrent des débits et des volumes filtrés élevés, de faibles taux d'extractibles et une large compatibilité chimique. Les membranes Durapore® hydrophiles se caractérisent par une très faible adsorption protéique et sont utilisées pour filtrer des solutions contenant des protéines. À l'inverse, les membranes Durapore® hydrophobes présentent une adsorption protéique élevée.
- Les membranes en cellulose régénérée sont hydrophiles, spontanément mouillées à l'eau et présentent une forte résistance aux produits chimiques pour filtrer aussi bien les solutions aqueuses que les solutions organiques. Elles sont couramment utilisées pour les solvants et solutions pour HPLC. Les filtres membranes en cellulose régénérée peuvent être stérilisés et présentent une adsorption protéique et un taux d'extractibles faibles, ce qui permet de les utiliser avec les échantillons biologiques.
- Les filtres membranes en polycarbonate sont produits à partir d'un film de polycarbonate lisse et vitreux et sont recommandés pour toutes les analyses dans lesquelles l'échantillon est visualisé sur la surface de la membrane, comme la microscopie optique ou électronique. Le procédé de fabrication unique de la membrane (à pores capillaires) assure un diamètre de pores précis et uniforme pour une préparation d'échantillons précise basée sur la taille. Ces filtres membranes sont couramment utilisés en analyse d'éléments traces et de particules, pour les analyses gravimétriques, l'analyse de l'eau et la filtration en général.
- Les filtres filets et membranes en polypropylène présentent à la fois une compatibilité avec les solvants et une stabilité thermique. Ces filtres conviennent parfaitement aux applications de préfiltration et de clarification de solutions en général, notamment à la réduction de la biocharge. Les membranes et les filtres filets en polypropylène Millipore® offrent une rétention des particules et une capacité de rétention supérieures, ainsi qu'une faible perte de charge. Alors que ces filtres sont conçus pour une utilisation avec les solvants organiques, ils peuvent également être utilisés pour la filtration de solutions aqueuses après mouillage avec un alcool.
- Les filtres en polychlorure de vinyle (PVC) sont utilisés de préférence dans les analyses gravimétriques pour quantifier la silice, le noir de carbone et les particules de quartz dans l'air. Les filtres membranes en PVC Millipore® sont produits à partir de PVC de haute qualité et ont été développés pour être utilisés avec les méthodes de contrôle de l'air de l'ASTM, du NIOSH et de l'OSHA.
- Les membranes filtrantes en oxyde d'aluminium sont non toxiques et compatibles avec la plupart des solvants et des solutions aqueuses. Leur structure de pores alvéolaire, non déformable et précise élimine le passage latéral entre les pores, garantissant un seuil de coupure du filtre exact et une répartition étroite de la taille des pores. Ces membranes filtrantes présentent une faible adsorption protéique, possèdent une autofluorescence minimale, deviennent pratiquement transparentes lorsqu'elles sont mouillées et soutiennent la croissance cellulaire. Les membranes filtrantes Anodisc™ de Whatman™ sont disponibles avec un anneau de support en polypropylène pour permettre une manipulation plus facile.
- Les filtres en fibres de verre sont produits à partir de fibres de verre borosilicaté et sont typiquement utilisés comme filtres en profondeur pour la préfiltration de solutions visqueuses ou contenant de grosses particules. L'ajout de résine liante peut améliorer la résistance à l'humidité pour filtrer des solutions fortement contaminées, mais rend les filtres inappropriés pour les analyses gravimétriques ou pour la filtration de gaz chauds en raison de leur perte de masse lors du chauffage. Les filtres en fibres de verre sans résine liante peuvent être soumis à des températures jusqu'à 500 °C sans perte de masse.
- Les filtres en fibres de quartz sont fabriqués en fibres de quartz pur, empêchant toute réaction de surface de ces filtres avec les gaz acides. En raison de leur inertie, les filtres en fibres de quartz sont particulièrement bien adaptés à la mesure des concentrations en métaux lourds et des petites quantités de particules. Ces filtres présentent également une bonne stabilité de leur poids et de leur forme et sont couramment utilisés en échantillonnage de l'air et analyse d'éléments traces.
- Les filtres membranes en argent sont idéalement adaptés aux applications impliquant des fluides agressifs et/ou des températures élevées, et sont spécifiés dans les normes du NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) pour l'analyse de la silice cristalline et amorphe, du sulfure de plomb, du carbure de bore et de l'amiante chrysotile.
Les différents types de filtres membranes
- Les membranes filtrantes en oxyde d'aluminium sont non toxiques et compatibles avec la plupart des solvants et des solutions aqueuses. Leur structure de pores alvéolaire, non déformable et précise élimine le passage latéral entre les pores, garantissant un seuil de coupure du filtre exact et une répartition étroite de la taille des pores. Ces membranes filtrantes présentent une faible adsorption protéique, possèdent une autofluorescence minimale, deviennent pratiquement transparentes lorsqu'elles sont mouillées et soutiennent la croissance cellulaire. Les membranes filtrantes Anodisc™ de Whatman™ sont disponibles avec un anneau de support en polypropylène pour permettre une manipulation plus facile.**
- Les membranes en acétate de cellulose sont idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les essais de stérilité et les mesures en scintillation. Elles se caractérisent par une très faible adsorption protéique et sont recommandées pour les applications nécessitant une faible adsorption des protéines. Résistantes aux solvants et à la chaleur jusqu'à 180 °C, ces membranes conviennent à la filtration des milieux de culture cellulaire aqueux et des milieux contenant de l'alcool.
- Les membranes en nitrate de cellulose sont recommandées pour les applications de filtration en général, notamment pour la filtration de tampons, et présentent un faible taux d'extractibles et une distribution étroite des tailles de pores. Alors que la nitrocellulose est souvent considérée comme fragile et thermiquement instable, ces filtres offrent une résistance et une flexibilité accrues ainsi qu'une stabilité thermique jusqu'à 121 °C, permettant de les autoclaver sans rétrécissement ni perte d'intégrité. Les filtres membranes en nitrate de cellulose présentent une adsorption protéique élevée, ce qui peut entraîner une perte d'échantillon lors de la filtration d'échantillons biologiques.
- Les filtres en fibres de verre sont produits à partir de fibres de verre borosilicaté et sont typiquement utilisés comme filtres en profondeur dans la préfiltration de solutions visqueuses ou contenant de grosses particules. L'ajout de résine liante peut améliorer la résistance à l'humidité pour filtrer des solutions fortement contaminées, mais rend les filtres inappropriés pour les analyses gravimétriques ou pour la filtration de gaz chauds en raison de leur perte de masse lors du chauffage. Les filtres en fibres de verre sans résine liante peuvent être soumis à des températures jusqu'à 500 °C sans perte de masse.**
- Les filtres membranes en esters de cellulose sont composés d'acétate et de nitrate de cellulose et sont biologiquement inertes, à faible adsorption et thermiquement stables avec une capacité de charge élevée, ce qui en fait un choix idéal pour diverses applications de filtration, notamment pour la clarification de solutions aqueuses, le comptage de particules, la filtration d'échantillons pour HPLC et l'analyse microbiologique. Pour les applications nécessitant un comptage manuel des particules ou des colonies, une surface quadrillée et un contraste de couleur facilitent la détection des particules et minimisent la fatigue oculaire.
- Les membranes en polyamide et nylon offrent une compatibilité, une résistance, une flexibilité et une hydrophilie élevées avec un faible taux d'extractibles, et sont utilisées en routine pour la filtration de solutions aqueuses et organiques en vue d'une utilisation en HPLC et autres méthodes analytiques. Elles présentent une forte adsorption des protéines et des petites molécules et ne sont pas recommandées pour les échantillons biologiques.
- Les filtres membranes en polycarbonate sont produits à partir d'un film de polycarbonate lisse et vitreux et sont recommandés pour toutes les analyses dans lesquelles l'échantillon est visualisé sur la surface de la membrane, comme la microscopie optique ou électronique. Le procédé de fabrication unique de la membrane (à pores capillaires) assure un diamètre de pores précis et uniforme pour une préparation d'échantillons précise basée sur la taille. Ces filtres membranes sont couramment utilisés en analyse d'éléments traces et de particules, pour les analyses gravimétriques, l'analyse de l'eau et la filtration en général.**
- Les membranes en polyéthersulfone (PES) sont connues pour leur stabilité thermique, leur durabilité et leur résistance aux solutions acides et alcalines. Les membranes Millipore Express® PLUS en polyéthersulfone (PES) hydrophile sont couramment utilisées comme alternative aux membranes en cellulose et offrent des débits élevés, une grande capacité de filtration et une faible adsorption protéique, tout en retenant les bactéries.
- Les filtres filets et membranes en polypropylène présentent à la fois une compatibilité avec les solvants et une stabilité thermique. Ces filtres conviennent parfaitement aux applications de préfiltration et de clarification de solutions en général, notamment à la réduction de la biocharge. Les membranes et les filtres filets en polypropylène Millipore® offrent une rétention des particules élevée et une capacité de rétention supérieure, ainsi qu'une faible perte de charge. Alors que ces filtres sont conçus pour une utilisation avec les solvants organiques, ils peuvent également être utilisés pour la filtration de solutions aqueuses après mouillage avec un alcool.**
- Les membranes en polytétrafluoroéthylène (PTFE) possèdent une résistance élevée et une large compatibilité chimique ; elles sont couramment utilisées pour clarifier les solutions aqueuses, les solvants organiques, les substances corrosives et les fluides agressifs. Les membranes en PTFE hydrophile sont typiquement utilisées pour filtrer les solutions aqueuses, alors que les membranes en PTFE hydrophobe sont généralement employées pour la filtration des solvants organiques et des gaz, ainsi que pour le contrôle de particules.
- Les filtres en polychlorure de vinyle (PVC) sont utilisés de préférence dans les analyses gravimétriques pour quantifier la silice, le noir de carbone et les particules de quartz dans l'air. Les filtres membranes en PVC Millipore® sont produits à partir de PVC de haute qualité et ont été développés pour être utilisés avec les méthodes de contrôle de l'air de l'ASTM, du NIOSH et de l'OSHA.**
- Les membranes en PVDF sont utilisées dans diverses applications de recherche biomédicale. Disponibles en versions hydrophile et hydrophobe, les filtres membranes Durapore® offrent des débits et des volumes filtrés élevés, de faibles taux d'extractibles et une large compatibilité chimique. Les membranes Durapore® hydrophiles se caractérisent par une très faible adsorption protéique et sont utilisées pour filtrer des solutions contenant des protéines. À l'inverse, les membranes Durapore® hydrophobes présentent une adsorption protéique élevée.
- Les filtres en fibres de quartz sont fabriqués en fibres de quartz pur, empêchant toute réaction de surface de ces filtres avec les gaz acides. En raison de leur inertie, les filtres en fibres de quartz sont particulièrement bien adaptés à la mesure des concentrations en métaux lourds et des petites quantités de particules. Ces filtres présentent également une bonne stabilité de leur poids et de leur forme et sont couramment utilisés en échantillonnage de l'air et analyse d'éléments traces.**
- Les membranes en cellulose régénérée sont hydrophiles, spontanément mouillées à l'eau et présentent une forte résistance aux produits chimiques pour filtrer aussi bien les solutions aqueuses que les solutions organiques. Elles sont couramment utilisées pour les solvants et solutions pour HPLC. Les filtres membranes en cellulose régénérée peuvent être stérilisés et présentent une adsorption protéique et un taux d'extractibles faibles, ce qui permet de les utiliser avec les échantillons biologiques.
- Les filtres membranes en argent sont idéalement adaptés aux applications impliquant des fluides agressifs et/ou des températures élevées, et sont spécifiés dans les normes du NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) pour l'analyse de la silice cristalline et amorphe, du sulfure de plomb, du carbure de bore et de l'amiante chrysotile.
Documentation produit apparentée
- Catalog: Filters and Supporting Hardware
Our exhaustive portfolio of fundamental filters and supporting hardware has helped generations of scientists reach new milestones.
Vidéos apparentées