Préfiltres de clarification
- Les filtres Clarigard® présentent un taux de rétention des particules de 99,99 %, ils protègent les opérations en aval et se caractérisent par un faible taux d'extractibles et une large compatibilité chimique.
- Les filtres Polygard® présentent une grande capacité de rétention des impuretés sous un différentiel de pression minimal. Ces filtres aux performances nominales peuvent être utilisés pour éliminer les particules présentes dans les liquides et les gaz dans une multitude d'applications.
Produits
Ressources produits apparentées
- Guide: Clarification Portfolio
Single and multi-use products for the successful development and implementation of robust clarification processes.
- Data Sheet: Polygard® CR Filters
Versatile depth filters for the clarification and prefiltration of process fluids.
- Data Sheet: Polygard® CN Filters
Versatile pleated filters for the clarification and prefiltration of process fluids.
- Data Sheet: Clarigard® Filters
High-performance filters for the clarification and prefiltration of process fluids.
- Article: pDADMAC Flocculation in Monoclonal Antibody Production Processes – Overcoming Regulatory Challenges with Quality Risk Management
Flocculants, like pDADMAC, remove cell debris during downstream monoclonal antibody production, but their adoption has been difficult due to perceived regulatory concerns.
- Application Note: Generic Process of Virus-like Particle (VLP) Based Vaccine Manufacturing
A Virus-Like Particle (VLP) is a biological nanoparticle which consists of the protective protein shell of a virus.
- Brochure: The Science of Managing Change for Filters
In a world where change is inevitable, we minimize the impact to your critical manufacturing process by following a thoughtful, step-by-step approach to change controls.
Vous n'avez pas de compte ?Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.