Merck
HomeApplicazioniChimica analiticaSpettrometria di massa
Spettrometria di massa
Spettro di massa (abbondanza relativa vs. rapporto m/z) del glicano Man-3 che mostra il picco dello ione molecolare, il picco della base e i picchi di frammentazione.
La spettrometria di massa (MS) è una tecnica analitica che utilizza il rapporto massa/carica (m/z) per identificare i composti in un campione. Il metodo identifica un composto determinandone il peso molecolare e analizzandone l'abbondanza isotopica. Uno spettrometro di massa ionizza il campione in ioni gassosi e poi identifica gli ioni in base ai loro rapporti massa/carica e alle loro abbondanze relative.
Categorie in evidenza
Reagenti per cromatografia e spettroscopia
Reagenti per cromatografia e spettroscopia
Esplora la nostra selezione di reagenti analitici di alta qualità per la chimica umida, la cromatografia, la spettroscopia, l'analisi, la titolazione, il controllo della qualità dell'acqua e l'elettrochimica.
Acquista i prodotti
Cromatografia su strato sottile (TLC)
Cromatografia su strato sottile (TLC)
Scegliete tra le classiche lastre TLC con supporti in silice, alluminio, vetro e plastica, nonché tra le lastre HPTLC, le lastre TLC e HPTLC di grado MS e le lastre PLC.
Acquista i prodotti
Colonne HPLC
Colonne HPLC
Raggiungete separazioni precise con la nostra vasta collezione di colonne HPLC. Migliorate la ritenzione, la risoluzione e la selettività. Ordinate oggi stesso.
Acquista i prodotti
Oggi la spettrometria di massa è un metodo di rilevazione consolidato che offre una moltitudine di vantaggi, come la selettività, la sensibilità e l'analisi multi-campione.
Può essere accoppiata a varie tecniche cromatografiche, come cromatografia liquida, cromatografia su strato sottile, gascromatografia, o plasma accoppiato induttivamente. La spettrometria di massa è ampiamente utilizzata in molti campi di ricerca e industrie, tra cui l'industria farmaceutica e alimentare, le cliniche, i laboratori di ricerca clinica e i laboratori di analisi forense e ambientale.
Come funziona la spettrometria di massa?
Uno spettrometro di massa funziona convertendo le singole molecole in ioni e analizzando poi l'abbondanza relativa degli ioni generati. Nella camera ionica di uno spettrometro di massa, ogni singola molecola viene ionizzata per formare uno ione molecolare, che ha un elettrone in meno rispetto alla molecola madre. Gli ioni molecolari, o "cationi radicali", subiscono poi una frammentazione in ioni che, a loro volta, vengono ulteriormente frammentati e così via. Da un campione complesso, uno spettrometro di massa genera molti ioni. Gli ioni vengono quindi accelerati in un campo elettromagnetico e separati in base al loro rapporto massa/carica (m/z). Il rivelatore dello strumento registra gli ioni in proporzione alla loro abbondanza relativa e genera uno spettro di massa della molecola.
Applicazioni della spettrometria di massa
Grazie alla sensibilità della spettrometria di massa, è ampiamente utilizzata per misurare pesi molecolari molto bassi a concentrazioni estremamente ridotte, inferiori ai nanogrammi per millilitro (ng/mL). La capacità di accoppiare la spettrometria di massa ad altre tecniche di separazione come l'elettroforesi capillare, la GC e l'HPLC la rende uno strumento analitico versatile per la separazione e l'identificazione simultanea degli analiti.
Le applicazioni tipiche della spettrometria di massa includono:
  • Analisi delle sequenze aminoacidiche di proteine e peptidi
  • Valutazione delle impurità durante lo sviluppo dei farmaci
  • Valutazione della purezza dei principi attivi farmaceutici<
  • Analisi di routine di droghe illegali nelle urine, nel sangue e nei capelli
  • Rilevazione di disturbi ereditari della biosintesi di aminoacidi, acidi grassi e organici
Ricerca documenti
Cercate informazioni più specifiche?
Visita la nostra ricerca di documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Trova i documenti