Batteriologia
La batteriologia è la disciplina che si occupa dello studio delle specie batteriche sotto tutti gli aspetti: genetica, struttura, fisiologia, comportamento, patogenicità, ecologia ed evoluzione. Le indagini batteriologiche sono essenziali in diagnostica clinica e nel controllo qualità industriale. L'impiego della microscopia in batteriologia richiede la colorazione dei microrganismi con metodi opportuni (ad esempio la colorazione di Gram) per la classificazione dei batteri o la rivelazione dei micobatteri.
Categorie in evidenza
Offriamo una selezione completa di reagenti, strumenti e vetreria per microscopia Corning®, BRAND®, PELCO® e di altri affidabili marchi specializzati, utilizzabili per la ricerca e le analisi cliniche.
Scoprite l'elevata qualità dei nostri terreni di coltura microbiologici. Offriamo un ampio assortimento di terreni disidratati o pronti all’uso che soddisfano gli standard industriali e i requisiti normativi.
Un conteggio delle cellule accurato e riproducibile è fondamentale per le colture cellulari e i successivi saggi ed esperimenti cellulari. Un contatore Coulter palmare garantisce accuratezza e riproducibilità massime nelle conte cellulari in pochi secondi. Gli emocitometri monouso riducono le probabilità di infezione negli ambienti a rischio.
Un conteggio delle cellule accurato e riproducibile è fondamentale per le colture cellulari e i successivi saggi ed esperimenti cellulari. Un contatore Coulter palmare garantisce accuratezza e riproducibilità massime nelle conte cellulari in pochi secondi. Gli emocitometri monouso riducono le probabilità di infezione negli ambienti a rischio.
Colorazione di Gram
La colorazione di Gram è una tecnica essenziale in batteriologia perché consente di differenziare i batteri Gram-positivi dai Gram-negativi. I batteri Gram-positivi, infatti, mantengono la colorazione conferita loro dal cristalvioletto avendo nella parete cellulare uno spesso strato di peptidoglicano che intrappola il colorante.
Al contrario, i batteri Gram-negativi, in cui lo strato di peptidoglicano della parete è più sottile, vengono decolorati da un solvente organico e, una volta controcolorati, acquistano una colorazione rosa-arancio. I reagenti necessari per questo processo di colorazione a più fasi includono il cristalvioletto (colorante primario), o colorante di anilina, la soluzione iodo-iodurata (mordente) e un colorante di contrasto come la safranina o la carbolfucsina.
Colorazione dei micobatteri
La diagnosi precoce di un'infezione da micobatteri è fondamentale in quanto questi batteri acido-resistenti sono altamente patogeni e responsabili di gravi malattie, come la tubercolosi. Per la rivelazione di questi batteri patogeni in colture istologiche e in strisci batteriologici sono disponibili diverse tipologie di colorazione. La colorazione di Ziehl-Neelsen è un metodo di rivelazione a fluorescenza che può avvalersi di una procedura a caldo (vetrini trattati termicamente) oppure di una variante a freddo (non prevede alcun riscaldamento). Questa tecnica di colorazione differenziale utilizza il composto fenolico liposolubile carbolfucsina come colorante primario e il verde malachite come colorante di contrasto.
Colorazione dei Trichomonas
Il parassita Trichomonas vaginalis è particolarmente comune nei campioni ginecologici come gli strisci vaginali e i sedimenti urinari ed è responsabile della più comune malattia non virale a trasmissione sessuale, la tricomoniasi. Per la diagnosi al microscopio di Trichomonas vaginalis sono disponibili diverse soluzioni, quali la colorazione di Giemsa o l’arancio di acridina, associate a un montaggio a umido.
Applicazioni batteriologiche in altri settori
Nell'industria alimentare e delle bevande, si impiegano i batteri lattici come Lactobacillus, Lactococcus e Streptococcus nella produzione di prodotti lattiero-caseari, tra cui formaggio, latticello e yogurt. Si ricorre a fermentazioni batteriche anche per produrre alcune bevande, come il tè e il caffè. La crescente attenzione per la salute del microbiota intestinale ha portato all'introduzione di diverse specie batteriche in integratori probiotici destinati a ridurre l'infiammazione e a migliorare la funzione intestinale. I batteri sono utilizzati anche nell'industria farmaceutica per la ricerca e la produzione di vaccini e di antibiotici come le tetracicline e l'eritromicina, prodotte da ceppi di Streptomyces e la bacitracina, ottenuta da ceppi di Bacillus.
| Colorazione | Applicazioni |
|---|---|
| Arancio di acridina | Colorante fluorescente con diverse applicazioni; talvolta utilizzato nella colorazione di Trichomonas |
| Carbolfucsina | Colora i micobatteri (AFB) |
| Cristalvioletto | Colora i batteri Gram-positivi (usato nella colorazione di Gram) |
| Fucsina basica | Colora i micobatteri (AFB) |
| Giemsa | Colorazione ampiamente utilizzata, per esempio per la rivelazione dei Trichomonas |
| Verde malachite | Colora le spore e i polisaccaridi delle cellule batteriche. Usato come colorante di contrasto nella colorazione di Ziehl-Neelsen |
| Blu di metilene (Loeffres) | Colorante generico per gonococchi, batteri lattici e per i corpuscoli polari di pasteurella |
| Rosa bengala | Colora i batteri presenti nei campioni di terreno |
| Safranina O | Colora i batteri Gram-negativi (utilizzato nella colorazione di Gram) |
| Impregnazione argentica (Steiner-Steiner modificato) | Colora le spirochete e i batteri non filamentosi; usato per colorare le spirochete in tessuti inclusi in paraffina |
| Sudan nero B | Colora la componente lipidica dei batteri |
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli tecnici correlati
- Information about lactobacilli, rod-shaped, Gram-positive, fermentative, facultative anaerobic or microaerophilic organotrophs. The lactobacillus organtroph belongs to the lactic acid bacteria group.
- Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
- Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
- Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.
- Problemi comuni delle colture cellulari: La contaminazione è facilmente il problema più comune riscontrato nei laboratori di coltura cellulare, a volte con conseguenze molto gravi.
- Visualizza tutto (17)
Protocolli correlati
- Cell culture protocol for testing cell lines for bacterial and fungal contamination. Free ECACC handbook download.
- Initiating a Starter Culture
- General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
- Proper laboratory glassware cleaning techniques are crucial for high-quality results in experiments and research.
- Lipopolysaccharides (LPS) are characteristic components of the cell wall of Gram negative bacteria; they are not found in Gram positive bacteria.
- Visualizza tutto (9)
Per consultare altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
Per qualunque domanda, non esitate a inviare una richiesta di assistenza
o a chiamare il nostro Servizio Clienti:
Email [email protected]