[Passa al contenuto](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it) Prodotti Carrello0 CHIT Prodotti ProdottiApplicazioniServiziRisorseSupporto [Login / Registrati](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Ricerca di ordini](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/order-lookup) [Ordine rapido](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/quick-order) Carrello0 [Home](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it)[Applicazioni](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/applications)[Scienza e ingegneria dei materiali](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/applications/materials-science-and-engineering)Elettronica organica # Elettronica organica ![Circuito integrato organico stampato su una sottile pellicola di plastica](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/materials-science-and-engineering-/flexible-organic-electronics-on-plastic-film.jpg "Circuito integrato organico stampato su una sottile pellicola di plastica") L'elettronica organica utilizza polimeri organici o piccole molecole per creare componenti elettronici destinati a numerose nuove aree di applicazione. I materiali elettronici organici sono più leggeri, più flessibili e meno costosi rispetto ai materiali inorganici convenzionali a base di silicio. L'elettronica organica è più efficiente dal punto di vista energetico e più rispettosa delle risorse in fase di produzione, utilizzo e smaltimento.   L’elettronica organica a piccole molecole viene tipicamente realizzata utilizzando metodi di deposizione sotto vuoto per trasferire film sottili di materiali organici sulla superficie del substrato. L’elettronica organica può essere realizzata a partire da polimeri conduttivi utilizzando metodi di lavorazione in soluzione a basso costo. I polimeri semiconduttori possono essere resi solubili e trasformati in un inchiostro, rendendo possibile la stampa diretta di circuiti elettronici su grandi fogli di plastica. Questi materiali sono compatibili con processi di produzione su larga scala di tipo roll-to-roll, che possono essere facilmente scalati per una produzione rapida a costi inferiori. * * * ## Prodotti correlati Slide 1 of 20 1 of 5 [![Pentacene triple-sublimed grade, ≥99.995% trace metals basis](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/169/027/1b540c5b-47d3-479a-b277-70593ca9da6e/640/1b540c5b-47d3-479a-b277-70593ca9da6e.png) \ Sigma-Aldrich \ 698423 \ Pentacene](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/698423) Visualizzazione rapida [![6,13-Bis(triisopropylsilylethynyl)pentacene ≥99% (HPLC)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/334/957/8048669e-0ece-4ebe-bf1e-7797101ff685/640/8048669e-0ece-4ebe-bf1e-7797101ff685.png) \ Sigma-Aldrich \ 716006 \ 6,13-Bis(triisopropylsilylethynyl)pentacene](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/716006) Visualizzazione rapida [![6,13-Bis((triethylsilyl)ethynyl)pentacene ≥99% (HPLC)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/257/543/9b5476d0-de26-4450-961e-1322905866fc/640/9b5476d0-de26-4450-961e-1322905866fc.png) \ Sigma-Aldrich \ 739278 \ 6,13-Bis((triethylsilyl)ethynyl)pentacene](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/739278) Visualizzazione rapida [![TU-3](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/994/204/9f13efd9-3893-4c6f-a826-94e856c92159/640/9f13efd9-3893-4c6f-a826-94e856c92159.png) \ Sigma-Aldrich \ 911135 \ TU-3](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/911135) Visualizzazione rapida [![Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioregular, average Mw 50,000-75,000](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/340/491/9016bdc4-4f50-411b-a178-a93ec3a97f36/640/9016bdc4-4f50-411b-a178-a93ec3a97f36.png) \ Sigma-Aldrich \ 900550 \ Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/900550) Visualizzazione rapida [![Tris\[2-phenylpyridinato-C2,N\]iridium(III) sublimed grade](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/167/234/658d0b76-d31d-4fd5-8041-e04e207227c9/640/658d0b76-d31d-4fd5-8041-e04e207227c9.png) \ Sigma-Aldrich \ 694924 \ Tris\[2-phenylpyridinato-C2,N\]iridium(III)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/694924) Visualizzazione rapida [![Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum 99.995% trace metals basis](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/293/022/f64fb0b4-74b4-4218-be7f-f2ff7089a639/640/f64fb0b4-74b4-4218-be7f-f2ff7089a639.png) \ Sigma-Aldrich \ 444561 \ Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/444561) Visualizzazione rapida [![Super yellow light-emitting PPV copolymer](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/183/091/d5c12df5-0ec8-4034-bbb8-aab1f5c9625f/640/d5c12df5-0ec8-4034-bbb8-aab1f5c9625f.jpg) \ Sigma-Aldrich \ 900438 \ Super yellow light-emitting PPV copolymer](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/900438) Visualizzazione rapida [![Green light-emitting spiro-copolymer](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/358/859/dd121599-76e0-4143-a6e4-7370fea51b63/640/dd121599-76e0-4143-a6e4-7370fea51b63.jpg) \ Sigma-Aldrich \ 900441 \ Green light-emitting spiro-copolymer](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/900441) Visualizzazione rapida [![CzSi](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/295/692/fc290888-d8ed-4ab9-bbdc-5bfe2e7a20fb/640/fc290888-d8ed-4ab9-bbdc-5bfe2e7a20fb.png) \ Sigma-Aldrich \ 900965 \ CzSi](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/900965) Visualizzazione rapida [![PPT sublimed](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/358/568/e11d11d5-a5a7-416e-88bf-386d307d010e/640/e11d11d5-a5a7-416e-88bf-386d307d010e.png) \ Sigma-Aldrich \ 901102 \ PPT](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/901102) Visualizzazione rapida [![TPBi](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/547/720/b6c938f2-af8a-41d2-9b65-8876fce5a683/640/b6c938f2-af8a-41d2-9b65-8876fce5a683.png) \ Sigma-Aldrich \ 806781 \ TPBi](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/806781) Visualizzazione rapida [![DMAC-DPS sublimed](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/408/231/7d333634-29de-46f2-95a0-93cd88aee4c7/640/7d333634-29de-46f2-95a0-93cd88aee4c7.png) \ Sigma-Aldrich \ 900940 \ DMAC-DPS](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/900940) Visualizzazione rapida [![TokeOni](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/656/723/3f815b67-b810-4252-9291-2191109317ad/640/3f815b67-b810-4252-9291-2191109317ad.png) \ Sigma-Aldrich \ 808350 \ TokeOni](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/808350) Visualizzazione rapida [![seMpai](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/119/261/49492923-bb9b-46c3-b6af-f3db576a4069/640/49492923-bb9b-46c3-b6af-f3db576a4069.png) \ Sigma-Aldrich \ 902268 \ seMpai](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/902268) Visualizzazione rapida [![2-\[(1E,3E)-6-\[3-(Dimethylamino)pyridine\]-1,3-butadien-1-yl\]-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/275/363/b1837e7e-7c9f-403d-bb3b-c80cf622c5f0/640/b1837e7e-7c9f-403d-bb3b-c80cf622c5f0.png) \ Sigma-Aldrich \ 900952 \ 2-\[(1*E*,3*E*)-6-\[3-(Dimethylamino)pyridine\]-1,3-butadien-1-yl\]-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/900952) Visualizzazione rapida [![Y6](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/159/963/a8dae298-d941-4345-8bdc-4b5f91bf38bb/640/a8dae298-d941-4345-8bdc-4b5f91bf38bb.png) \ Sigma-Aldrich \ 908509 \ Y6](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/908509) Visualizzazione rapida [![Y7 ≥99%](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/388/210/b131ef87-7ba7-4a40-85a9-3ba02ea70064/640/b131ef87-7ba7-4a40-85a9-3ba02ea70064.png) \ Sigma-Aldrich \ 913251 \ Y7](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/913251) Visualizzazione rapida [![Spiro-MeOTAD 99% (HPLC)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/379/247/a04ccb22-3b07-4ca2-b200-048195abeba2/640/a04ccb22-3b07-4ca2-b200-048195abeba2.png) \ Sigma-Aldrich \ 792071 \ Spiro-MeOTAD](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/792071) Visualizzazione rapida [![SHT-263 Solarpur®](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/379/247/a04ccb22-3b07-4ca2-b200-048195abeba2/640/a04ccb22-3b07-4ca2-b200-048195abeba2.png) \ Sigma-Aldrich \ 902500 \ SHT-263 Solarpur®](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/product/aldrich/902500) Visualizzazione rapida * * * ## Categorie in primo piano [![Struttura chimica rappresentativa del polisilossano, comunemente noto come silicone e olio di silicone](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/electronic-materials/carbon-nanotube.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials) [Nanomateriali a base di carbonio](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials) Un'offerta completa di nanomateriali a base di carbonio, dai fullereni ai nanotubi di carbonio, al grafene, ai punti quantici di carbonio e ai nanodiamanti, per potenziare le vostre attività di ricerca e sviluppo nei settori dello stoccaggio di energia, dell'elettronica ad alte prestazioni, dei compositi intelligenti e delle nuove nanoterapie.  [Acquista i prodotti](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials) [![I cristalli liquidi sono liquidi fluidi, in cui le molecole che li compongono presentano un ordine orientazionale e posizionale tipico dei materiali cristallini](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/electronic-materials/liquid-crystal-materials.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/products/materials-science/electronic-materials/liquid-crystals) [Cristalli liquidi](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/products/materials-science/electronic-materials/liquid-crystals) Forniamo materiali a cristalli liquidi ben definiti che coprono le fasi nematica, colesterica, smectica e discotica, oltre a polimeri a cristalli liquidi e mesogeni, per facilitare la progettazione di sistemi molecolari ordinati, intelligenti e sensibili agli stimoli. [Acquista i prodotti](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/products/materials-science/electronic-materials/liquid-crystals) [![Materiali luminescenti per diodi organici a emissione di luce (OLED)](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/electronic-materials/vials-of-oled-materials.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/products/materials-science/electronic-materials/oled-and-pled-materials) [Materiali OLED e PLED](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/products/materials-science/electronic-materials/oled-and-pled-materials) Offriamo una selezione di materiali di alta purezza e all’avanguardia per dopanti ed emettitori, materiali di base e materiali per il trasporto di carica, al fine di facilitare la vostra ricerca nel campo degli OLED e dei PLED [Acquista i prodotti](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/products/materials-science/electronic-materials/oled-and-pled-materials) [![Materiali fotonici e ottici](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/electronic-materials/optical-components-guiding-laser-pathway.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/products/materials-science/electronic-materials/photonic-and-optical-materials) [Materiali fotonici e ottici](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/products/materials-science/electronic-materials/photonic-and-optical-materials) Dai una svolta alla tua ricerca con la nostra gamma completa di materiali fotonici e ottici, tra cui coloranti laser, a infrarossi, nel vicino infrarosso, chemiluminescenti, fotocromici, termocromici, a base di ftalocianina e porfirina, oltre a materiali fotoluminescenti, ottici non lineari (NLO) e per guide d'onda. [Acquista i prodotti](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/products/materials-science/electronic-materials/photonic-and-optical-materials) * * * Panoramica Articoli e protocolli correlati Assistenza ## [](https://www.sigmaaldrich.com)Diodi organici a emissione di luce (OLED) I diodi organici a emissione di luce (OLED) sono dispositivi elettroluminescenti costituiti da uno strato emissivo semiconduttore organico inserito tra un anodo, caricato positivamente per iniettare lacune, e un catodo, caricato negativamente per iniettare elettroni, oltre che da strati di trasporto che consentono ai diversi portatori di carica elettrica di fluire nello strato emissivo semiconduttore. La luce viene generata direttamente quando le cariche iniettate dagli elettrodi si ricombinano nello strato organico. Gli OLED producono colori vivaci e una luce più brillante, garantendo un migliore contrasto nei display. Grazie alle proprietà di maggiore sottigliezza e flessibilità dei materiali organici, gli OLED possono essere utilizzati in schermi curvi, dispositivi mobili pieghevoli o arrotolabili e dispositivi indossabili. ## Transistor [](https://www.sigmaaldrich.com)organici ad effetto di campo (OFET) e transistor organici a film sottile (OTFT) I transistor organici costituiscono gli elementi fondamentali per i circuiti integrati flessibili e i display nell’elettronica ad alte prestazioni. I transistor attivano e disattivano l’alimentazione. Gli elettrodi di source e drain sono a contatto diretto con un semiconduttore organico. L’elettrodo di gate è isolato dal semiconduttore tramite un isolante dielettrico. Quando viene applicata una tensione al gate, il semiconduttore diventa più o meno conduttivo, consentendo o impedendo il flusso di corrente elettrica tra source e drain. Tutti i componenti, dai conduttori (per gli elettrodi) ai semiconduttori (per i materiali del canale attivo) fino agli isolanti (per gli strati dielettrici del gate), possono essere costituiti da materiali organici. I transistor a film sottile sono un tipo speciale di transistor a effetto di campo, in cui il semiconduttore, gli elettrodi e gli strati dielettrici vengono depositati sotto forma di film sottili su un substrato di supporto. Tra le applicazioni elettroniche più comuni figurano i tag RFID e la carta elettronica. ## Fotovoltaico [](https://www.sigmaaldrich.com)organico (OPV) I materiali elettronici organici possono anche essere utilizzati come materiali donatori e accettori per convertire la luce in elettricità nei pannelli solari. Negli OPV, strati fotoattivi di materiali organici semiconduttori sono inseriti tra due elettrodi per generare fotocorrenti. Poiché il donatore assorbe il flusso di fotoni solari, i materiali donatori devono avere un ampio spettro di assorbimento ottico per adattarsi allo spettro solare. I materiali organici per il trasporto di lacune (HTM) utilizzati nelle celle solari a perovskite si sono dimostrati particolarmente efficienti nel massimizzare il trasporto di carica e nel catturare l’energia solare. [![Ricerca documenti](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/ecommerce/document-search.png)](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) [Cerchi informazioni più specifiche?](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) Visita la nostra sezione di ricerca documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica. [Trova documenti](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) ## Articoli correlati - [Light-emitting Polymers](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/organic-electronics/light-emitting-polymers) LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers. - [Aggregation-induced Emission Luminogens for Non-doped Organic Light-emitting Diodes](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/organic-electronics/aggregation-induced-emission-luminogens) Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest. - [3D/4D Printing Technologies](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/3d-printing/3d-and-4d-printing-technologies) Three-dimensional printing technology applications range from personal tools to aerospace equipment. - [Inkjet Printing for Printed Electronics](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/3d-printing/inkjet-printing) Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed. - [Vedi tutto (63)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) ## Protocolli correlati - [Preparing Self-Assembled Monolayers](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/organic-electronics/preparing-self-assembled) SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication. - [Thioacetate deprotection procedure](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/organic-electronics/thioacetate-deprotection) Hydrolyzing agents deprotect protected thiol derivatives, obtaining unstable free thiols during complex compound synthesis for self-assembled monolayers. - [Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/organic-electronics/kit-for-creating-hydrophilic) Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks. - [Vedi tutto (4)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) ### Scopri altri articoli e protocolli Inserisci le parole chiave Cerca __Punti salienti correlati__ [WEBINAR - Raccolta di energia luminosa tramite nanostrutture a semiconduttore](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/collections/webinars/w435139627) ## Come possiamo aiutarti In caso di domande, invia una [richiesta](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/support/customer-support) [di assistenza clienti](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/support/customer-support) oppure contatta il nostro team di assistenza clienti: Invia un'e-mail all'indirizzo custserv@sial.com oppure chiama il numero +1 (800) 244-1173 ## Assistenza aggiuntiva - [Ricerca cromatogramma](https://www.sigmaaldrich.com/chromatogram-search) Utilizza la funzione "Ricerca cromatogramma" per identificare i composti sconosciuti presenti nel campione. - [Calcolatrici e app](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/support/calculators-and-apps) Web Toolbox - strumenti e risorse di ricerca scientifica per la chimica analitica, le scienze della vita, la sintesi chimica e la scienza dei materiali. - [Richiesta di assistenza clienti](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/support/customer-support) Assistenza clienti inclusa assistenza per ordini, prodotti, account e problemi tecnici del sito web. - [Domande frequenti](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/) Consulta la nostra sezione "Domande frequenti" per trovare le risposte alle domande più ricorrenti sui nostri prodotti e servizi. * * * __Articoli in primo piano__ [MXenes: A Tunable Family of 2D Carbides and Nitrides](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/organic-electronics/mxenes) Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability. [Light-emitting Polymers](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/organic-electronics/light-emitting-polymers) LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers. [Aggregation-induced Emission Luminogens for Non-doped Organic Light-emitting Diodes](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/organic-electronics/aggregation-induced-emission-luminogens) Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest. [Preparing Self-Assembled Monolayers](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/organic-electronics/preparing-self-assembled) SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication. * * * Top __Autenticati per continuare__ Per continuare a leggere, autenticati o crea un account. Autenticati__Non hai un Account?__Registrazione Per comodità dei nostri clienti, questa pagina è stata tradotta da un sistema di traduzione automatica. Abbiamo fatto il possibile per fornire una traduzione automatica accurata, ma non possiamo garantire che essa sia perfetta. Se il contenuto della traduzione automatica non vi soddisfa, consultate la versione inglese. Supporto[Assistenza clienti](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/support/customer-support)[Contatto](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Schede di sicurezza (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/documents-search?tab=sds)[Certificati (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/documents-search?tab=coa)[Qualità e normative](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/quality-and-regulatory-management)[Calcolatori e applicazioni](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/support/calculators-and-apps)[Webinar](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/collections/webinars) Ordini[Ricerca ordini](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/order-lookup)[Ordine rapido](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/quick-order)[Prodotti personalizzati](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/services/custom-products)[Soluzioni per il commercio elettronico](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Azienda[Chi siamo](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/about-us)[Responsabilità](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/ssbi)[Eventi](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/collections/events)[Comunicati stampa](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/collections/press)[Programmi](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/partnership-programs)[Carriera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Uffici](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/collections/offices) Media sociali [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Ricerca. Sviluppo. Produzione.__ Siamo un fornitore leader del settore Life Science globale con soluzioni e servizi per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di biotecnologie e lo sviluppo e la produzione di terapie farmaceutiche. [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it) [Soluzioni Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/sigma-aldrich)[Soluzioni BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/bioreliance)[Soluzioni Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/millipore)[Soluzioni SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/safc)[Soluzioni Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/milliq)[Soluzioni Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/supelco) __© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germania e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati, compreso il Text and Data Mining per l'addestramento dell'IA e tecnologie simili.__ La riproduzione di qualsiasi materiale del sito è severamente vietata senza autorizzazione. [Termini di utilizzo del sito](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/legal/site-use-terms)|[Informativa sulla privacy](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/legal/privacy-statement)|[Condizioni generali di vendita](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Consenso al copyright](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/legal/copyright-consent)|[Mappa del sito](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/site-map)