Produzione di farmaci anticorpali coniugati: purificazione
Un bioconiugato è un complesso di due molecole, almeno una delle quali è una biomolecola. I bioconiugati offrono incredibili prospettive come classe in crescita di terapie mirate innovative. I farmaci anticorpali coniugati (ADC) sono un tipo di bioconiugato che utilizza anticorpi monoclonali (mAb) per veicolare principi attivi farmaceutici (API) altamente potenti alle cellule bersaglio. Gli ADC sono costituiti da un anticorpo monoclonale (mAb) coniugato a un carico citotossico tramite un linker stabile. Qualsiasi strategia di produzione di ADC deve tenere conto sia della qualità del prodotto che del contenimento dei potenti API durante tutto il processo di produzione, al fine di garantire la sicurezza degli operatori.
La purificazione dei bioconiugati e degli ADC deve rimuovere efficacemente le impurità, comprese le specie ad alto peso molecolare come gli aggregati e le specie indesiderate con rapporto farmaco-anticorpo (DAR) basso e alto, nonché i contaminanti a basso peso molecolare come l'API, il carico residuo e i solventi. Allo stesso tempo, il processo deve essere in grado di concentrare l'ADC e massimizzare il recupero senza precipitare gli ADC idrofobici.
Categorie in primo piano
I nostri sistemi di filtrazione tangenziale (a flusso incrociato) sono progettati per garantire un volume di ritenzione ridotto, la massima concentrazione volumetrica e un recupero ottimale del prodotto in applicazioni monouso e multiuso, dallo sviluppo del processo alla produzione su larga scala, con supporti compatibili disponibili per i materiali di consumo.
La cromatografia a scambio ionico (IEX) separa le biomolecole in base alla differenza di carica tra la molecola bersaglio e la resina cromatografica. Ampiamente utilizzate nei bioprocessi, le nostre resine cromatografiche a scambio anionico e cationico purificano in modo efficiente mAb, proteine ricombinanti, vaccini, plasma e altre molecole terapeutiche.
Semplificate il fabbisogno di materie prime con i nostri prodotti chimici versatili a valle. Qualità ottimale, assistenza e documentazione per la conformità normativa.
La spettroscopia Raman è uno dei tanti strumenti utilizzati nell'implementazione della PAT. Questa tecnica può essere utilizzata per monitorare i CPP delle colture cellulari, quali glucosio, lattato, densità cellulare e ammonio, nonché i CQA, quali titolo proteico, glicosilazione e aggregazione.
Considerazioni relative al processo di purificazione dei farmaci anticorpali coniugati
Gli ADC vengono purificati utilizzando varie tecnologie, tra cui la cromatografia a scambio ionico (IEX) e la filtrazione a flusso tangenziale (TFF). Le tecnologie monouso (SUT) sono sempre più utilizzate nella purificazione degli ADC in quanto riducono il rischio di contaminazione incrociata, minimizzano i requisiti di pulizia e migliorano la flessibilità nei processi di produzione.
Rimozione delle varianti DAR
La fase di bioconjugazione chimica degli ADC produce una miscela eterogenea di specie di ADC con CAR variabili. Il DAR è un attributo di qualità fondamentale della molecola ADC, poiché è correlato alla potenza del farmaco. Di conseguenza, le impurità correlate al prodotto, comprese le specie con DAR alto e basso, devono essere rimosse per raggiungere gli obiettivi di purezza.
Eliminazione dei solventi
La fase di coniugazione dell'ADC viene eseguita in presenza di un solvente organico come il dimetilsolfossido (DMSO) o il dimetilacetamide (DMAc). Questi solventi devono essere rimossi durante la purificazione a valle.
Compatibilità chimica
Per purificare efficacemente il fluido di processo ADC coniugato, tutti i percorsi dei fluidi e le tecnologie di purificazione devono essere fisicamente compatibili con i solventi organici utilizzati nella fase di coniugazione. Inoltre, i livelli di sostanze estraibili devono essere bassi per evitare potenziali problemi di sicurezza dei pazienti.
Sicurezza dell'operatore
I linker tossici altamente potenti, i payload e i solventi organici richiedono un'attenzione particolare per la manipolazione e il contenimento in sicurezza durante la coniugazione dell'ADC e i flussi di lavoro a valle.
Soluzioni per una purificazione efficiente e sicura dei farmaci anticorpali coniugati
Le nostre soluzioni affrontano le sfide di purificazione uniche degli ADC:
- Le tecnologie monouso, come i sistemi Mobius®, migliorano la sicurezza, l'efficienza e la flessibilità negli ambienti di produzione e mostrano un'eccellente compatibilità con i solventi comunemente utilizzati.
- La filtrazione a flusso tangenziale (TFF) con capsule Pellicon® offre un percorso di flusso chiuso e monouso per la purificazione degli ADC, aumentando la produttività e massimizzando la sicurezza dell'operatore.
- La cromatografia a scambio cationico in modalità mista, in particolare Eshmuno® CMX, separa efficacemente le varianti ADC mantenendo un'elevata selettività e portate.
- L'analizzatore Raman ProCellics™ misura la clearance del solvente e consente il monitoraggio in tempo reale del processo.
Visita la nostra ricerca documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli correlati
- Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
- Before adoption of single-use technologies in biomanufacturing, manufacturers must assess the risk to the drug product from potential leachables. This article highlights a general approach based on the United States Pharmacopeia (USP).
- Take advantage of strength and leak prevention in containers made from Ultimus® film. Leak free transportation in single-use bioprocessing bags.
- ADC payload intermediates such as, DOLCore ™, MAYCore ™, and PBDCore ™, simplify payload synthesis for the most commonly used payloads: maytansine, dolastatin, and PBD dimers.
- Use of Eshmuno® CMX mixed-mode resin presents a significant opportunity to streamline ADC purification, improving process robustness and scalability.
- Vedi tutto (5)
Trova altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarti
In caso di domande, inviate una richiesta di
assistenza clienti o contattate il nostro team di assistenza clienti:
E-mail [email protected]
o chiama il numero +1 (800) 244-1173
Supporto aggiuntivo