ADC Manufacturing: Coniugazione
Una fase fondamentale nella produzione di farmaci anticorpali coniugati (ADC) è la coniugazione di un principio attivo farmaceutico altamente potente con un anticorpo monoclonale (mAb) utilizzando un linker. Quando coniugati con un anticorpo mirato, gli HPAPI citotossici mostrano benefici terapeutici più selettivi e profili di sicurezza migliorati.
Il linker reagisce con i residui di lisina o cisteina accessibili sulla superficie del mAb e può causare eterogeneità dell'ADC. Gli ADC di seconda generazione utilizzano mAb ingegnerizzati, progettati per un legame più uniforme del linker, che riduce la variabilità e aumenta l'omogeneità dell'ADC.
Il passaggio a tecnologie monouso migliora l'efficienza e la scalabilità della fase di coniugazione, offrendo una maggiore flessibilità di processo e riducendo i rischi di contaminazione incrociata. Tuttavia, è fondamentale garantire la compatibilità chimica con i solventi organici utilizzati nella coniugazione ADC.
Il reattore Mobius® ADC è progettato per soddisfare queste esigenze, garantendo al contempo la qualità del prodotto e la sicurezza dell'operatore. Scoprite i suoi vantaggi: cliccate qui per richiedere una consulenza tecnica.
Categorie in primo piano
La nostra gamma completa di soluzioni di miscelazione monouso Mobius® è in grado di soddisfare le vostre esigenze di miscelazione di ingredienti farmaceutici, dai prodotti intermedi a quelli finali, nonché di preparazione di soluzioni di processo quali tamponi e terreni di coltura.
Il nostro ampio portafoglio di materiali tampone prodotti secondo le linee guida GMP comprende eccipienti specifici per la formulazione e la produzione di farmaci, comprese le applicazioni ad alto rischio. Che il vostro prodotto sia un farmaco a molecole piccole o grandi, offriamo tamponi e regolatori di pH di alta qualità con supporto normativo.
Le autorità di regolamentazione preferiscono sempre più spesso un metodo di campionamento sterile chiuso rispetto ai metodi tradizionali, come le bottiglie di vetro o le valvole in acciaio inossidabile SIP (steam-in-place). Il sistema di campionamento sterile NovaSeptum® GO è progettato per offrirti la flessibilità e la sicurezza di cui hai bisogno durante il campionamento in qualsiasi fase del tuo processo di produzione biologica asettica o sterile.
I prodotti chimici a valle e di formulazione garantiscono la resa e la sicurezza del vostro prodotto farmaceutico durante tutto il processo a valle. Adatti ad applicazioni ad alto rischio, i nostri prodotti chimici sono multi-compendiali e fabbricati secondo le linee guida GMP.
Sviluppo
Lo sviluppo iniziale dei candidati ADC comprende i seguenti elementi:
- L'anticorpo, che può essere un mAb, un anticorpo bispecifico (BsAb), un frammento di legame antigenico (Fab) o un altro formato.
- Una varietà di linker che aiutano a mantenere la stabilità dell'ADC, offrono la cinetica di rilascio desiderata e prevengono la perdita di carico utile dopo la somministrazione al paziente.
- Diverse classi di carico utile che potrebbero includere piccole molecole, tossine proteiche, peptidi biologicamente attivi, enzimi e radionuclidi.
- Molteplici solubilizzanti ADC, necessari per ottenere un elevato rapporto farmaco-anticorpo (DAR), un indice terapeutico più ampio e una maggiore efficacia del farmaco.
Una fase di coniugazione efficiente e la generazione di più candidati ADC sono essenziali per rispettare le tempistiche di sviluppo e identificare le opzioni preferibili per passare allo sviluppo preclinico e clinico.
Fin dalle prime fasi di sviluppo, la produzione di ADC dovrebbe essere progettata tenendo conto della scalabilità. La scelta di tecnologie e attrezzature appropriate che consentano un facile passaggio dalla scala di laboratorio a quella industriale faciliterà la transizione alla produzione GMP su scala clinica e commerciale. Allo stesso modo, il contenimento dovrebbe essere l'obiettivo principale fin dall'inizio, poiché gli HPAPI altamente citotossici devono essere contenuti per proteggere gli operatori e l'ambiente di produzione da potenziali contaminazioni.
Produzione
Durante lo sviluppo e la produzione degli ADC, è possibile utilizzare tecnologie monouso per migliorare la flessibilità del processo ed eliminare il rischio di contaminazione incrociata. Tuttavia, prima dell'implementazione, è fondamentale confermare che qualsiasi tecnologia monouso sia chimicamente compatibile con i solventi organici utilizzati nella coniugazione degli ADC. È necessario considerare il rischio per l'ADC derivante da sostanze estraibili e lisciviabili (E&L), poiché queste possono alterare la sicurezza, l'identità, la potenza, la qualità e la purezza del prodotto farmaceutico. Si raccomanda un approccio basato sui dati e sul rischio per supportare le attività di valutazione del rischio E&L e la conformità normativa.
Ulteriori considerazioni durante la produzione di ADC e la coniugazione su larga scala includono:
- Garantire una fornitura solida e tempi di consegna affidabili per le materie prime, compresi il mAb e il linker-payload, al fine di mantenere la continuità operativa e prevenire interruzioni del processo.
- Aumentare la probabilità di successo della coniugazione utilizzando contenitori resistenti e a tenuta stagna.
- Migliorare l'efficienza della coniugazione e la robustezza del processo attraverso una miscelazione, un monitoraggio e un controllo costanti dei parametri chiave del processo, tra cui la temperatura e il pH.
- Considerare l'ergonomia nella strategia di contenimento e nella selezione delle attrezzature per consentire l'aggiunta precisa e sicura dei reagenti, riducendo al minimo la formazione di gocciolamenti che potrebbero compromettere la qualità del mAb e dell'ADC.
Scoprite le nostre soluzioni progettate per affrontare le sfide della coniugazione ADC durante lo sviluppo e la produzione:
- Prodotti chimici di alta qualità, materie prime essenziali ed eccipienti per la produzione e la formulazione, quali tamponi, regolatori di pH, solventi, tensioattivi e stabilizzanti. Oltre 350 prodotti chimici sono supportati da una documentazione completa attraverso il nostro programma Emprove®, che accelera la valutazione dei rischi.
- Tecnologie monouso, tra cui Mobius® ADC Reactor e attrezzature e materiali di consumo monouso per TFF, cromatografia e lavorazione asettica, per soddisfare le diverse esigenze a valle nei processi su piccola e grande scala.
- Soluzioni di monitoraggio e controllo in tempo reale, sistemi di campionamento e software avanzati di automazione e analisi, che portano il controllo dei processi a un nuovo livello.
- Servizi completi di produzione a contratto per mAb, payload, linker, intermedi linker-payload, bioconjugazione e caratterizzazione dei prodotti ADC per accelerare i tempi di sviluppo e produzione.
Visita la nostra ricerca documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli correlati
- Take advantage of strength and leak prevention in containers made from Ultimus® film. Leak free transportation in single-use bioprocessing bags.
- It is important to evaluate the compatibility of the single-use components of an equipment dedicated to conjugation such as the Mobius® ADC reactor.
- ADC payload intermediates such as, DOLCore ™, MAYCore ™, and PBDCore ™, simplify payload synthesis for the most commonly used payloads: maytansine, dolastatin, and PBD dimers.
- See the data on how the chito-oligosaccharide ChetoSensar™ overcomes ADC solubility challenges.
- ADC production relies on conjugation to link the cytotoxic payload to the mAb. Explore the benefits of a single-use reactor for efficient conjugation.
- Vedi tutto (5)
Trova altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarti
In caso di domande, inviate una richiesta di
assistenza clienti o contattate il nostro team di assistenza clienti:
E-mail [email protected]
o chiama il numero +1 (800) 244-1173
Supporto aggiuntivo