Caratterizzazione e analisi di biosicurezza dei vettori virali
Le aziende che sviluppano terapie geniche e terapie cellulari geneticamente modificate forniscono cure salvavita a molti pazienti in tutto il mondo. Man mano che emergono nuovi prodotti da testare in studi clinici, le analisi di biosicurezza e la caratterizzazione dei vettori virali diventano essenziali per mitigare le problematiche relative alla sicurezza molto prima che i prodotti vengano somministrati ai pazienti. È inoltre fondamentale identificare le sfide relative al processo e alla commercializzazione, in modo che le terapie più urgenti possano essere tranquillamente introdotte sul mercato in modo rapido e sicuro.
La particolare natura dei prodotti per le terapie geniche non sempre consente di utilizzare per i vettori virali, come i virus adeno-associati (AAV), i retrovirus/lentivirus o gli adenovirus, i metodi di analisi e di caratterizzazione tradizionali. I produttori abbinano metodi di routine a tecniche personalizzate per analizzare in maniera approfondita l’identità, la potenza, la sicurezza e la stabilità delle nuove terapie. Lo sviluppo completo dei metodi e la validazione tendono ad allungare le tempistiche.
La recente introduzione di un approccio “a piattaforma”, innovativo e più flessibile, offre ai produttori un migliore compromesso tra velocità e personalizzazione. I servizi BioReliance® per le terapie geniche, ad esempio, utilizzano saggi sviluppati in precedenza e già sottoposti alle autorità regolatorie di ogni parte del mondo. Questi saggi sono stati sviluppati e convalidati per consentire la personalizzazione di specifici parametri (ad esempio, il gene di interesse), con conseguente semplificazione dell’approccio di validazione. I produttori possono esplorare queste opportunità e scoprire in che modo un approccio a piattaforma permette di ridurre i tempi di immissione in commercio.
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Requisiti per l’analisi della terapia genica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasmidi | Banche di cellule | Inoculo virale | Raccolta di bulk non processati | Raccolta di bulk purificati | Lotto finale | Cellule trasdotte | |
| Caratterizzazione della linea cellulare | ✓ | ||||||
| Agenti avventizi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Titolo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Attività biologica | ✓ | ✓ | |||||
| Residui | ✓ | ✓ | |||||
| Caratteristiche del prodotto (osmolarità, aspetto, pH) | ✓ | ||||||
| Analisi dei virus competenti per la replicazione | ✓ | ✓ | |||||
| Espressione genica | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Integrazione del vettore | ✓ | ||||||
| Monitoraggio dei plasmidi | ✓ | ||||||
Materie prime
Per molte terapie nuove, specialmente quelle cellulari, è molto difficile eliminare i prodotti di origine umana o animale dal processo di produzione. In caso vengano utilizzati, è indispensabile che siano accuratamente analizzati per assicurare l’assenza di agenti avventizi.
Banche di cellule
Le banche di cellule utilizzate per la produzione di terapie biologiche devono essere sottoposte a una caratterizzazione approfondita, secondo le linee guida regolatorie sui farmaci biologici, e devono essere testate per assicurare l’assenza di agenti avventizi. Queste analisi possono comprendere la verifica del tipo cellulare, test per valutare la presenza di batteri, funghi, micoplasmi ed eventualmente micobatteri, saggi, specifici o ad ampio spettro, per individuare virus, per esempio i retrovirus.
Bulk non purificato
L’analisi di un bulk non purificato, che può comprendere cellule produttrici trasfettate, deve includere la verifica dell’identità e può prevedere la conferma del gene di interesse. In questa fase deve essere determinato anche il titolo dei vettori. Deve essere inoltre confermata l’assenza di vettori virali competenti per la replicazione. Le analisi dei microrganismi (quali batteri, funghi e micoplasmi) sono appropriate, così come i saggi ad ampio spettro per i virus avventizi.
Rimozione di virus (clearance)
Per la produzione di vettori costituiti da virus avvolti, come i retrovirus e i lentivirus, non è possibile eseguire la clearance virale, a differenza di quanto avviene per i prodotti biofarmaceutici tradizionali e per i virus non avvolti (come AAV e adenovirus). Non è possibile, infatti, separare o inattivare i potenziali contaminanti virali senza ripercussioni negative sul prodotto. Tuttavia, le fasi di inattivazione e rimozione dei virus possono essere inserite nel ciclo di produzione dei virus non avvolti, ed è possibile eseguire la riduzione virale per molti processi di questo tipo.
Bulk purificato
Per i bulk purificati deve essere eseguita la verifica dell’identità, ovvero la conferma del gene di interesse e del sierotipo di AAV. In questa fase, è appropriata anche la quantificazione del titolo di infettività, del titolo del genoma e della potenza. Deve essere inoltre confermata l’assenza di un vettore competente per la replicazione e di contaminanti microbici. Si consiglia anche la verifica dell’assenza di prodotti residui e impurità di processo.
Prodotto finale
L’identità del prodotto finale deve essere confermata. Questo test può includere il sequenziamento del gene di interesse, il titolo di infettività, il titolo del genoma e l’analisi della potenza. Devono essere analizzati anche la sterilità e i livelli di endotossine. Inoltre, devono essere determinate le caratteristiche del prodotto finale, come l’aggregazione del vettore, il pH, l’osmolalità, l’aspetto e il particolato.
Cerca altri articoli e protocolli
- White Paper: Accelerating the Time to Market of Gene Therapies through Use of a Platform Approach
- Application Note: Viral Clearance Considerations for AAV Viral Vectors
- White Paper: Rapid Sterility Testing: Viral and Gene Therapy Applications
- White Paper: A Multifaceted Strategy for Viral Safety in AAV Processes
- Poster: Unlocking the Potential of Viral Vectors Through Functional Titer Assays
- Poster: Testing Approaches for Virus Vectors Used in Gene Therapy - Novel Methods and Regulatory Expectations
- Poster: A Viral Safety Strategy for Gene Therapy Viral Vectors
- Article: Updated US FDA Guidance For The Gene Therapy Industry: Key Changes And Areas Of Increased Focus
Come possiamo aiutarvi
Per qualunque domanda, non esitate a inviare una richiesta di assistenza
o a chiamare il nostro Servizio Clienti:
Email [email protected]
telefono +1 (800) 244-1173
Altre risorse
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Strumenti di calcolo e app
Strumenti e risorse scientifiche online per la chimica analitica, le life science, la sintesi chimica e la scienza dei materiali.
- Customer Support Request
Assistenza clienti inclusa assistenza per ordini, prodotti, account e problemi tecnici del sito web.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Il percorso a tappe
Fasi upstream della produzione di vettori virali
Prendere le giuste decisioni riguardo alle fasi upstream del processo ha un impatto non solo sul titolo dei vettori virali, ma anche sui processi downstream, sulle tempistiche e sull’autorizzazione da parte delle autorità regolatorie
Fasi downstream della produzione di vettori virali
Processi di purificazione virale efficienti permettono di migliorare la resa, abbreviare i tempi di immissione in commercio e ridurre i costi di produzione
Formulazione e riempimento finale di vettori virali
Per formulare una terapia genica commercialmente valida sono necessarie competenze applicative e regolatorie di alto livello
Sviluppo e produzione conto terzi di vettori virali
Le partnership con le CDMO hanno un ruolo determinante nell’avanzamento delle pipeline cliniche e nella buona riuscita della commercializzazione