Campionamento sterile e asettico
Il campionamento svolge un ruolo fondamentale nella produzione farmaceutica e biofarmaceutica, garantendo la sicurezza e la qualità dei prodotti farmaceutici. Assicura l'integrità del prodotto e facilita il monitoraggio e il controllo continui dei parametri critici durante tutta la produzione.
Con una varietà di tecnologie di campionamento e molti tipi diversi di campioni, trovare l'approccio ottimale per ogni fase del processo può essere una sfida.
Sfide principali del campionamento
Le principali sfide del campionamento includono:
- Contaminazione: la contaminazione microbica e la contaminazione incrociata possono compromettere la qualità del prodotto e l'integrità del campione.
- Conformità normativa: normative rigorose richiedono l'implementazione di strategie di campionamento robuste e convalidate per soddisfare gli Standard del settore e garantire la qualità del prodotto e l'integrità del campione.
- Strategie di campionamento: la scelta della strategia di campionamento appropriata per le varie fasi del processo è importante, ma per le fasi critiche del processo è essenziale la giusta strategia di campionamento per mantenere la qualità e la sicurezza del prodotto.
Questa panoramica delle tecnologie di campionamento sterili e asettiche fornisce un quadro di riferimento per aiutarti a orientarti tra i requisiti per un campionamento efficace durante lo sviluppo del processo e la produzione. Comprendendo le opzioni a tua disposizione, sarai in grado di prendere decisioni informate, mitigare i rischi, migliorare il controllo del processo e mantenere la conformità agli Standard normativi.
Scopri come il campionamento può salvaguardare la tua produzione
Quali sono i requisiti normativi pertinenti?
Gli organismi di regolamentazione e i gruppi industriali sostengono l'uso di tecnologie di campionamento chiuse per ridurre l'ingresso di microrganismi e garantire campioni rappresentativi. Questo approccio dà priorità alla protezione del processo e all'integrità dei campioni, essenziali per mantenere elevati Standard di qualità e sicurezza.
Le valutazioni dei rischi sono fondamentali per determinare la giusta strategia di campionamento in base ai potenziali impatti sul prodotto farmaceutico. Le tecnologie di campionamento avanzate consentono una valutazione accurata dei parametri critici, misure proattive per mitigare i rischi di contaminazione e un monitoraggio continuo per il controllo del processo.
Il bilanciamento tra strategie efficaci di controllo della carica microbica e requisiti normativi per il campionamento e l'analisi richiede un'analisi completa dei rischi guidata dalle raccomandazioni della linea guida Q9 dell'International Council for Harmonisation.
In che modo il campionamento può aiutarmi a monitorare il mio processo?
Il campionamento è diventato uno strumento essenziale nella produzione farmaceutica e biofarmaceutica per il monitoraggio dei parametri critici di processo (CPP) e degli attributi critici di qualità (CQA) in tutte le modalità, operazioni unitarie e fasi di sviluppo.
La crescente adozione delle tecnologie analitiche di processo (PAT) evidenzia il ruolo cruciale del campionamento nel mantenimento del controllo di processo. I sistemi di campionamento automatizzati consentono misurazioni quasi in tempo reale con un coinvolgimento minimo dell'operatore sia nello sviluppo del processo che nella produzione GMP.
I campioni vengono raccolti automaticamente e consegnati a destinazioni analitiche at-line, in-line o on-line integrate con strumenti PAT per monitorare i CPP e i CQA, garantendo la conformità alle severe normative biofarmaceutiche.
Qual è l'approccio di campionamento più adatto alle mie esigenze?
La scelta della strategia di campionamento più adeguata, con sistemi manuali o automatizzati, dipende dalla fase del processo, dall'obiettivo del campionamento e dalla disponibilità di attrezzature e finanziamenti. Un processo può utilizzare esclusivamente il campionamento manuale oppure può essersi evoluto fino a includere sia il campionamento manuale che quello automatizzato. Comprendere i vantaggi delle diverse tecnologie vi aiuterà a capire come ciascun approccio possa essere complementare per aiutarvi a monitorare e controllare il vostro processo.
Le tecnologie di campionamento manuale chiuse e sterili offrono un modo semplice per campionare con sicurezza durante tutto il processo e consentono un campionamento frequente e accurato da più punti di accesso. Le tecnologie di campionamento automatizzate e asettiche raccolgono campioni da una fonte senza intervento manuale e li trasportano direttamente per l'analisi, a strumenti analitici at-line o on-line.
Articoli correlati
- Key considerations for process analytical technology (PAT) implementation in biopharma and its role in enabling the facility of the future.
- Discover how automated aseptic sampling as a PAT tool accelerates access to analytical and quality data, supporting Quality by Design and real-time bioprocess control.
- Assessing on-line automated sampling as part of a PAT approach to shorten bioprocess development times through rapid, data-driven decisions.
- Discover how automated sampling technology facilitates and accelerates the integration of an in-line Raman analyzer in the bioprocessing workflow.
- Discover how Process Analytical Technology (PAT) enhances biopharmaceutical manufacturing through aseptic sampling and real-time quality assurance.
- Vedi tutto (6)
Trova altri articoli e protocolli
Documenti correlati
- White Paper: Aseptic Process Sampling Risk Mitigation – A Regulatory Perspective
There are significant consequences associated with microbial contamination during biopharmaceutical manufacturing. Contamination increases risks for the operator, the company, and potentially the patient, all of which can result in significant negative impact.
- Application Note: Microbial Integrity of NovaSeptum® Sampling Systems upon Performance of Multiple Sampling Actuations
The NovaSeptum® and NovaSeptum® GO sampling systems are a family of products designed for single-use sterile sampling throughout the biomanufacturing process.
- White Paper: Accelerate Process Development with Automated Aseptic Sampling
This whitepaper describes evaluation of the MAST® Autosampling Solution as part of an automated PAT system implemented by Takeda Pharmaceuticals.
- White Paper: Automated Aseptic Sampling for Accelerated Access to Process and Quality Data in Upstream Bioprocessing
This white paper focuses on PAT and the use of automated sampling technology to accelerate analytical and quality control methods and provide an approach for access to in-line data to monitor processes in real time.
- Application Note: Enabling Accelerated Raman Model Calibration for Seamless and Reproducible Real-Time Monitoring by Combining Raman and Automated Sampling Technologies
Explore how automated sampling can accelerate the integration of a Raman analyzer for a bioreactor application and speed up the model building phase.
Come possiamo aiutarti
- Se desiderate discutere di come il campionamento automatizzato possa supportare i vostri obiettivi, contattateci tramite Richiedi assistenza esperta per strumenti di tecnologia analitica di processo (PAT).
- Per domande specifiche relative alle soluzioni di campionamento sterile manuale per processi monouso e/o multiuso, contattaci tramite il nostro modulo di contatto dedicato al campionamento sterile.
Un esperto tecnico vi contatterà a breve.
Assistenza aggiuntiva
- Per una panoramica della nostra offerta per il campionamento manuale e automatizzato, esplora le nostre soluzioni di campionamento sterile e asettico.
- Per ulteriori informazioni sul monitoraggio e il controllo in tempo reale nei bioprocessi, potete esplorare le nostre tecnologie analitiche di processo.
Webinar correlati
In questo webinar esploreremo il quadro normativo che guida le metodologie di campionamento e delineeremo i requisiti chiave necessari per un assemblaggio efficace dei campioni, comprese le valutazioni dell'integrità del sistema.