Merck
HomeApplicazioniDepurazione dell'acquaCapire l'acqua di laboratorio: Il fondamento della scienza di precisione
Capire l'acqua di laboratorio: Il fondamento della scienza di precisione
Microscopio in vetro trasparente con gocce d'acqua sospese a mezz'aria, su uno sfondo grigio chiaro.
L'acqua è uno dei reagenti più utilizzati nei laboratori - e uno dei meno compresi. Che si tratti di un laboratorio farmaceutico, diagnostico, alimentare o biotecnologico, la qualità dell'acqua ha un impatto diretto sui risultati, sulla conformità e sulle operazioni. Questo articolo spiega cosa significa purezza dell'acqua, perché è importante e come ottimizzare la purezza dell'acqua per le vostre analisi scientifiche specifiche.
Categorie in evidenza
Sistema di purificazione dell'acqua ultrapura e pura Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 - Sistema di purificazione dell'acqua da laboratorio di tipo 1 e 2 con unità di produzione e serbatoio e distributori di acqua pura e ultrapura.
Sistemi di purificazione dell'acqua da laboratorio Milli-Q® da banco
I sistemi Milli-Q® offrono tecnologie innovative per la purificazione dell'acqua, progettate per supportare le esigenze della ricerca di laboratorio, gli obiettivi di sostenibilità e altri requisiti importanti.
Acquista i prodotti
Sistema centrale di purificazione dell'acqua Milli-Q® HX 7000 e serbatoio per acqua pura SDS 500
Sistemi di purificazione dell'acqua di laboratorio ad alto flusso Milli-Q®
Da un singolo laboratorio a un intero edificio, i sistemi centrali di purificazione dell'acqua Milli-Q® sono strumenti collegati ad alte prestazioni in grado di alimentare in modo affidabile tutte le esigenze di acqua purificata.
Acquista i prodotti
Pacchetto di pretrattamento IPAK Gard®
Milli-Q® Materiali di consumo per la purificazione dell'acqua di laboratorio
Trovate le cartucce, le lampade UV, i filtri e i lucidatori per il vostro sistema idrico. I vantaggi dell'utilizzo di materiali di consumo originali Milli-Q: garanzia di qualità dell'acqua, caratteristiche di sostenibilità (nuovo tappo di scarico, lampade senza Hg). Progettati per adattarsi perfettamente.
Acquista i prodotti
Collegare fino a 4 erogatori POD a un sistema idrico Milli-Q® IQ
Accessori per i sistemi di purificazione dell'acqua da laboratorio Milli-Q®
Gli accessori del sistema idrico Milli-Q® supportano le esigenze specifiche del laboratorio, migliorando la sicurezza, la qualità dell'acqua e la produttività e conservando lo spazio nei banchi di lavoro.
Acquista i prodotti
Il ruolo critico dell'acqua in laboratorio
In quanto solvente universale, l'acqua viene utilizzata in quasi tutti i reagenti e le applicazioni di laboratorio, sia per il risciacquo, sia per la diluizione di tamponi o campioni, sia come bianco. La qualità dell'acqua utilizzata in laboratorio - e la sua costanza - è quindi fondamentale per il successo dei test eseguiti.
Proprietà dell'acqua
È importante capire perché l'acqua è una molecola così unica. Leggete l'articolo Acqua: Properties, Polarity and Its Role as a Universal Solvent to learn about its polarity, hydrogen bonding, and how these properties make it a universal solvent essential for life and work in the laboratory.
Water Contaminants
Le impurità dell'acqua sono generalmente classificate in cinque classi principali: organici, ioni inorganici, batteri e loro sottoprodotti, particelle e colloidi e gas disciolti. Per conoscere le fonti di questi contaminanti dell'acqua, il loro impatto su vari strumenti ed esperimenti di laboratorio e come rimuoverli efficacemente dalla vostra rete idrica, consultate l'articolo Contaminanti dell'acqua: Tipi, fonti e impatti in laboratorio
Tecniche di depurazione dell'acqua
Ci sono molte diverse tecniche e tecnologie di depurazione dell'acqua per rimuovere i contaminanti dall'acqua di laboratorio. Queste includono la distillazione, l'osmosi inversa, le resine a scambio ionico, gli ultrafiltri, la filtrazione a carbone e l'ossidazione UV. Ogni tecnologia presenta vantaggi e limiti. Alcune possono rimuovere un'ampia frazione di diversi contaminanti (ad esempio, l'osmosi inversa), mentre altre eccellono nella rimozione di un tipo specifico di impurità fino a livelli molto bassi (ad esempio, le resine a scambio ionico). Poiché nessuna tecnologia è in grado di rimuovere tutti i contaminanti, in genere si combinano diverse tecnologie di purificazione per produrre acqua pura e ultrapura.
Gradi di qualità dell'acqua
Le norme definiscono diversi gradi di acqua di laboratorio per ragioni sia tecniche che economiche. Lo scopo di queste norme è quello di garantire l'utilizzo della giusta qualità dell'acqua per un'applicazione specifica, limitando al contempo i costi operativi del laboratorio, in quanto l'acqua ultrapura di tipo 1 è più costosa da produrre rispetto all'acqua pura di tipo 2 o di tipo 3.
Determinare quale sia il grado di acqua più adatto per l'analisi, lo strumento o l'apparecchiatura specifica nell'articolo, Comprendere i gradi di qualità dell'acqua per le applicazioni di laboratorio. Assicurarsi di utilizzare il tipo di acqua ottimale per la propria applicazione favorisce l'affidabilità e l'accuratezza dei risultati, ottimizzando al contempo i costi di laboratorio.
Monitoraggio della qualità dell'acqua
Assicurare la purezza dell'acqua utilizzata negli esperimenti di laboratorio è fondamentale per ottenere risultati accurati e affidabili. Contaminanti come sali inorganici e sostanze organiche disciolte possono avere un impatto significativo sull'integrità della ricerca scientifica. L'articolo Monitoraggio della qualità dell'acqua descrive l'importanza del monitoraggio della qualità dell'acqua in laboratorio, evidenziando le tecniche avanzate per il rilevamento delle impurità ioniche e organiche tramite misure online di resistività e TOC. 
Ricerca documenti
Cercate informazioni più specifiche?
Visita la nostra ricerca di documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Trova i documenti