Passa al contenuto
Sistema di etichettatura per il laboratorio
MilliSentials™
Ottimizzate l’etichettatura di campioni, reagenti e prodotti chimici
L’etichetta perfetta
Campioni sconosciuti nel vostro freezer a -80 °C? Difficoltà nel decifrare la scrittura del vostro collega di laboratorio? Scoraggiati dalle etichette che sbiadiscono? Il sistema di etichettatura per il laboratorio MilliSentials™ ottimizza l’identificazione di campioni, reagenti e prodotti chimici con etichette resistenti e adattabili, su misura per i laboratori di ricerca.  
  • Etichette stampate, definite dall’utente a vantaggio di una migliore leggibilità
  • Etichette criogeniche e resistenti agli agenti chimici, ideali per gli ambienti di laboratorio
  • Resistenza alla temperatura da -196 °C (azoto liquido) a 100 °C
  • Compatibilità chimica con acqua, etanolo, IPA, DMSO, metanolo, acetonitrile, candeggina, acetone, xilene e toluene
MilliSentials™ Labels for slides, plates, flasks, tubes, and bottles
Va bene tutto
Il sistema di etichettatura per il laboratorio MilliSentials™ è stato appositamente ideato per i laboratori di ricerca con etichette che possono essere adattate a ogni recipiente o contenitore.
  • Vetrini per microscopia
  • Beute
  • Capsule
  • Piastre
  • Becher
  • Bottiglie
  • Fiale
  • Provette
  • Flaconi
Per saperne di più
Grazie per l'interesse mostrato nei confronti del nostro sistema di etichettatura per il laboratorio MilliSentials™. Compilate il modulo seguente; vi contatteremo al più presto.
* Campi necessari.