Vai a
DWK218010851
DURAN® graduated laboratory bottle
with cap, round glass bottle, bottle capacity (10 mL), non-sterile
Sinonimo/i:
218010851, container, general purpose bottle, glass bottle, reagent bottle, storage bottle, vessel
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 126.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
CHF 126.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
round glass bottle
sterility
non-sterile
feature
with cap
packaging
case of 10 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 218010851
bottle capacity
(10 mL)
General description
with DIN 168-1 Thread, graduated
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DWK218018855DWK218018806DWK218010802
manufacturer/tradename
DURAN® 218010851
manufacturer/tradename
DURAN® 218018855
manufacturer/tradename
DURAN® 218018806
manufacturer/tradename
DURAN® 218010802
feature
with cap
feature
with cap
feature
without cap
feature
without cap
material
round glass bottle
material
round glass bottle
material
round glass bottle
material
round bottom glass bottle
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 10 ea
bottle capacity
(10 mL)
bottle capacity
(15,000 mL)
bottle capacity
(15,000 mL)
bottle capacity
(10 mL)
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)