Vai a
BDPH9C01FEFB
Bide Pharmatech
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one
Sinonimo/i:
6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridazin-3-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H2O1N2Cl1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.53
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H2ClF3N2O/c6-3-1-2(5(7,8)9)4(12)11-10-3/h1H,(H,11,12)
Inchi Key
QWYYINLSOLYYKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)