per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner. | CHF 20.00 |
5 g | Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner. | CHF 23.00 |
10 g | Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner. | CHF 26.00 |
25 g | Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner. | CHF 30.00 |
Informazioni su questo articolo
SKU del venditore: BD3037-1G
CHF 20.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
Inchi Key
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-1-methylpiperidine
hstatements
signalword
Danger
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?