Vai a
CIAH987EB5B4
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)butane-1,3-dione
Sinonimo/i:
(2Z)-4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-1-(4-methylphenyl)-2-buten-1-one
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H9O2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.19
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
WRZMHTIRFOFFPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Store at room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Boiling Point
269.9C at 760 mmHg
Melting Point
44-46C
Density
1.252±0.06g/cm3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)