Vai a
71251
Acido acetico
analytical standard
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 157.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
NACRES:
NA.24
E Number:
E260
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-580-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506007
CHF 157.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.2 hPa ( 20.0 °C), 73.3 hPa ( 50.0 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
800 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.2% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
organoleptic
pungent
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.370721.370111.37034
Acido acetico analytical standard
Supelco
71251
Acido acetico
Acido acetico 80%, EMPROVE® EXPERT
SAFC
1.37072
Acido acetico
Acido acetico 75%, EMPROVE® EXPERT
SAFC
1.37011
Acido acetico
Acido acetico 60%, EMPROVE® EXPERT
SAFC
1.37034
Acido acetico
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
grade
analytical standard
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
assay
≥99.8% (GC)
assay
-
assay
-
assay
60%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido acetico
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Can we use Analytical Standards for Quantitative Analyis in HPLC or GC?
    1 answer
    1. It is suitable for HPLC and GC.