Vai a
179973
Acetone
Laboratory Reagent, ≥99.5%
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021201
UNSPSC Code:
12352115
EC Number:
200-662-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635680
Assay:
≥99.5%
Grade:
Laboratory Reagent
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Laboratory Reagent
Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.5% water
evapn. residue
≤0.002%
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetone is a polar organic solvent. It can undergo photocatalytic oxidation in the presence of mixed TiO2-rare earth oxides.
Application
Acetone undergoes aldolization in the presence of Mg-Al layered double hydroxides (LDH) as catalysts and Cl- and/or CO32- as compensating anions to afford diacetone alcohol and mesityl oxide as the main products. Its enantioselective Aldol condensation with various isatins in the presence of a dipeptide catalyst forms 1-alkyl 3-(2-oxopropyl)-3-hydroxyindolin-2-ones.[1] Aqueous solution of acetone may be used as a medium for the oxidation of alkynes to 1,2-diketones using potassium permanganate.
L′intensità della luminescenza dell′acetone dipende dai componenti della soluzione. L′assorbimento di luce UV da parte dell′acetone risulta nella sua fotolisi con produzione di radicali .
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
32201-M32201179124
Acetone Laboratory Reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179973
Acetone
Acetone puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
32201-M
Acetone
Acetone puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
32201
Acetone
Acetone ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetone
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
grade
Laboratory Reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the cap made out of?
    1 answer
    1. The cap is a red polypropylene cap.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What are the options for drying solvents?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich offers a full range of high-purity solvents with extremely low water levels specifically manufactured for moisture sensitive Organic and Biotech applications.  Sigma-Aldrich also carries various drying agents such as molecular sieves, which are typically compatible with organic solvents.
      Helpful?
  5. Can you recommend a Solvent Extractor for organics from aqueous solution?
    1 answer
    1. Solvent extractors are often used for the quantitative extraction of organics from aqueous solutions and separations in immunoassays. The MIXXOR system has been applied successfully in many laboratory solvent extraction operations and is ideal for the rapid screening of alternative solvents for specific extraction problems.
      Helpful?
  6. Who do I contact about larger solvent volume needs?
    1 answer
    1. Email us at labessentials@sial.com or visit Sigma-Aldrich Fine Chemicals for development and manufacturing-scale inquiries: safcglobal@sial.com
      Helpful?
  7. What apparatus do you recommend for HPLC solvent filtration?
    1 answer
    1. The Sigma-Aldrich Vacuum Filtration Assembly gives you all the components you need including: funnel top, fritted glass funnel support, filtration flask, aluminum clamp, and silicone stopper.  The Acrodisc Syringe Filters offer high quality filtration for analytical samples, certified for HPLC to ensure low extractable and available in a broad range of membranes to meet sample compatibility requirements.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.