Merck
Indicatori
Su sfondo bianco, una serie di sette flaconi di varie dimensioni in vetro marrone con etichetta bianca contenenti indicatori; i flaconi sono disposti in fila.
Indicatori per titolazioni e altre applicazioni
Offriamo un ampio assortimento di indicatori di elevata qualità per seguire le reazioni chimiche. Disponibili in vari formati, i nostri prodotti consentono di procurarsi tutti gli indicatori per le diverse applicazioni da un solo fornitore. I nostri indicatori vi permetteranno di determinare con precisione il punto finale di un'ampia tipologia di titolazioni.
La nostra offerta comprende:
Offriamo anche indicatori speciali su misura per applicazioni specifiche. Tutti i nostri indicatori superano test rigorosi in modo da assicurare risultati accurati, affidabili e riproducibili.
Indicatori per le analisi descritte in farmacopea
Nell'ambito del nostro ampio assortimento di indicatori accurati per titolazioni classiche affidabili, offriamo una numerosa schiera di prodotti ideati appositamente per le analisi descritte in farmacopea e sottoposti a test rigorosi. Questi indicatori di alta qualità soddisfano pienamente le linee guida delle autorità internazionali concernenti la qualità e gli standard Reag. Ph Eur and ACS.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 76
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 76
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 76 risultati
Cinque recipienti di varie dimensioni contenenti indicatori acido-base ( di pH), su sfondo bianco.
Indicatori acido-base (pH)
Un indicatore acido-base o indicatore di pH è un acido debole o una base debole che mostra un cambiamento di colore quando cambia la concentrazione di ioni idrogeno (H+) o idrossido (OH-) in una soluzione acquosa. Gli indicatori di pH sono usati principalmente in applicazioni di laboratorio per identificare il punto finale di una reazione acido-base e determinare quantitativamente il contenuto di acidi o basi di una soluzione. Se usato come indicatore rapido in una titolazione acido-base, l’indicatore cambia colore al punto di equivalenza e consente di riconoscere visivamente il punto finale della titolazione.
Due recipienti di plastica bianca con tappo blu ed etichetta con testo blu e verde, in posizione verticale su sfondo bianco.
Indicatori di metalli o complessi
Gli indicatori di complessi o metalli sono sostanze organiche che mostrano un netto cambio di colore quando formano complessi con specifici ioni metallici.
Sono impiegati nelle analisi volumetriche per determinare la concentrazione di ioni metallici, ad esempio nella determinazione della durezza delle acque.
Una beuta di Erlenmeyer in vetro trasparente piena di un liquido verde e giallo sotto agitazione, su sfondo bianco.
Indicatori di fluorescenza
Gli indicatori di fluorescenza sono composti le cui caratteristiche di fluorescenza variano al mutare della concentrazione di ioni idrogeno o di ioni metallici, oppure del potenziale di ossidazione. Essi sono essenziali per determinare il punto finale nelle titolazioni per precipitazione in cui al punto equivalente cambia nettamente uno dei parametri citati.
Possono essere impiegati anche per colorare e visualizzare cellule, componenti cellulari, cromosomi e batteri o per la rivelazione di reazioni antigene-anticorpo.
Due recipienti di sostanze chimiche, uno è un flaconcino marrone, l'altro, più grande, è un barattolo in metallo; entrambi sono dotati di etichetta con informazioni scientifiche.
Indicatori redox
Gli indicatori redox sono composti che cambiano colore a specifici valori di differenza di potenziale. Le forme ridotte e ossidate di questi indicatori hanno colori diversi. Gli indicatori redox sono impiegati in laboratorio per tracciare reazioni di ossido riduzione, per determinare in modo semi-quantitativo i potenziali redox e per segnalare il punto finale di una titolazione redox (in ossimetria). Il colore degli indicatori redox non cambia a valori particolari di pH ma ad un potenziale redox ben preciso che segnala la prossimità del punto di equivalenza della reazione.