Colonne, resine e accessori per estrazione liquida su supporto
L’estrazione liquido-liquido (LLE) è un processo di estrazione con solventi in cui, utilizzando un imbuto separatore, si estrae un analita trasferendolo da un solvente a un altro solvente immiscibile con il primo. L’estrazione liquida su supporto (SLE) è un tipo di LLE in cui una matrice solida polare funge da supporto del solvente.
La preparazione del campione è un passaggio essenziale dell’analisi, spesso dispendioso in termini di tempo; d'altra parte una preparazione selettiva del campione è fondamentale per sfruttare i vantaggi offerti da strumenti analitici all’avanguardia L’approccio LLE classico può richiedere parecchio tempo a causa della formazione di emulsioni o di una insufficiente separazione delle fasi e il consumo di grandi volumi di solvente.
Gli adsorbenti e le colonnine EXtrelut® per estrazione liquido-liquido assicurano una LLE più efficiente, soprattutto nel caso di matrici acquose. Gli adsorbenti EXtrelut® NT semplificano la LLE rimpiazzando l’imbuto separatore. Questo processo che avviene in un singolo passaggio senza che si formino emulsioni è di facile esecuzione ed efficiente in termini di consumo di solventi; inoltre, rispetto alla classica separazione in imbuto separatore, fa risparmiare materiali e tempo.
Gli adsorbenti EXtrelut® NT trovano impiego nella preparazione dei campioni per analisi in ambito clinico, diagnostico, alimentare, industriale, domestico e delle acque reflue.
Scoprite di più su
Prodotti
Colonnine preimpaccate EXtrelut® NT
Offriamo tre colonnine preimpaccate EXtrelut® NT per l’estrazione di composti lipofili da soluzioni acquose; esse si differenziano per i volumi di campione che possono trattare. La EXtrelut® NT1 può estrarre al massimo 1 mL di campione. La EXtrelut® NT3 e la EXtrelut® NT20 possono trattare volumi massimi di 3 mL e 20 mL rispettivamente. In questo tipo di colonnina, l’eluizione si esegue con 2-3 volumi di solvente per volume di campione.
Materiale sfuso per impaccamento e confezioni di ricarica EXtrelut® NT per SLE
Per la preparazione di colonne per l’estrazione di grandi volumi è disponibile il materiale per impaccamento EXtrelut® NT sfuso. Forniamo inoltre confezioni di ricarica di EXtrelut® NT per ricaricare le colonnine EXtrelut® NT20.
Accessori EXtrelut® NT
Offriamo anche accessori EXtrelut® NT, come provette di raccolta con tappi a vite e cannule con punta Luer per le colonnine di vetro EXtrelut® NT1 ed EXtrelut® NT3. Per tutte e tre le colonnine preimpaccate EXtrelut® NT sono disponibili anche filtri di ricambio.
Risorse sui prodotti
- Brochure: Solid Phase Extraction
- Replace Classical Liquid-Liquid Extractions with EXtrelut® NT
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.