Merck
HomeProdottiChimica analiticaMateriali di riferimentoStandard di amminoacidi, peptidi e proteine
Standard di amminoacidi, peptidi e proteine
Un modello molecolare 3D che mostra una disposizione di atomi di diverso colore a rappresentare elementi differenti: l'idrogeno in bianco, il carbonio in nero, l'ossigeno in rosso e l'azoto in blu. Questo tipo di modelli trova un diffuso impiego in chimica per illustrare la struttura di una molecola e per mostrare come sono legati i diversi atomi.
I materiali di riferimento di amminoacidi, peptidi e proteine sono cruciali per diverse tipologie di analisi, incluse quelle alimentari e per gli studi di proteomica. Offriamo standard appositamente progettati e materiali di riferimento certificati di diversi peptidi in versione leggera e pesante, enzimi, proteine intatte, amminoacidi e analoghi marcati con isotopi stabili. I nostri materiali di riferimento sono compatibili con le analisi in spettrometria di massa per la scoperta di biomarcatori, la ricerca farmaceutica, le analisi cliniche e diagnostiche, la proteomica top-down e bottom-up e l’autenticazione dei prodotti alimentari.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 176
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 176
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 176 risultati
Risorse correlate
Amminoacidi
Il nostro portafoglio di amminoacidi include materiali di riferimento certificati (CRM) tal quali TraceCERT®. I nostri CRM sono certificati mediante risonanza magnetica nucleare quantitativa (qNMR) secondo le linee guida ISO/IEC 17025 e ISO 17034. Offriamo anche soluzioni di materiali di riferimento certificati e standard analitici di miscele di amminoacidi.
Peptidi
La nostra gamma di standard di peptidi include standard analitici idonei per l'HPLC e gli standard di fosfopeptidi MS PhosphoMix. Questi ultimi sono utilizzati per analizzare i punti di forza e di debolezza di campioni di fosfopeptidi attraverso la spettrometria di massa. Contengono fosfopeptidi sintetici con sequenze derivate dai peptidi naturali. Degli standard MS PhosphoMix sono disponibili tre tipi, ciascuno con la stessa sequenza amminoacidica ma con siti di fosforilazione differenti. Tutti gli standard MS PhosphoMix sono disponibili con abbondanza isotopica naturale (versione leggera) o nella versione (pesante) arricchita con isotopo stabile.
Proteine
Offriamo un’ampia gamma di materiali di riferimento di proteine. Tra questi, i materiali di riferimento certificati Cerilliant® di proteine intatte sono utilizzati come standard in applicazioni LC-MS/MS qualitative e quantitative per scopi diagnostici, nelle analisi per il rilascio di prodotti farmaceutici e nei test per la sicurezza alimentare. Il nostro assortimento comprende anche anticorpi monoclonali di USP e NIST per lo sviluppo di metodi analitici biofarmaceutici e per i saggi di idoneità dei sistemi analitici. Proponiamo più di 50 materiali di riferimento per allergeni alimentari proteici tra cui gli standard InBio™ e i materiali di riferimento certificati Cerilliant. Gli standard InBio comprendono anche una serie di proteine correlate al SARS-CoV-2. Inoltre, proponiamo standard di proteine per cromatografia ad esclusione dimensionale.