Standard di microbiologia
I controlli microbiologici pronti per l'uso eliminano la necessità di mantenere ceppi di controllo nel laboratorio di analisi, garantendo l'utilizzo di una coltura di controllo autenticata per ogni test di controllo qualità. Questi materiali di controllo devono essere adatti allo scopo, considerando che l'enumerazione accurata e affidabile dei microrganismi, spesso a numeri relativamente bassi, è essenziale per i campioni farmaceutici, alimentari, idrici e ambientali. I nostri dischi Vitroids™ e LENTICULE® sono stati progettati specificamente per consentire ai laboratori di utilizzare controlli microbiologici adeguati e pronti all'uso per ogni test di controllo della qualità dei terreni. Le concentrazioni di unità formanti colonie (CFU) sono attentamente calibrate per ridurre al minimo o eliminare la necessità di passaggi di diluizione e sono fornite su licenza dalla National Collection of Type Cultures (NCTC®)/National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF®) e dalla Spanish Type Culture Collection (Colección Española de Cultivos Tipo, CECT®), rispettivamente.
I dischi Vitroids™ e LENTICULE® sono prodotti in conformità agli standard ISO 17034 e ISO/IEC 17025. Costituiti da colture pure di batteri, funghi o lieviti in una matrice solida idrosolubile, questi dischi sono stabili per almeno 16 mesi e sono in uno stato vitale con una durata di conservazione di 16-24 mesi. Contengono inoltre CFU certificate definite con deviazione standard e incertezza estesa.
Prodotti
Risorse correlate
- Application Note: Using Vitroids™ and LENTICULE® discs for spiking samples
How to use certified reference materials (CRMs) to perform a spiking protocol for method verification.
- Brochure: Certified Reference Microorganisms
In pharmaceutical, food, water, and environmental microbiology, laboratory results are an important part of a wider process that helps to confirm that samples are of an acceptable microbiological quality, are safe and comply with relevant legislation or guidelines.
- Flyer: CRM Discs for Optimized Media Testing Workflow
Streamline your media testing with Vitroids™ and LENTICULE® discs, saving time, reducing energy, and cutting material usage!
- Flyer: EN ISO 11133 and Water for the Preparation and Performance Testing of Microbiological Culture Media
As a worldwide leading provider of industrial microbiology solutions, we address the needs of customers in industries where consumer safety is a major concern.
- Flyer: Pharmaceutical Microbiology – Microorganisms for Growth Promotion
Seeking to simplify your culture media performance testing? Our Vitroids™ and LENTICULE® discs Certified Reference Materials are designed to streamline your growth promotion tests, providing ready-to-use discs with practical CFU levels (15-80 CFU).
- Whitepaper: Vitroids™ and LENTICULE® discs Strain equivalency to ATCC and CMCC
All our strains for the Vitroids™ and LENTICULE® discs are derived from the cell culture collections CECT, NCTC and NCPF. Below you can find the history of each strain which was used, additionally to gene sequences, for building cross references to ATCC, CMCC and also other cell culture collection.
Soluzioni sostenibili per l'analisi dei terreni di coltura
Vitroids™ e LENTICULE® discs migliorano la sostenibilità dell'analisi dei terreni di coltura snellendo i processi e riducendo l'impatto ambientale. Questi microrganismi vitali pronti all'uso sono prodotti in condizioni controllate, riducendo al minimo le esigenze di preparazione e incubazione. Centralizzando la produzione di lotti all'interno dell'azienda, si ottengono:
- Una riduzione del consumo di energia del 97%
- Una riduzione dell'utilizzo di materiali dell'82% rispetto ai metodi tradizionali.
- Una riduzione del tempo di test da 72 ore a sole 24 ore.
Scegliere i dischi Vitroids™ e LENTICULE® è la scelta giusta per semplificare il flusso di lavoro dei test sui supporti e sostenere pratiche più sostenibili, contribuendo a ridurre l'impronta di carbonio. Per saperne di più, scaricate il documento Design for Sustainability (DfS) scorecard e Vitroids™ e LENTICULE® dischi foglio informativo sulla sostenibilità.
Vantaggi dell'utilizzo di Vitroidi™ e dischi LENTICULE®
- Caratteristiche principali: CFU certificate, inoculo definito affidabile da 15-150000 per disco.
- Stabilità: Stabile per quasi 16 mesi, può essere conservato a -20°C. Il numero di CFU non cambia, gli organismi non necessitano di tempi di recupero e non hanno fase di ritardo.
- Risparmio di tempo: Risparmio di 1 ora per ogni ceppo in esame. I dischi consentono di risparmiare tempo perché eliminano la necessità di preparare colture di riserva. Gli organismi non richiedono tempi di recupero o fasi di pre-arricchimento.
- Accuratezza: Deviazione standard e intervallo di concentrazione sul Certificato di Qualità (CoQ).
- Tracciabilità: I dischi sono preparati da una coltura tracciabile ottenuta liofilizzata dalla raccolta CECT®, NCTC® e NCPF®. I dischi sono tracciabili rispetto a un CRM per la caratterizzazione. Ogni piastra viene memorizzata come immagine e vengono salvati anche tutti i documenti e i dati.
Microrganismi di Riferimento Certificati (CRMs)
Forniamo una vasta gamma di colture pure di batteri, funghi o lieviti Vitroids™ e dischi CRM LENTICULE® stabili per almeno un anno.
Standard per i batteri: I dischi sono forniti con batteri in fase vitale (senza fase di ritardo o tempo di recupero) e un certificato di analisi completo che specifica il numero medio di ufc e un'incertezza estesa sul valore medio.
Standard di lievito: Forniamo dischi CRM di lievito in Vitroids™ con valori di ufc che vanno da 15-80, 80-130 e 1.000-10.000 per le vostre esigenze di laboratorio.
Standard per le muffe: Offriamo CRM per le muffe sotto forma di dischi Vitroids™ per garantire la sicurezza e l'efficacia dei vostri prodotti, che sono abitualmente esposti a muffe e funghi.
Negative Controls Standards: Disponiamo di CRM di controllo negativo sotto forma di dischi LENTICULE® che garantiscono l'efficacia dei vostri esperimenti microbiologici.
Per maggiori informazioni visitate il nostro Dischi Vitroids™ e LENTICULE® pagina web.