Merck
HomeProdottiColture e analisi cellulariReagenti per colture cellulari privi di componenti di derivazione animale
Reagenti per colture cellulari privi di componenti di derivazione animale
Un ambiente di laboratorio in cui un ricercatore che indossa un guanto blu tiene una micropiastra con alcuni pozzetti rossi. Sulla piastra è ben visibile la dicitura “ANIMAL COMPONENT FREE,” che indica che per l'esperimento sono stati impiegati reagenti privi di componenti di derivazione animale. Sullo sfondo si osservano rack pieni di puntali per pipette, che evidenziano la precisione e la pulizia del lavoro scientifico in corso.
I reagenti per colture cellulari che non contengono componenti di derivazione animale permettono di ottenere risultati più riproducibili perché riducono drasticamente la variabilità delle prestazioni degli esperimenti scientifici. I reagenti per colture cellulari che non contengono componenti di derivazione animale rappresentano una scelta più etica e sostenibile rispetto a quella dei reagenti che li contengono e garantiscono una transizione senza problemi a quei ricercatori che si stanno orientando verso le nuove applicazioni cliniche, farmaceutiche, biotecnologiche e produttive. Data l’assenza di componenti di derivazione animale, questi reagenti non sono soggetti a limitazioni all’importazione e le variazioni tra i lotti sono minime o nulle. I nostri terreni, supplementi, reagenti e fattori di crescita di origine non animale (NAO) e privi di componenti di derivazione animale (ACF) e di siero sono caratterizzati da elevata attività biologica. Questi reagenti hanno un basso contenuto di endotossine e sono ideali per applicazioni come le colture di cellule staminali e tumorali, i modelli sperimentali di infiammazione e lo sviluppo di anticorpi e vaccini.
Leggete qui le risposte alle domande più frequenti dei nostri clienti sui reagenti privi di componenti di derivazione animale.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 126
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 126
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 126 risultati
Risorse correlate
Terreni privi di siero e di componenti di derivazione animale
La ricerca nel campo delle cellule staminali è passata all’uso di terreni e supplementi senza siero e xenobiotici per ridurre la variabilità intrinseca dovuta alla composizione non definita del siero fetale bovino (FBS). Offriamo terreni privi di siero per diversi tipi di cellule staminali, tra cui le cellule staminali umane ES/iPS, neurali (NSC), mesenchimali (MSC) ed ematopoietiche (HSC). Questi terreni e supplementi sono sottoposti a test rigorosi per garantire prestazioni di alto livello e riproducibilità nelle colture di cellule staminali.
Reagenti per dissociare le cellule privi di componenti di derivazione animale
Alcune applicazioni nell’ambito delle colture cellulari, come i test di efficacia e di tossicità delle sostanze farmaceutiche, richiedono reagenti di dissociazione cellulare privi di componenti di derivazione animale (ACF) di alta qualità durante il processo sperimentale. I nostri enzimi di dissociazione, quando usati insieme a terreni privi di siero (o contenenti siero), aiutano a ottimizzare il numero di cellule sane e funzionalmente vitali. Queste soluzioni pronte all’uso permettono di disaggregare cellule, tessuti e tumori in modo non aggressivo, con conseguente maggiore efficienza di piastratura.
Supplementi chimicamente definiti
I supplementi per colture cellulari chimicamente definiti apportano sostanze nutritive che favoriscono una crescita sana delle cellule senza i rischi per la sicurezza rappresentati dagli agenti avventizi associati ai componenti di derivazione animale. I nostri supplementi chimicamente definiti, tra cui ormoni e albumine, sono caratterizzati da un alto grado di purezza e una solubilità superiore. Questi supplementi sono disponibili sia in polvere che in soluzione.
Fattori di crescita e citochine privi di componenti di derivazione animale
Il nostro catalogo di fattori di crescita e citochine di elevata purezza per lo sviluppo farmaceutico e biotecnologico include reagenti ricombinanti di tipo umano, murino e di ratto a basso contenuto di endotossine e privi di componenti di derivazione animale. Questi fattori di crescita e citochine sono espressi in sistemi di mammifero o E. coli. I fattori di crescita prodotti in cellule HEK293 presentano il vantaggio aggiuntivo di andare incontro agli stessi pattern di glicosilazione e di modificazione post-traduzionale umani.
Terreni per il congelamento delle cellule privi di componenti di derivazione animale
Se le cellule vanno mantenute in coltura in terreno privo di siero, è essenziale che tali condizioni siano mantenute anche quando si devono congelare. Per una crioconservazione prolungata di linee cellulari primarie e staminali e di diverse linee cellulari tumorali si possono usare terreni di congelamento senza DMSO né componenti di derivazione animale.
La nostra definizione di processi e prodotti ACF e NAO
  • Prodotti privi di componenti di derivazione animale (ACF) in generale: i prodotti senza componenti di derivazione animale non contengono materie prime derivate direttamente da tessuto bovino o di altro animale né queste vengono impiegate nel processo produttivo.
  • Fermentazione ACF: prodotti contenenti materie prime primarie ottenuti utilizzando processi fermentativi e ricorrendo a terreni di coltura che non contengono tessuti ad alto tasso di infettività (cervello, midollo spinale, occhio, ecc.).
  • Di origine non animale (NAO) in generale: i prodotti di origine non animale non contengono componenti di derivazione animale in nessuna delle fasi di sintesi che determinano la loro struttura chimica finale.
  • Fermentazione NAO: I prodotti NAO non contengono materiali di origine animale nel brodo di fermentazione.