Strumenti di imaging cellulare
Gli strumenti di imaging cellulare possono essere utilizzati per valutare, misurare, analizzare e saggiare lo stato delle cellule e delle colture cellulari in una varietà di flussi di lavoro. Gli imaging cellulari digitali utilizzano algoritmi per fornire misurazioni oggettive dello stato delle cellule e delle colture cellulari, eliminando i pregiudizi dell'utente e semplificando i processi per una maggiore coerenza. I sistemi di imaging di cellule vive consentono di studiare le cellule viventi utilizzando la microscopia time-lapse, ottenendo approfondimenti critici sul funzionamento delle cellule e dati multiparametrici per la ricerca di base e la scoperta di farmaci. Offriamo soluzioni economicamente vantaggiose per espandere la capacità del vostro laboratorio di imaging cellulare dal vivo e digitale.
Prodotti
Millicell® DCI Digital Cell Imager
Monitorate le vostre colture cellulari con facilità grazie al Millicell® DCI Digital Cell Imager. Dalla confluenza al conteggio delle cellule e alla morfologia, il Millicell® DCI automatizza le misurazioni delle colture cellulari per una coltura più rapida e coerente. Questo strumento è ideale per scienziati e tecnici di laboratorio responsabili della crescita e della manutenzione di colture cellulari per la ricerca di base, la scoperta di farmaci e le applicazioni di bioprocesso.
- Misure oggettive
- Determinazione dell'affluenza
- Conteggio stimato delle cellule
- Misurazione emocitometrica o in vaschetta<
- Colture di cellule aderenti, sferoidi e organoidi
- Servizio cloud opzionale basato sul web per la memorizzazione dei dati, l'archiviazione dei dati e l'analisi dei trend di crescita
CellASIC® ONIX2 Live Cell Imaging System
Convertite il vostro microscopio in un sistema di imaging di cellule vive con il sistema CellASIC® ONIX2. Questo sistema microfluidico utilizza piastre microfluidiche di alta qualità, otticamente chiare, e un software intuitivo per integrarsi con un'ampia gamma di microscopi invertiti e consentire l'osservazione continua e ad alto ingrandimento di cellule vive che reagiscono al loro ambiente in tempo reale.
- Immagine dinamica di cellule vive
- Compatibile con qualsiasi microscopio invertito
- Piccolo ingombro
- Funzionamento facile
- Controllo automatico di velocità di flusso, spostamenti di gas e temperatura, gradienti stazionari, aggiunte di nutrienti/farmaci e cambi di terreno
- Le piastre microfluidiche otticamente trasparenti permettono l'imaging di cellule vive per molte applicazioni
Risorse correlate
- Flyer: Millicell® DCI Overview
The Millicell® DCI Digital Cell Imager provides quick, objective determination of common cell culture parameters including confluency, cell count, and morphology.
- Brochure: CellASIC® ONIX2 Overview
Precision control of your cell culture environment for advanced live cell imaging & microscopy.