Merck
Filtri sterili Millipore®
L'immagine mostra una donna con un camice bianco che lavora con un pallone da laboratorio contenente un liquido rosso, collegato a un'altra apparecchiatura con un liquido blu sul fondo.
I dispositivi di filtrazione sterili sono utilizzati per chiarire e prevenire la contaminazione microbica di terreni di coltura cellulare, reagenti per colture cellulari, tamponi, campioni biologici, campioni proteici e altro ancora. Questi dispositivi rappresentano un'alternativa alla sterilizzazione in autoclave, che può degradare i componenti biologici sensibili e termolabili. Forniamo filtri sterili Millipore® di piccolo e grande volume per la coltura cellulare, la preparazione di reagenti per la conservazione a lungo termine e altre applicazioni. Per i ricercatori che desiderano eseguire una filtrazione di piccolo volume (1-200 mL), offriamo anche filtri per siringa Millex®.
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 54
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 54
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 54 risultati
Pagina 1 di 3
Risorse correlate
Pagina 1 di 2
L'immagine mostra due inalatori medici. Quello a sinistra è trasparente con la parte superiore bianca, mentre quello a destra contiene un contenitore di farmaci arancione con un boccaglio bianco. Gli inalatori di questo tipo vengono solitamente utilizzati per somministrare farmaci direttamente ai polmoni in caso di patologie come l'asma o la BPCO.
Filtri Steriflip®
Compatibili con le provette da centrifuga da 50 mL, i filtri Steriflip® eliminano la fase di trasferimento del liquido integrandosi direttamente nella provetta del campione. Per filtrare, collegare l'unità alla provetta da centrifuga da 50 mL contenente il campione, capovolgerla e applicare il vuoto. Il filtrato viene raccolto direttamente nella provetta da 50 mL collegata. Sono disponibili tre membrane:
  • Le membrane Millipore® Express® in polietersulfone (PES) sono ideali per un basso legame con le proteine e presentano velocità di flusso più elevate con le soluzioni viscose
  • Le membrane in PVDF Durapore® offrono il più basso legame proteico disponibile e sono ideali per le applicazioni di scale-up
  • Le membrane in rete di nylon sono le migliori per la rimozione di particelle di grandi dimensioni 
L'immagine mostra un set di tre becher trasparenti con liquidi colorati a diversi livelli. Ogni becher ha etichette blu e rosse, che probabilmente indicano le misure o il marchio.
Stericup® Quick Release Filtri sterili
Quando la filtrazione sterile affidabile di terreni e tamponi è fondamentale, i laboratori di tutto il mondo si affidano ai dispositivi Stericup®. Una gamma completa di materiali per membrane filtranti, dimensioni dei pori e volumi di filtrazione hanno reso i filtri Stericup® leader nella filtrazione per colture cellulari e altre applicazioni in cui la sterilità è fondamentale. I dispositivi di filtrazione sottovuoto Stericup® a rilascio rapido di nuova generazione presentano innovazioni nel design ergonomico che migliorano l'usabilità e semplificano la filtrazione, salvaguardando al contempo le colture cellulari vitali con le prestazioni affidabili delle membrane Millipore®.
  • Membrane leader del settore con una selezione di materiali e dimensioni dei pori ottimizzata per le applicazioni
  • Il basso legame con le proteine e la bassa ritenzione di fluidi riducono al minimo la perdita di proteine e reagenti critici
  • I filtri Millipore Express® PLUS PES, testati sulle cellule staminali, salvaguardano i terreni di coltura
L'immagine mostra tre bottiglie trasparenti con Logo M, tappi blu ed etichette, ciascuna di forma e dimensioni diverse.
Stericup® E Filtri sterili ecologici
Il nostro l'impegno per la sostenibilità ci ha ispirato a progettare un dispositivo di filtraggio che aiuta i laboratori a diventare più ecologici, senza compromettere la sterilità. I filtri Stericup® E e Steritop® E si attaccano direttamente ai flaconi dei supporti commerciali, eliminando l'imbuto di plastica del filtro per ridurre i rifiuti di plastica fino al 48%, con una corrispondente significativa riduzione dell'impatto di imballaggio, trasporto e stoccaggio.
  • Meno plastica monouso
  • Riduzione dei rifiuti pericolosi
  • Maggiore spazio di stoccaggio in laboratorio 
L'immagine sembra essere una configurazione medica o di laboratorio, con una siringa collegata a una bottiglia di vetro con un tappo e un'uscita. La siringa presenta segni di misurazione e la bottiglia di vetro assomiglia a una bottiglia di reagenti utilizzata per conservare sostanze chimiche o soluzioni nei laboratori scientifici.
Filtri Sterivex
Filtrare-sterilizzare volumi fino a 2.000 mL utilizzando le unità filtranti a pressione Sterivex™. Con tre opzioni di membrana e una varietà di connessioni di uscita, i filtri Sterivex™ possono adattarsi a quasi tutti i flussi di lavoro e dispensare in quasi tutti i contenitori di stoccaggio. I filtri Sterivex™ funzionano con pompe peristaltiche, siringhe o recipienti a pressione per eliminare il rischio di contaminazione derivante da travasi o pipettaggi.
  • Funziona con diversi dispositivi a pressione, tra cui siringhe, pompe peristaltiche e recipienti a pressione
  • Disponibile con diversi tipi di membrana per soddisfare le diverse esigenze applicative con capacità fino a 2 L
    • 0.22 µm Millipore Express PES per la sterilizzazione dei filtri con le velocità di flusso più elevate
    • 0,22 µm Durapore® PVDF per la sterilizzazione di soluzioni acquose con un bassissimo legame proteico
    • 0,45 µm Durapore® PVDF per la sterilizzazione di soluzioni acquose con un bassissimo legame proteico
    • 45 µm Membrane Durapore® PVDF per la chiarificazione di soluzioni acquose
L'immagine sembra raffigurare un'attrezzatura da laboratorio, in particolare per un esperimento scientifico o un processo chimico. L'immagine mostra un pallone rotondo a fondo piatto contenente un liquido rosso, con un coperchio circolare blu collegato a un tubo.
Filtri per bottiglie Stericap™
Il dispositivo filtrante universale per bottiglie Stericap™ consente una rapida filtrazione sottovuoto in bottiglie compatibili. Anche le soluzioni più viscose vengono filtrate in modo efficiente senza intasamenti, pertanto questi filtri sono particolarmente adatti per i terreni di coltura a base di siero.  I dispositivi filtranti Stericap™ sono compatibili con i flaconi sottovuoto o altri recipienti con un diametro interno del collo compreso tra 20 e 67 mm, offrendo la massima versatilità, capacità e velocità di filtrazione.
  • Membrana Millipore Express® PLUS PES per velocità di flusso più elevate e basso legame proteico
  • Si adatta a qualsiasi bottiglia sottovuoto con diametro da 20 a 67 mm per la massima versatilità
  • L'elevata capacità di volume riduce le fasi di preparazione<
  • Il pulsante di controllo del flusso facilita il trasferimento del filtro tra le bottiglie senza interrompere il vuoto
  • Libero da contaminanti pirogeni e citotossici per colture cellulari sane e applicazioni a valle critiche
L'immagine sembra raffigurare un sistema di filtraggio dell'acqua, in cui un tubo del filtro è diretto nell'apertura di una bottiglia d'acqua di plastica trasparente.
Unità filtranti Steripak
Le unità filtranti Steripak™ sono progettate per la filtrazione a pressione su larga scala di terreni di coltura tissutale con o senza supplemento di siero. Questi filtri sono progettati per uso singolo e non sono autoclavabili. Le unità Steripak™ sono disponibili in due volumi massimi per filtrare fino a 10 L o 20 L di fluido. Entrambe le dimensioni sono dotate di membrane Millipore Express® a basso legame proteico e a flusso rapido con pori da 0,22 µm. Le unità sono fornite sterili e pronte per essere collegate a una pompa o a un recipiente in pressione.
  • Membrana Millipore Express® PLUS PES per un flusso più rapido con un basso legame proteico
  • Dispositivo di filtrazione a pressione su scala più grande per velocità di flusso più elevate, che riduce il tempo necessario per filtrazioni di grandi volumi
  • Le capacità di 10 L e 20 L sono ottimizzate per le massime opzioni di filtrazione su scala di laboratorio
  • Sfiato d'aria superiore ad azionamento manuale per evitare l'arresto del flusso per blocco d'aria
  • Campana di riempimento per un ambiente di riempimento più pulito intorno all'apertura della bottiglia del recipiente