Merck
Filtri sottovuoto Stericup®
I dispositivi di filtrazione sterile Stericup filtrano i terreni e i tamponi per la coltura cellulare
I dispositivi di filtrazione Stericup® sono da decenni i sistemi più affidabili per la filtrazione di terreni e tamponi. I dispositivi di filtrazione sottovuoto Stericup® Quick Release di nuova generazione presentano aggiornamenti del design ergonomico che ottimizzano l'usabilità e snelliscono il processo di filtrazione, proteggendo al contempo le colture cellulari essenziali con le rinomate prestazioni delle membrane Millipore®.
Le menti degli scienziati Millipore® non si fermano alla filtrazione sterile più affidabile al mondo. Il nostro impegno per la sostenibilità ci ha spinto a progettare un dispositivo di filtrazione sterile affidabile che aiuta i laboratori a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. I filtri Stericup® E e Steritop® E
Vedi la nostra offerta di prodotti o richiedi informazioni qui sotto.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 34
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 34
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 34 risultati
Pagina 1 di 2
Risorse correlate
Pagina 1 di 2
Stericup® &  Steritop® Unità filtranti
I dispositivi di filtrazione sterile Stericup® e Steritop® utilizzano membrane affidabili e ad alte prestazioni per una filtrazione sterile ottimale di reagenti, tamponi e supporti di laboratorio. Questi dispositivi combinano velocità di flusso e produttività superiori con un basso legame aspecifico e un design stabile e privo di punte.
  • Le unità di filtrazione Stericup® combinano un'unità di filtrazione con un pallone di raccolta e un tappo per la lavorazione e la conservazione.
  • Unità di filtraggio stericup® Bottle-top possono essere utilizzate su bottiglie con aperture di 33 mm o 45 mm./li>
  • Bottiglie riceventi e tappi con chiusura a scatto sono disponibili in bottiglie riceventi da 250 mL, 500 mL e 1000 mL
Lavorate con facilità e filtrate con sicurezza con i sistemi di filtrazione Stericup® e Steritop®.
Applicazioni
I sistemi Stericup® e Steritop® sono progettati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine massimizzando il flusso e possono essere utilizzati per la filtrazione sterile sottovuoto di soluzioni acquose come i terreni di coltura dei tessuti e i fluidi biologici.
  • Medi di coltura tissutale +/- additivi
  • Buffer
  • Soluzioni biologiche
Fit-for-Application Membrane Chemistries
Le prestazioni di filtrazione sterile dipendono dalla qualità della membrana filtrante. I filtri Stericup® e Steritop® sono disponibili con una selezione di membrane Millipore® che definiscono lo standard industriale per le loro proprietà specifiche per l'applicazione.
  • Flusso velocissimo e basso legame proteico delle soluzioni acquose con i dispositivi a membrana Millipore Express® ed Express® Plus in polietersulfone (PES)
  • Ampia compatibilità chimica e bassissimo legame con le proteine fluoruro di polivinilidene (PVDF)
Dimensione dei pori della membrana
La dimensione dei pori si riferisce alla capacità del filtro di filtrare particelle di una certa dimensione. I filtri Stericup® e Steritop® possono essere selezionati in base alla dimensione dei pori per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
  • 0,1 µm: eliminazione del micoplasma
  • 0,22 µm: filtrazione sterilizzante
  • 0.45 µm: chiarificazione
Volumi di processo e di stoccaggio
I volumi di processo si basano sulla capacità dell'imbuto per le unità filtranti Steritop® o sulla combinazione della capacità dell'imbuto e del flacone ricevitore corrispondente per le unità filtranti Stericup®. I dispositivi di filtrazione Stericup® e Steritop® possono essere utilizzati per trattare e conservare volumi che vanno da 150 mL a 1 L.
  • 150 mL
  • 250 mL
  • 500 mL
  • 1000 mL
Suddivisione del design del sistema di filtrazione a rilascio rapido Stericup® in 4 parti.
Figura 1.Sistema di filtrazione a rilascio rapido Stericup®.
Stericup® Design dei sistemi di filtrazione a sgancio rapido
  1. L'imbuto filtrante aQuick Release si stacca dalla bottiglia ricevente con un solo quarto di giro, riducendo la probabilità di fuoriuscite e facilitando la manipolazione sul banco o sotto il cofano.
  2. Identificazione del prodotto in grassetto sull'imbuto filtrante Steritop® mostra chiaramente le caratteristiche della membrana, compresa la composizione e la dimensione dei pori, per una selezione rapida e adeguata all'applicazione.
  3. Il tappo di chiusura a scatto è flangiato e modificato per consentire una presa salda in condizioni di bagnato o asciutto e un fermo tattile conferma la chiusura sicura.
  4. Ampia superficie di scrittura smerigliata sul flacone ricevitore e il colore più chiaro del tappo facilitano un'etichettatura chiara per migliorare la leggibilità e ridurre le sbavature illeggibili.
Convenienza aggiuntiva
  • Il tappo con sigillo a scatto si appoggia sul lato per evitare il rischio di contaminazione.
  • I flaconi ricevitore sono impilabili per risparmiare spazio di stoccaggio.
I filtri Stericup® forniscono una velocità di flusso elevata con una bassa ritenzione di proteine
Le prestazioni di filtrazione dipendono dalle prestazioni della membrana. Le nostre membrane Millipore Express® PLUS, Durapore®, MF-Millipore™ e Fluoropore™ stabiliscono lo standard di qualità del settore. Insieme ai miglioramenti ergonomici del design a rilascio rapido, i sistemi di filtrazione sterile Stericup® e Steritop® sono ideali per le vostre esigenze di filtrazione. Guardate questo video per saperne di più sulle caratteristiche di qualità dei nostri dispositivi di filtrazione a sgancio rapido.
I filtri Stericup filtrano velocemente, con un basso contenuto di proteine
Figura 1.I filtri Stericup® garantiscono una velocità di flusso elevata con una bassa ritenzione di proteine.
I filtri Stericup filtrano velocemente, con un basso contenuto di proteine
Figura 1.I filtri Stericup® garantiscono una velocità di flusso elevata con una bassa ritenzione di proteine.
I dispositivi Stericup® E e Steritop® E sono la scelta più ecologica per una filtrazione sterile affidabile
I filtri Stericup® e Steritop® E utilizzano meno plastica e imballaggi
I nostri ingegneri hanno trovato un design del dispositivo che mantiene l'eccezionale filtrazione Stericup® e allo stesso tempo offre al vostro laboratorio un modo per ridurre drasticamente l'uso di materiali plastici e di imballaggio monouso. Che il vostro obiettivo sia la certificazione di laboratorio ecologico o semplicemente una minore impronta ecologica, i filtri Stericup® E e Steritop® E sono progettati per garantire una coltura cellulare senza problemi, riducendo al contempo l'impatto ambientale in vari modi.
I dispositivi Stericup® E ribaltano la filtrazione sterile, letteralmente. Abbiamo eliminato la necessità di utilizzare l'imbuto di riempimento in plastica, creando un modo per collegare le bottiglie di terreno standard o la vetreria direttamente all'unità di filtrazione. È sufficiente capovolgere il gruppo filtro/bottiglia ricevente Stericup® E e infilarlo nella bottiglia contenente il terreno di coltura o il tampone.  Capovolgere il gruppo, collegarlo al vuoto e assistere alla filtrazione sterile. Il dispositivo Steritop® E consente di risparmiare ancora più plastica grazie alla possibilità di collegare il filtro al proprio flacone ricevitore compatibile e riutilizzabile prima di infilarlo nel flacone contenente il materiale non filtrato.
I filtri Stericup® E e Steritop® E consentono una significativa riduzione dei rifiuti per aiutare i laboratori a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità:
  • Fino al 26% di riduzione dei rifiuti in plastica per i dispositivi Stericup® E, e fino al 48% di riduzione della plastica per i filtri Steritop® E rispetto ai filtri in plastica tradizionali 
  • Poiché i dispositivi sono più piccoli, l'imballaggio è ridotto fino al 48% per i filtri Stericup® E e del 69% per i dispositivi Steritop® E