Carboidrati per la ricerca
I carboidrati svolgono un ruolo fondamentale nella biochimica degli organismi viventi, fungendo da nutrienti chiave e da fonti di energia primaria. Conosciuti anche come saccaridi, i carboidrati possono essere classificati in quattro gruppi in base alla loro struttura e dimensione:
- Monosaccaridi, come glucosio, fruttosio e fucosio, sono singole molecole di zucchero.
- Disaccaridi, come lattosio e sucrose, sono formati dal legame di due monosaccaridi.
- Gli oligosaccaridi, costituiti da 3-9 monosaccaridi, sono componenti importanti delle membrane cellulari e svolgono un ruolo cruciale nella segnalazione cellulare.
- I polisaccaridi, composti da più di 9 monosaccaridi, includono amido, destrano, e cellulosa, che serve come riserva energetica in piante e animali.
- I lipopolisaccaridi sono polisaccaridi presenti prevalentemente nei batteri gram-negativi. Sono tipicamente utilizzati per la ricerca sulla risposta immunitaria, lo sviluppo di farmaci/vaccini, la modellazione della sepsi e la terapia metabolica, autoimmune e oncologica.
Offriamo un'ampia gamma di carboidrati di alta qualità per la ricerca in metabolomica, glicobiologia/glicomica, microbioma e nutrizione. Che stiate studiando la biochimica delle malattie, sviluppando nuovi farmaci, esplorando i meccanismi delle risposte immunitarie o conducendo qualsiasi altra ricerca che richieda carboidrati affidabili e puri, i nostri prodotti sono la scelta perfetta per supportare le vostre esigenze di ricerca.
Prodotti
I carboidrati nella coltura cellulare
I carboidrati svolgono un ruolo vitale nel fornire energia alle cellule, rendendoli un componente essenziale dei terreni di coltura cellulare. Il glucosio e il galattosio sono gli zuccheri più comunemente utilizzati nei terreni di coltura cellulare, ma anche il maltosio e il fruttosio possono fornire energia. Il piruvato è un'altra importante fonte di energia inclusa in alcune formulazioni di terreni di coltura. Inoltre, i nostri prodotti sono ampiamente utilizzati come supplementi nei terreni di coltura cellulare e sono mattoni essenziali per la sintesi di glicani e glicoconiugati.
Carboidrati in glicobiologia
I glicobiologi utilizzano i carboidrati per studiare il riconoscimento cellulare, la segnalazione e l'immagazzinamento di energia. I carboidrati vengono utilizzati anche per analizzare le glicoproteine, che svolgono ruoli importanti in molti sistemi biologici. Utilizzando i carboidrati nelle loro ricerche, gli scienziati possono acquisire conoscenze nel complesso mondo della glicobiologia e contribuire al progresso della scienza medica.
Carboidrati nella Metabolomica
La Metabolomica studia le piccole molecole generate dai processi metabolici, compresi i carboidrati. Lo studio dei carboidrati con tecniche quali LC-MS e NMR può fornire informazioni sulle alterazioni del metabolismo dei carboidrati in malattie come il diabete, l'ipoglicemia e la sindrome metabolica. La comprensione di questo aspetto può contribuire allo sviluppo di nuove terapie per le condizioni correlate.
Carboidrati nella ricerca sul microbioma
I carboidrati sono essenziali per il microbiota intestinale, che svolge un ruolo vitale in vari processi biologici. I ricercatori sul microbioma utilizzano tecniche di metagenomica e metatranscriptomica per studiare il metabolismo dei carboidrati, rivelando come la dieta influenzi la composizione del microbioma e il suo impatto sulla salute umana. I prebiotici, derivati dai carboidrati, promuovono la crescita di batteri intestinali benefici e sono fondamentali per un intestino sano.
I carboidrati nella ricerca sulla nutrizione
I carboidrati sono la principale fonte di carburante per il cervello e i muscoli e sono parte integrante di vari altri processi biologici vitali, come la segnalazione cellulare e la funzione immunitaria. La ricerca sulla nutrizione studia l'impatto dei carboidrati sui risultati della salute, come il peso corporeo e il rischio di diabete. Gli studi esaminano i carboidrati semplici e complessi, le raccomandazioni per l'assunzione giornaliera, l'indice glicemico e la creazione di interventi per una varietà di condizioni di salute.
Risorse di prodotto correlate
- Flyer: Biochemicals for Chemical & Industrial Production
As a world-leading chemistry and biochemistry partner, we give you full transparency into inventory and timelines. Choose from more than 300,000 high-quality, ready-to-use production materials in ton volumes.
- Flyer: Biochemicals for Vaccine and Viral Therapy R&D
Our consistently highquality reagents offer you the best immunity. Choose from an extensive range of buffers, surfactants, and carbohydrates in bench to bulk quantities to meet your exact needs and regulatory requirements.
- Flyer: Biochemicals for Pharmaceutical Research
As a world-leading chemistry and biochemistry partner, we don’t just sell products, we produce and use them ourselves. Our scrupulous process monitoring, strict production controls, and superior verification data, mean that you can expect the highest purity every time.
- Article: Lipopolysaccharides
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.
- Article: Dextran and Related Polysaccharides
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.