Catalizzatori e ligandi Buchwald
Come chimico, siete concentrati sulla scoperta di una nuova chimica e sulle sue applicazioni pratiche. Noi sosteniamo le vostre scoperte con un ampio portafoglio di catalizzatori e ligandi Buchwald. In collaborazione con Stephen Buchwald e il suo gruppo di ricerca del MIT, offriamo precatalizzatori di palladio altamente attivi e ligandi di fosfina biarilica per efficienti reazioni di accoppiamento incrociato, che formano legami come C-C, C-N e altri ancora. Questi ligandi ricchi di elettroni e sintonizzabili forniscono sistemi catalitici stabili e reattivi, riducendo i carichi catalitici, i tempi di reazione ed eliminando la necessità di agenti riducenti, consentendo nuovi metodi non raggiungibili con le fonti tradizionali di Pd.
Prodotti
Leganti di Buchwald
- Buchwald e il suo team hanno sviluppato ligandi biaril-fosfina che migliorano l'efficienza, la selettività e la versatilità della reazione.
- Leganti precedenti, come la dicicloesilfosfina dimetilammina, consentivano accoppiamenti arilcloruro-alchilammina.
- Leganti avanzati (ad esempio XPhos, di-t-BuXPhos) offrono una maggiore attività e compatibilità con substrati ostacolati.
- Leganti voluminosi hanno migliorato le prestazioni catalitiche e i tassi di conversione negli accoppiamenti C-N.
- Il gruppo di Buchwald ha anche sviluppato l'arilazione N catalizzata dal rame per gli imidazoli e altri eterocicli.
Precatalizzatori di Buchwald Gen 1
- I precatalizzatori di prima generazione (G1) impiegano ligandi a base di 2-feniletan-1-amina per una maggiore stabilità sia in soluzione che in fase solida.
- Stabili all'aria e all'umidità, consentono una comoda manipolazione.
- LPd(0) si forma in situ attraverso l'eliminazione riduttiva promossa dalla base, producendo indolina come sottoprodotto.
- Temperature più elevate sono spesso utilizzate con basi più deboli per facilitare la deprotonazione del ligando e attivare il catalizzatore.
Precatalizzatori di Buchwald Gen 2
- I precatalizzatori di seconda generazione (G2) utilizzano il 2-amminobifenile invece della 2-feniletan-1-ammina.
- Mostra una migliore reattività con basi più deboli (ad es, fosfati, carbonati deboli).
- Spesso consentono l'attivazione del catalizzatore a temperature più basse.
- La maggiore reattività deriva dalla maggiore acidità dell'ammina aromatica in G2 rispetto all'ammina alifatica in G1.
- Caratteristiche fondamentali: stabilità all'aria e all'umidità, alta efficienza, condizioni blande, tempi di reazione brevi e bassi carichi di catalizzatore.
- Hanno dimostrato prestazioni eccellenti nelle reazioni di cross-coupling Suzuki.
Precatalizzatori di Buchwald gen 3 e 4
- I precatalizzatori di Buchwald G3 e G4 sono complessi di palladio avanzati e stabili per diverse reazioni di cross-coupling (C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF₃, C-S).
- Offrono una buona solubilità e attività, che può consentire l'uso di carichi di catalizzatore più bassi e/o tempi di reazione più brevi.
- G3 utilizza un ligando mesilato (rispetto al cloruro) per migliorare la solubilità. cloruro) per migliorare la solubilità e la stabilità e per adattarsi a ligandi più ingombranti.
- G4 presenta N-metil-2-aminobifenile come ligando amminico, generando un sottoprodotto più benigno (Nmetilcarbazolo rispetto al carbazolo).
- Entrambe le generazioni sono efficaci in reazioni chiave come la Suzuki-Miyaura, l'amminocarbonilazione e l'Narilazione.
Precatalizzatori Buchwald Gen 6
- I precatalizzatori G6 sono complessi di addizione ossidativa (OAC) e offrono prestazioni avanzate. Questi precatalizzatori on-cycle facilitano l'attivazione del catalizzatore.
- Mantengono la stabilità termica e all'aria, consentendo un'attivazione senza basi e una sintesi semplificata.
- Evitano la generazione di sottoprodotti carbazolici durante l'attivazione del precatalizzatore.
- Può supportare ligandi estremamente voluminosi e migliorare la solubilità e la stabilità.
- Permette la formazione efficiente di legami C-C, C-N, C-O, C-F e C-S.
- Forniscono costantemente una reattività più elevata e rese migliori rispetto alle generazioni precedenti.
Risorse correlate
- Brochure: Buchwald Precatalysts
Discover our comprehensive selection of G1 to G6 Buchwald precatalysts, featuring Pd(II) complexes with highly active, versatile, and tunable biarylphosphine ligands.
- Article: G6 Buchwald Precatalysts
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that enhance palladium-catalyzed cross-coupling reactions. They provide higher reactivity, stability, and simplified synthesis, facilitating the formation of various bonds with improved selectivity and fewer byproducts.
- Article: G3 and G4 Buchwald Precatalysts
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
- Article: G2 Buchwald Precatalysts
Second-generation Buchwald precatalysts, particularly XPhos, improve reactivity in palladium-catalyzed cross-coupling reactions. These catalysts utilize bulky dialkylbiaryl phosphine ligands for enhanced efficiency and stability in synthetic applications.
- Article: Buchwald Phosphine Ligands
- Article: Buchwald Ligands
- Article: AlPhos and [(AlPhosPd)2•COD] for Pd-Catalyzed Fluorination
Fluorine containing aromatics (ArF) are desirable compounds with applications in medicinal chemistry and the agricultural industry.
- Buchwald Group – Professor Product Portal
Professor Stephen Buckwald and the Buchwald group have developed a series of highly active and versatile palladium precatalysts and biarylphosphine ligands used in a variety of cross-coupling reactions.
- Article: Scale-Up Guide: Buchwald-Hartwig Amination
Kitalysis high-throughput screening kits are designed for Buchwald-Hartwig amination reactions. These kits contain air and moisture-stable preformed catalysts, facilitating efficient scale-up of catalytic reactions.
Riferimenti